2,2-difluoro-N-méthoxy-N-méthylacétamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
2,2-difluoro-N-méthoxy-N-méthylacétamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
2,2-difluoro-N-méthoxy-N-méthylacétamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,2-difluoro-N-méthoxy-N-méthylacétamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 142492-01-1 | C4H7F2NO2 | 139.10 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
1 g
5 g
Référence H25833.03
également connu sous le numéro H25833-03
Prix (EUR)
86,10
Each
Quantité:
1 g
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
86,10
Each
Identifiants chimiques
CAS142492-01-1
IUPAC Name2,2-difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
Molecular FormulaC4H7F2NO2
InChI KeyCUPRFYMJGQMIIC-UHFFFAOYSA-N
SMILESCON(C)C(=O)C(F)F
Voir plus
Assay (GC)≥94.0%
Refractive Index1.3990-1.4050 @ 20?C
Appearance (Color)Clear colorless to yellow or orange to brown
FormLiquid

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only