acide propionique (R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophényl), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
acide propionique (R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophényl), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
acide propionique (R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophényl), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

acide propionique (R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophényl), 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 517905-93-0 | C24H20N2O6 | 432.43 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
1 g
5 g
Référence H52037.03
également connu sous le numéro H52037-03
Prix (EUR)
199,00
Each
Quantité:
1 g
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
199,00
Each
Spécifications
CAS517905-93-0
Nom chimique ou matériau(R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Poids de la formule432.43
Nom IUPAC3-({[(9H-fluorène-9-yl)méthoxy]carbonyl}amino)-3-(2-nitrophényle)acide propanoïque
Clé InChIDRESTDPDCGPKNI-UHFFFAOYNA-N
Voir plus
It is used as an active pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.

Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.

Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
RUO – Research Use Only
Yonghyun Kim, et al. Photocontrol of Elicitor Activity of PIP-1 to Investigate Temporal Factors Involved in Phytoalexin Biosynthesis.J. Agrique. Food Chem .,2015,63(25), 5894-5901.