3’-bromo-5’-fluoroacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
3’-bromo-5’-fluoroacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
3’-bromo-5’-fluoroacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
3’-bromo-5’-fluoroacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3’-bromo-5’-fluoroacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 105515-20-6 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
1 g
5 g
Référence H62977.06
également connu sous le numéro H62977-06
Prix (EUR)
439,00
Each
Ajouter au panier
Quantité:
5 g
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
439,00
Each
Ajouter au panier
Spécifications
CAS105515-20-6
Nom chimique ou matériau3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Poids de la formule217.04
Danger pour la santé 1H315-H319-H335
Danger pour la santé 3P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Voir plus

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only