Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD154 (CD40 Ligand) Antibodies

          Invitrogen

          CD154 (CD40 Ligand) Monoclonal Antibody (MR1), FITC

          2 References
          View all (87) CD154 (CD40 Ligand) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD154 (CD40 Ligand) Monoclonal Antibody (MR1), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD154 (CD40 Ligand) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD154 (CD40 Ligand) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD154 (CD40 Ligand) Antibody (HMCD15401) in Flow

          Flow cytometry analysis of CD154 (CD40 Ligand) in PMA and ionomycin stimulated BALB/c mouse splenocytes. Cells were stained with CD154 (CD40 Ligand) Monoclonal Antibody (MR1), FITC (Product # HMCD15401), Rat Anti-Mouse CD4-PE , and Rat Anti-Mouse CD8 alpha-PE. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD154 (CD40 Ligand) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD154 (CD40 Ligand) Monoclonal Antibody (MR1), FITC

          Product Details

          HMCD15401

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.1-0.2 µg / 1x10^6 cells
          -

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Armenian hamster / IgG3

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MR1

          Immunogen

          Mouse CD154. from Activated mouse Th1 clone D1.6
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          <0.1% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2536595

          Target Information

          CD40 Ligand (CD40-L), or CD154, is a membrane glycoprotein and differentiation antigen expressed on the surface of T cells. The CD40 Ligand stimulates B cell proliferation and secretion of all immunoglobulin isotypes in the presence of cytokines. CD40 Ligand has been shown to induce cytokine production and tumoricidal activity in peripheral blood monocytes. It also co-stimulates proliferation of activated T cells and this is accompanied by the production of IFN-gamma, TNF-alpha, and IL-2.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD154; CD40 ligand; CD40-L; H-CD-40-L; M-CD-40-L; RP23-153G22.3; T-cell antigen Gp39; TNF-related activation protein; TRAP; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 5

          View more View less

          Gene Aliases: CD154; CD40-L; Cd40l; Cd40lg; gp39; HIGM1; IGM; IMD3; Ly-62; Ly62; T-BAM; Tnfsf5; TRAP

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P27548

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 21947

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity tumor necrosis factor receptor binding CD40 receptor binding
          Process(es)
          positive regulation of immune response to tumor cell inflammatory response immune response signal transduction platelet activation B cell differentiation positive regulation of B cell proliferation positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-12 production B cell proliferation negative regulation of apoptotic process isotype switching positive regulation of MHC class II biosynthetic process immunoglobulin secretion regulation of immunoglobulin secretion dendritic cell differentiation positive regulation of endothelial cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline