Kit de purificación de PCR GeneJET
Thermo Scientific™

Kit de purificación de PCR GeneJET

El kit de purificación de PCR Thermo Scientific GeneJET emplea una tecnología de membrana a base de sílice patentada enMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
K0702250 preparaciones
K070150 preparaciones
Número de catálogo K0702
Precio (MXN)
-
Cantidad:
250 preparaciones
El kit de purificación de PCR Thermo Scientific GeneJET emplea una tecnología de membrana a base de sílice patentada en forma de una práctica columna de centrifugación, lo que elimina la necesidad de recurrir a complicadas manipulaciones de resinas o extracciones tóxicas de fenol-cloroformo. Elimina de forma eficaz primers, dNTPs, nucleótidos marcados no incorporados, enzimas y sales de PCR y otras mezclas de reacción.

El kit se puede utilizar para la purificación de fragmentos de ADN de 25 bp a 20 kb con tasas de recuperación de hasta el 100 %. Todas las columnas de purificación GeneJET disponen de una capacidad total de unión de hasta 25 µg de ADN. Además, el procedimiento completo solo dura 5 minutos. El ADN purificado se puede utilizar en aplicaciones posteriores habituales, tales como secuenciación, digestión por restricción, etiquetado, ligado, clonación, transcripción in vitro, blotting o hibridación in situ.

Aspectos destacados

• Altamente eficaz: De 90 a 100 % de recuperaciones en el rango de 100 bp a 10 kb
• Rápido: el procedimiento tarda solo cinco minutos
• Cómodo: las columnas de centrifugación están tapadas y ensambladas con tubos de recogida

Aplicaciones

• Purificación rápida y eficiente de fragmentos de ADN, ideal para su uso en todos los procedimientos convencionales de biología molecular, entre ellos:
• FastDigest o digestión convencional de restricción
• Secuenciación fluorescente o radiactiva automatizada
• PCR
• Transcripción in vitro
• Hibridación in situ
• Etiquetado
• Clonación
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Volumen de elución máx50 μL
Tipo de producto finalADN
FormatoColumna de centrifugación
Compatibilidad de alto rendimientoNo compatible con alto rendimiento (manual)
Tecnología de aislamientoColumna de centrifugación
Tiempo de purificación5 min
Cantidad250 preparaciones
Tiempo de actividad5 min
Tipo de muestraADNbc
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Volumen de material de partida≤400 μL
Producción25 μg (Binding capacity)
Para utilizar con (aplicación)Nucleic Acid Labeling, Southern Blotting, DNA Sequencing, Nucleic Acid Hybridization, Nucleic Acid Hybridization
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.

Preguntas frecuentes

Can I use water instead of Elution Buffer in the elution step of GeneJET and MagJET nucleic acid purification kits?

We would highly recommend using the provided Elution Buffer in the elution step for best results. You may use nuclease-free water; however, it may affect the yield of the nucleic acids during purification and their stability during storage.

Can I use a vacuum manifold with GeneJET kits?

The GeneJET spin columns are compatible with vacuum manifolds of standard size (e.g. Qiagen, Sigma-Aldrich, Promega). However, not all GeneJET kits are supported with a vacuum protocol. Please refer to the particular kit protocol for the detailed procedure.

Can I use GeneJET PCR Purification Kit for DNA gel extraction?

GeneJET PCR Purification Kit is designed for PCR reaction clean-up. The kit can be used for gel extraction by following the protocol of GeneJET Gel Extraction Kit, but DNA yield may be compromised. For best performance of DNA gel extraction, we recommend to use GeneJET Gel Extraction Kit. For a 3-in-1 kit for purification of PCR products from enzymatic reaction mixtures and agarose gels, we recommend GeneJET Gel Extraction and DNA Cleanup Micro Kit (Cat. Nos. K0831/2).

Can I use GeneJET PCR Purification Kit for enzymatic clean-up?

GeneJET PCR Purification Kit can be used for enzymatic clean-up. Please follow the PCR reaction clean-up protocol.

At what temperature should I perform centrifugation steps in the GeneJET kits?

We recommend performing centrifugation steps at room temperature when the temperature is not specified.