TOPO&trade; TA Cloning&trade; Kit for Sequencing, with One Shot&trade; TOP10 Chemically Competent <i>E. coli</i> (Supply Center Packaging)
Invitrogen™

TOPO™ TA Cloning™ Kit for Sequencing, with One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli (Supply Center Packaging)

Los kits TOPO™ TA Cloning™ para secuenciación proporcionan una estrategia de clonación de gran eficacia, de 5 minutos y deMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
K457501SC25 reacciones
Número de catálogo K457501SC
Precio (MXN)
-
Cantidad:
25 reacciones
Los kits TOPO™ TA Cloning™ para secuenciación proporcionan una estrategia de clonación de gran eficacia, de 5 minutos y de un solo paso («clonación TOPO™») para la inserción directa de productos de la polimerasa (PCR) amplificados con polimerasa Taq en un vector plasmídico para secuenciación. Cada kit utiliza el vector pCR™ 4-TOPO™ TA con sitios de primers de secuenciación especialmente diseñados que devuelven menos secuencia de vector y más secuencia de inserto en cada reacción, y están disponibles con una serie de células competentes, o sin ellas, dependiendo de sus necesidades y presupuesto. Estos kits incluyen todo lo necesario para clonar y seleccionar vectores recombinantes que contienen los fragmentos de PCR que elija. Este producto viene envasado en un embalaje de centro de suministros, que incluye una caja exterior adicional que contiene tanto la caja de vectores TOPO™ como la caja de células competentes. Este embalaje especial ayuda a garantizar que los visitantes de un centro de suministros obtengan el kit completo.

Características de los kits de clonación TOPO™ TA Cloning™ para la secuenciación:

• Obtenga más secuencia—permite obtener más secuencia de inserto y menos secuencia de vector cuando se utilizan los primers de secuenciación estándar.
• Rápido y sencillo—de PCR a clones en solo 3 pasos y en tan solo 5 minutos de manipulación.
• Eficiente—obtenga hasta un 95 % de clones con el inserto adecuado.
• Demostrado—rendimiento fiable durante más de una década con más de 4000 citas

Descripción general de los kits TOPO™ TA Cloning™—para secuenciación

Vector: vector pCR™4-TOPO™ TA—vector de clonación optimizado para obtener mejores resultados de secuenciación

Método de clonación: TOPO™ TA Cloning™: ligación en 5 minutos con base de Topoisomerasa I de productos PCR con salientes 3´A (amplificados con Taq) al vector

Células competentes: Varias opciones: seleccione entre kits con células generales, de alta eficacia, con resistencia T1 bacteriófaga o competentes de rápido crecimiento, o los suyos propios.

Vector pCR™4-TOPO™ TA: optimizado para secuenciación
Hemos eliminado gran parte del sitio de clonación múltiple del vector pCR™4-TOPO™ TA para acortar la distancia entre los sitios de primers de secuenciación y el sitio del inserto a tan solo 33 bp. De este modo, las reacciones de secuenciación proporcionan menos secuencia de vector y más secuencia de inserto. El vector pCR™4-TOPO™ TA tiene sitios para 4 primers de secuenciación comunes: M13 directo, M13 inverso, T7 y T3. Los kits incluyen una alícuota de cada uno de ellos.

Manipulación y selección de clones de pCR™4-TOPO™ TA
El vector TA pCR™4-TOPO™ TA contiene marcadores de resistencia de ampicilina y kanamicina y la fusión de genes LacZα-ccdB para selección positiva y detección azul/blanco. El sitio de clonación múltiple minimizado del vector aún incluye sitios EcoRI de flanqueo para la escisión simplificada de productos de PCR clonados y un único sitio Sse8387I para la generación de eliminaciones anidadas antes de la secuenciación. Los promotores T7 y T3 están también presentes para la transcripción in vitro.

Clonación simplificada basada en TOPO™
Mediante la tecnología de clonación TOPO™, no hay necesidad de emplear primers de PCR que contengan secuencias específicas, procedimientos posteriores a la PCR, preparación de vectores u otros pasos de manipulación de ADN que consumen mucho tiempo. Solo tiene que añadir su reacción de PCR directamente al vector cargado con la topoisomerasa suministrado, incubar 5 minutos y transformar con las células competentes de E. coli proporcionadas.

Clonación eficiente
Con hasta un 95 % de los clones transportado al inserto deseado, podrá filtrar menos clones, lo que le ayudará a ahorrar tiempo y dinero. El vector pCR™4-TOPO™ TA utilizado en este kit se suministra con salientes 3´T para una ligación eficaz de los productos PCR amplificados con Taq, que contienen salientes 3´A.

El estándar en clonación
En el campo de la clonación, la tecnología de clonación TOPO™ ha sido un socio fiable durante más de diez años para miles de científicos. Rápida, fácil de usar y eficiente, la clonación TOPO™ se ha aplicado a muchos vectores distintos para multitud de aplicaciones.

Kits TOPO™ TA Cloning™ para secuenciación: opciones de kits
El kit TOPO™ TA Cloning™ para secuenciación puede adquirirse con diversas células competentes que ofrecen distintas ventajas dependiendo de sus necesidades:

• Clonación general: TOP10 (n.º de K4575-J10, K4575-01, K4575-40)
• Clonación de gran eficiencia: Células TOP10 Electrocomp™ (n.º de cat. K4580-01, K4580-40)
• Clonación general, resistencia T1 bacteriófaga: DH5α-T1R (n.º de cat. K4595-01, K4595-40)
• Crecimiento rápido: E. Coli Mach1™-T1R químicamente competente (n.º de cat. K4530-20)
• Utilice sus propias células: flexibilidad y ahorro (n.º de de cat. 450030)

También ofrecemos una versión del kit que incluye un kit de minipreparación rápida de plásmidos PureLink™ (n.º de de cat. K4575-02) para utilizar en el aislamiento de un plásmido recombinante limpio y listo para secuenciación.

Enlaces relacionados

• Servicios de clonación y construcción de vectores personalizados
• Guía de selección de kits de purificación de ADN plasmídico
• Reactivos, instrumentos y suministros de PCR

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Cepa bacteriana o de levaduraTOP10
Tipo de célulaQuímicamente competente
Método de clonaciónTOPO™-TA
Línea de productosOne Shot
Tipo de productoCloning Kit
PromotorT7, T3
Cantidad25 reacciones
Condiciones de envíoDry Ice
VectorVectores TOPO-TA Cloning
FormatoKit
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Caja 1:
• Vector pCR™4-TOPO™ activado con la topoisomerasa I
• Tampón de PCR
• Solución salina
• dNTP
• Plantilla de control
• Primers directos T3, T7, M13 e inversos M13
• Primers de PCR de control
• Agua estéril

Almacenar entre -5 y -30 °C.
Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.

Caja 2:
• E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™
• Medio S.O.C.
• Plásmido de control superhelicoidal pUC19

Almacenar a entre -68 y -85 °C.

Preguntas frecuentes

Can I store my competent E. coli in liquid nitrogen?

We do not recommend storing competent E. coli strains in liquid nitrogen as the extreme temperature can be harmful to the cells. Also, the plastic storage vials are not intended to withstand the extreme temperature and may crack or break.

How should I store my competent E. coli?

We recommend storing our competent E. coli strains at -80°C. Storage at warmer temperatures, even for a brief period of time, will significantly decrease transformation efficiency.

What is the difference between the pCR2.1-TOPO and pCR4-TOPO vectors?

The vector backbones for both of these vectors are very similar. The main difference is that the pCR4-TOPO vector has sequencing primer sites located as close as 33 base pairs from the PCR product insertion site. This minimizes the amount of vector DNA sequence that needs to be read before reaching the sequence of the insert, making the pCR4-TOPO vector very useful for sequencing applications.

What is the difference between the pCR2.1-TOPO and pCRII-TOPO vectors?

The vector backbones for both of these vectors are very similar. The main difference is that the pCRII-TOPO vector is a dual promoter vector, containing the SP6 and T7 promoters for in vitro transcription/sequencing, whereas the pCR2.1-TOPO vector contains only the T7 promoter for in vitro transcription/sequencing. Both vectors contain the M13 Forward and Reverse primer sites for sequencing or PCR screening.

Your TOPO cloning kits contain a control template and control primers. Can I obtain the sequence of the control template?

The sequence of the control template is proprietary.

Citations & References (6)

Citations & References
Abstract
Molecular cloning and characterization of Foxp3 in Atlantic salmon (Salmo salar).
Authors:Zhang Z, Chi H, Niu C, Bøgwald J, Dalmo RA,
Journal:Fish Shellfish Immunol
PubMed ID:21276855
'Foxp3 is a T cell-specific transcription factor and plays a key role in the development of Treg cells and in the immune regulatory process during inflammation. Here we report cloning and characterization of the full-length cDNA of Atlantic salmon Foxp3, which possesses a Forkhead domain, a zinc finger domain and ... More
Detection of cytosine methylation in RNA using bisulfite sequencing.
Authors:Pollex T, Hanna K, Schaefer M
Journal:Cold Spring Harb Protoc
PubMed ID:20889702
'Post-transcriptional RNA modifications are a characteristic feature of noncoding RNAs and have been described for ribosomal RNAs (rRNAs), transfer RNAs (tRNAs), and various other small RNAs. However, the biological function of most of these modifications remains uncharacterized. Cytosine-5 methylation (5mC) has been detected in abundant and long-lived RNA molecules such ... More
Unique DNA methylome profiles in CpG island methylator phenotype colon cancers.
Authors:Xu Y, Hu B, Choi AJ, Gopalan B, Lee BH, Kalady MF, Church JM, Ting AH
Journal:Genome Res
PubMed ID:21990380
'A subset of colorectal cancers was postulated to have the CpG island methylator phenotype (CIMP), a higher propensity for CpG island DNA methylation. The validity of CIMP, its molecular basis, and its prognostic value remain highly controversial. Using MBD-isolated genome sequencing, we mapped and compared genome-wide DNA methylation profiles of ... More
Enhanced autointegration in hyperstable simian immunodeficiency virus capsid mutants blocked after reverse transcription.
Authors:Tipper C, Sodroski J
Journal:J Virol
PubMed ID:23345510
'After entering a host cell, retroviruses such as simian immunodeficiency virus (SIV) uncoat, disassembling the viral capsid. Rates of uncoating that are too high and too low can be detrimental to the efficiency of infection. Rapid uncoating typically leads to blocks in reverse transcription, but the basis for replication defects ... More
Thioredoxin 1 is responsible for antibody disulfide reduction in CHO cell culture.
Authors:Koterba KL, Borgschulte T, Laird MW
Journal:J Biotechnol
PubMed ID:22138638
During large-scale manufacturing of an IgG1 monoclonal antibody in Chinese hamster ovary (CHO) cells, reduction of the antibody's disulfide bonds was observed. We present evidence that mammalian thioredoxin 1 (TXN1) is the terminal enzyme responsible for this reduction event. We demonstrate a marked prevention of IgG1 disulfide bond reduction in ... More