2,3-diméthyl-1-butène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2,3-diméthyl-1-butène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2,3-diméthyl-1-butène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,3-diméthyl-1-butène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 563-78-0 | C6H12 | 84.162 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
5 g
25 g
Référence L05675.14
également connu sous le numéro L05675-14
Prix (EUR)
147,00
Each
Quantité:
25 g
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
147,00
Each
Identifiants chimiques
CAS563-78-0
IUPAC Name2,3-dimethylbut-1-ene
Molecular FormulaC6H12
InChI KeyOWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)C(C)=C
Voir plus
Appearance (Color)Clear colorless
FormLiquid
Assay (GC)≥98.5%
Refractive Index1.3880-1.3925 @ 20°C

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only