Disulfure de di-n-propyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Disulfure de di-n-propyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Disulfure de di-n-propyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Disulfure de di-n-propyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 629-19-6 | C6H14S2 | 150.30 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
25 g
100 g
Référence L09881.14
également connu sous le numéro L09881-14
Prix (EUR)
29,10
Each
Quantité:
25 g
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
29,10
Each
Identifiants chimiques
CAS629-19-6
Assay (GC)≥98.5%
FormLiquid
Appearance (Color)Clear colorless
Refractive Index1.4960-1.4990 @ 20?C

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only