Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Pan Ras Antibodies

          Invitrogen

          Pan Ras Monoclonal Antibody (Ras10)

          Advanced Verification
          7 Published Figures
          16 References
          View all (11) Pan Ras antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Pan Ras Monoclonal Antibody (Ras10)

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (13)
          • Published Figures (7)
          • Advanced Verification (3)
          Pan Ras Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Pan Ras Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 23

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Pan Ras Antibody (MA1-012X) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Ras (green) in U20S cells. Formalin fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature. Cells were then blocked with 5% normal goat serum (Product # 31873) for 15 minutes at room temperature. Cells were then probed with a mouse monoclonal antibody recognizing Ras (Product # MA1-012), at a dilution of 1:100 for at least 1 hour at room temperature. Cells were then washed with PBS and incubated with DyLight 488 goat-anti-mouse secondary antibody (Product # 35502) at a ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Pan Ras Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Pan Ras Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Pan Ras Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Pan Ras Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Pan Ras Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Pan Ras Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Pan Ras Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Pan Ras Antibody in Western Blot (WB)
          Pan Ras Antibody in Western Blot (WB)
          Pan Ras Antibody in Western Blot (WB)
          Pan Ras Antibody in Western Blot (WB)
          Pan Ras Antibody in Western Blot (WB)
          Pan Ras Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Pan Ras Antibody in Western Blot (WB)
          Pan Ras Antibody in Western Blot (WB)
          Pan Ras Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          Pan Ras Antibody in Western Blot (WB)
          Pan Ras Antibody in Western Blot (WB)
          Pan Ras Antibody in Western Blot (WB)
          Pan Ras Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Pan Ras Antibody
          Pan Ras Antibody
          Pan Ras Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          MA1-012X

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 13 publications 13 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          2 µg
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Non-human primate, Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          Ras10

          Immunogen

          Purified recombinant Ras protein

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2536665

          Product Specific Information

          This antibody recognizes normal p21, activated p21, and p21 from each of the Harvey, Kirsten and N-ras families.

          Target Information

          This gene belongs to the Ras oncogene family, whose members are related to the transforming genes of mammalian sarcoma retroviruses. The products encoded by these genes function in signal transduction pathways. These proteins can bind GTP and GDP, and they have intrinsic GTPase activity. This protein undergoes a continuous cycle of de- and re-palmitoylation, which regulates its rapid exchange between the plasma membrane and the Golgi apparatus. Mutations in this gene cause Costello syndrome, a disease characterized by increased growth at the prenatal stage, growth deficiency at the postnatal stage, predisposition to tumor formation, mental retardation, skin and musculoskeletal abnormalities, distinctive facial appearance and cardiovascular abnormalities. Defects in this gene are implicated in a variety of cancers, including bladder cancer, follicular thyroid cancer, and oral squamous cell carcinoma. Multiple transcript variants, which encode different isoforms, have been identified for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: c-Ha-ras p21 protein; c-Ha-ras transgene; c-has/bas p21 protein; c-Kirsten-ras protein; c-ras-Ki-2 protein; cellular c-Ki-ras2; cellular c-Ki-ras2 proto-oncogene; cellular transforming proto-oncogene; GTP- and GDP-binding peptide B; GTPase Hras1; H-ras 1 protein; H-Ras-1; Ha-Ras1 proto-oncoprotein; Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog; Harvey rat sarcoma viral oncoprotein; Harvey rat sarcoma virus oncogene 1; HRAS; K RAS; K-ras p21 protein; Kirsten rat sarcoma oncogene 2, expressed; Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog; Kirsten rat sarcoma viral proto-oncogene; KRAS-ENOPH fusion; Kras-Enoph1 fusion protein; N-ras protein part 4; Neuroblastoma RAS; neuroblastoma ras oncogene; neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog; neuroblastoma RAS viral oncogene homolog; Nras; oncogene KRAS2; p19 H-RasIDX protein; p21 protein; p21ras; PR310 c-K-ras oncogene; PR371 c-K-ras oncogene; proto-oncogene GTPase; Ras family small GTP binding protein H-Ras; RASK; RASN; small GTP binding protein; transformation gene: oncogene HAMSV; transforming protein N-Ras; transforming protein P21; unnamed protein product; v-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog; v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma 2 viral oncogene homolog; v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog; v-ras neuroblastoma RAS viral oncogene homolog

          View more View less

          Gene Aliases: 'C-K-RAS; ALPS4; C-BAS/HAS; C-H-RAS; c-Ha-ras; C-HA-RAS1; C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; c-rasHa; CFC2; CMNS; CTLO; H-ras; H-RASIDX; Ha-ras; HAMSV; Harvey-ras; Hras-1; HRAS1; K-Ras; K-Ras 2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; Kras-2; KRAS1; KRAS2; N-ras; NCMS; NRAS1; NS; NS3; NS6; OES; p21B; p21ras; RALD; RALD1; RALD2; ras; RASH1; RASK2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01112, (Mouse) Q61411, (Human) P01116, (Mouse) P32883, (Human) P01111

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3265, (Mouse) 15461, (Human) 3845, (Mouse) 16653, (Human) 4893, (Mouse) 18176

          View more View less

          Function(s)
          GTPase activity obsolete small monomeric GTPase activity protein binding GTP binding GDP binding protein anchor phospholipase C activator activity macromolecular complex binding GMP binding LRR domain binding identical protein binding
          Process(es)
          signal transduction I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling Ras protein signal transduction positive regulation of cell proliferation visual learning gene expression positive regulation of gene expression cytokine-mediated signaling pathway forebrain astrocyte development actin cytoskeleton organization regulation of synaptic transmission, GABAergic positive regulation of Rac protein signal transduction positive regulation of MAP kinase activity negative regulation of neuron apoptotic process negative regulation of cell differentiation insulin-like growth factor receptor signaling pathway regulation of long-term neuronal synaptic plasticity homeostasis of number of cells within a tissue positive regulation of nitric-oxide synthase activity striated muscle cell differentiation epithelial tube branching involved in lung morphogenesis positive regulation of cellular senescence MAPK cascade regulation of transcription from RNA polymerase II promoter chemotaxis cell surface receptor signaling pathway negative regulation of cell proliferation insulin receptor signaling pathway organ morphogenesis negative regulation of gene expression Schwann cell development positive regulation of cell migration regulation of actin cytoskeleton organization regulation of cell proliferation myelination positive regulation of MAPK cascade positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade positive regulation of Ras protein signal transduction positive regulation of epithelial cell proliferation regulation of cell cycle adipose tissue development positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to gamma radiation positive regulation of wound healing positive regulation of protein targeting to membrane cellular senescence regulation of neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane positive regulation of ruffle assembly positive regulation of miRNA metabolic process regulation of protein phosphorylation positive regulation of endothelial cell proliferation regulation of gene expression positive regulation of interferon-gamma production defense response to protozoan positive regulation of angiogenesis positive regulation of fibroblast proliferation negative regulation of skeletal muscle tissue development T cell receptor signaling pathway liver development female pregnancy response to gravity positive regulation of TOR signaling response to isolation stress negative regulation of programmed cell death response to glucocorticoid response to mineralocorticoid myoblast proliferation cardiac muscle cell proliferation endocytosis small GTPase mediated signal transduction ERBB2-ERBB3 signaling pathway T-helper 1 type immune response oncogene-induced cell senescence intrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-79565875f6-vjw2z:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: 280dcbe45276d5d6e613c14d399020b8a49b7116
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.57.0-Offline