Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • SSEA1 (CD15) Antibodies

          Invitrogen

          SSEA1 Monoclonal Antibody (MC-480)

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          6 References
          View all (88) SSEA1 (CD15) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SSEA1 Monoclonal Antibody (MC-480)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (2)
          SSEA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SSEA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SSEA1 Antibody (MA1-022) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of SSEA-1 using anti-SSEA-1 monoclonal antibody (Product # MA1-022) shows specific expression in mouse testicular teratoma F9 cells (shown in green) but not in negative control human NTERA-2 teratocarcinoma cells. Formalin fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature. Cells were blocked with 1% Blocker BSA (Product # 37525) for 15 minutes at room temperature. Cells were probed with a mouse monoclonal antibody recognizing SSEA-1 (Product # MA1-022), at a dilution ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SSEA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SSEA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SSEA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SSEA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SSEA1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SSEA1 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          SSEA1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SSEA1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SSEA1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SSEA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SSEA1 Antibody
          SSEA1 Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          SSEA1 Monoclonal Antibody (MC-480)

          Product Details

          MA1-022

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:50
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          View 4 publications 4 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1:100
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse, Pig

          Host/Isotype

          Mouse / IgM

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MC-480

          Immunogen

          BALB/c mouse immunized with F9 teratocarcinoma stem cells (X-irradiated).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • DyLight 488
          • DyLight 550
          • DyLight 650
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography - MBP

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2536693

          Target Information

          CD15 (Lewis X, Le(x); stage specific embryonic antigen-1, SSEA-1) is a trisacharide determinant (3-fucosyl-N-acetyllactosamine) expressed on several glycolipids, glycoproteins and proteoglycans of various cell types, e.g. granulocytes, mast cells, monocytes, macrophages, cells of gastric mucosa, nervous system or various tumour cells. There are several variants of Lewis x, such as sialyl-Lewis x or sulphated Lewis x. Cells with high surface expression of Le(x) antigen exhibit strong self-aggregation, based on calcium-dependent Le(x)-Le(x) interaction. This process is involved for example in embryo compaction or in autoaggregation of teratocarcinoma cells. Sialyl-Le(x) and its isomer sialyl-Le(a) are ligands of selectins. CD15 expression has been extensively used to confirm diagnosis of Hodgkin's disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 3-fucosyl-N-acetyl-lactosamine epitope; 4-galactosyl-N-acetylglucosaminide 3-alpha-L-fucosyltransferase; alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid specific; alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific; alpha 1,3-fucosyltransferase; ELAM ligand fucosyltransferase; ELAM-1 ligand fucosyltransferase; fuc-TIV; fucosyltransferase IV; fucT-IV; FUTIV; galactoside 3-L-fucosyltransferase; Lewis X; SSEA-1; stage-specific embryonic antigen 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD15; ELFT; FAL; FCT3A; FUC-TIV; FucT-IV; FUTIV; LeX; SSEA-1; Ssea1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P22083, (Mouse) Q11127

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2526, (Mouse) 14345

          View more View less

          Function(s)
          fucosyltransferase activity 4-galactosyl-N-acetylglucosaminide 3-alpha-L-fucosyltransferase activity alpha-(1->3)-fucosyltransferase activity
          Process(es)
          carbohydrate metabolic process protein N-linked glycosylation protein O-linked glycosylation sphingolipid metabolic process glycosphingolipid biosynthetic process glycoprotein biosynthetic process oligosaccharide metabolic process oligosaccharide biosynthetic process L-fucose catabolic process lymphocyte migration into lymph node Lewis x epitope biosynthetic process positive regulation of neutrophil migration regulation of leukocyte cell-cell adhesion positive regulation of leukocyte tethering or rolling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-2rlvt:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0