Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SSEA1 (CD15) Antibodies

          Invitrogen

          SSEA1 Monoclonal Antibody (MC-480), DyLight™ 650

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          4 References
          View all (81) SSEA1 (CD15) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SSEA1 Monoclonal Antibody (MC-480), DyLight™ 650

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          SSEA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SSEA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SSEA1 Antibody (MA1-022-D650) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of SSEA-1 (red) showing membrane staining of F9 cells (right panel) compared to negative undifferentiated NCCIT control cells (left panel). The cells were fixed with formalin for 15 minutes, washed, and then blocked with 3% BSA-PBS for 30 minutes at room temperature. Cells were probed with a DyLight 650-conjugated SSEA-1 monoclonal antibody (Product # MA1-022-D650) in 3% BSA-PBS at a dilution of 1:20 and incubated for 1 hour at 37C in the dark. Nuclei (both panels, blue) were stained with DAPI. Images were taken ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SSEA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SSEA1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SSEA1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SSEA1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SSEA1 Antibody
          SSEA1 Monoclonal Antibody (MC-480), DyLight™ 650

          Product Details

          MA1-022-D650

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:100
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:50-1:500
          View 4 publications 4 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgM

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MC-480

          Immunogen

          BALB/c mouse immunized with F9 teratocarcinoma stem cells (X-irradiated).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          DyLight™ 650 DyLight™ 650 DyLight™ 650
          • Unconjugated
          • DyLight 488
          • DyLight 550
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/673 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography - MBP

          Storage buffer

          PBS with proprietary stabilizer

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2536696

          Product Specific Information

          MA1-022-D650 has been successfully used in ICC/IF and flow cytometry applications on mouse and human samples.

          Target Information

          CD15 (Lewis X, Le(x); stage specific embryonic antigen-1, SSEA-1) is a trisacharide determinant (3-fucosyl-N-acetyllactosamine) expressed on several glycolipids, glycoproteins and proteoglycans of various cell types, e.g. granulocytes, mast cells, monocytes, macrophages, cells of gastric mucosa, nervous system or various tumour cells. There are several variants of Lewis x, such as sialyl-Lewis x or sulphated Lewis x. Cells with high surface expression of Le(x) antigen exhibit strong self-aggregation, based on calcium-dependent Le(x)-Le(x) interaction. This process is involved for example in embryo compaction or in autoaggregation of teratocarcinoma cells. Sialyl-Le(x) and its isomer sialyl-Le(a) are ligands of selectins. CD15 expression has been extensively used to confirm diagnosis of Hodgkin's disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 3-fucosyl-N-acetyl-lactosamine epitope; 4-galactosyl-N-acetylglucosaminide 3-alpha-L-fucosyltransferase; alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid specific; alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific; alpha 1,3-fucosyltransferase; Alpha-(1,3)-fucosyltransferase 4; ELAM ligand fucosyltransferase; ELAM-1 ligand fucosyltransferase; Fuc-TIV; Fucosyltransferase 4; Fucosyltransferase IV; fucT-IV; FUTIV; Galactoside 3-L-fucosyltransferase; Lewis X; SSEA-1; stage-specific embryonic antigen 1

          View more View less

          Gene Aliases: AI451562; CD15; ELFT; FAL; FCT3A; FUC-TIV; FucT-IV; FUT4; FUTIV; LeX; SSEA-1; Ssea1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P22083, (Mouse) Q11127

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2526, (Mouse) 14345

          View more View less

          Function(s)
          fucosyltransferase activity transferase activity transferase activity, transferring glycosyl groups 4-galactosyl-N-acetylglucosaminide 3-alpha-L-fucosyltransferase activity alpha-(1->3)-fucosyltransferase activity alpha-1,6-mannosyltransferase activity alpha-1,2-mannosyltransferase activity mannosyltransferase activity alpha-1,3-mannosyltransferase activity alpha-1,3-galactosyltransferase activity UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase activity glycolipid mannosyltransferase activity oligosaccharyl transferase activity dolichyl-phosphate-glucose-glycolipid alpha-glucosyltransferase activity acetylglucosaminyltransferase activity acetylgalactosaminyltransferase activity galactosyltransferase activity O antigen polymerase activity lipopolysaccharide-1,6-galactosyltransferase activity cellulose synthase activity 9-phenanthrol UDP-glucuronosyltransferase activity 1-phenanthrol glycosyltransferase activity 9-phenanthrol glycosyltransferase activity 1,2-dihydroxy-phenanthrene glycosyltransferase activity phenanthrol glycosyltransferase activity beta-1,4-mannosyltransferase activity alpha-1,2-galactosyltransferase activity dolichyl pyrophosphate Man7GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity lipopolysaccharide-1,5-galactosyltransferase activity dolichyl pyrophosphate Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity inositol phosphoceramide synthase activity glucosyltransferase activity alpha-(1->6)-fucosyltransferase activity indole-3-butyrate beta-glucosyltransferase activity salicylic acid glucosyltransferase (ester-forming) activity salicylic acid glucosyltransferase (glucoside-forming) activity benzoic acid glucosyltransferase activity chondroitin hydrolase activity dolichyl-pyrophosphate Man7GlcNAc2 alpha-1,6-mannosyltransferase activity cytokinin 9-beta-glucosyltransferase activity glycosyltransferase
          Process(es)
          carbohydrate metabolic process protein glycosylation protein N-linked glycosylation protein O-linked glycosylation sphingolipid metabolic process glycosphingolipid biosynthetic process inflammatory response oligosaccharide metabolic process oligosaccharide biosynthetic process fucosylation L-fucose catabolic process lymphocyte migration into lymph node Lewis x epitope biosynthetic process positive regulation of neutrophil migration regulation of leukocyte cell-cell adhesion positive regulation of leukocyte tethering or rolling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-2x6nv:80/100.66.78.26:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline