Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • ICAM-1 (CD54) Antibodies

          Invitrogen

          ICAM-1 Monoclonal Antibody (1H4)

          3 References
          View all (145) ICAM-1 (CD54) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ICAM-1 Monoclonal Antibody (1H4)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          ICAM-1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          ICAM-1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ICAM-1 Antibody (MA1-19028) in WB

          Western blotting analysis of human CD54 using mouse monoclonal antibody 1H4 on lysates of TF-1 and Raji cells, as well as of JURKAT cells (negative control) under reducing and non-reducing conditions. Nitrocellulose membrane was probed with 2µg/mL of mouse anti-CD54 Monoclonal antibody (Product # MA1-19028) followed by IRDye800-conjugated anti-mouse secondary antibody. A specific band was detected for CD54 at approximately 88kDa. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ICAM-1 Antibody in Western Blot (WB)
          ICAM-1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ICAM-1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ICAM-1 Monoclonal Antibody (1H4)

          Product Details

          MA1-19028

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          10 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          5-10 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          1-4 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1H4

          Immunogen

          Raji cells and spleen cells fused with NS1 cells.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1072560

          Product Specific Information

          This antibody recognizes an extracellular epitope of CD54 (ICAM-1), a 85-110 kDa type I transmembrane glycoprotein (receptor for rhinovirus) expressed on activated endothelial cells, T lymphocytes, B lymphocytes, monocytes, macrophages, granulocytes and dendritic cells; the expression of CD54 is upregulated by activation.

          For IHC (P), prolonged fixation in buffered formalin can destroy the epitope. High temperature antigen unmasking technique is required. Western blotting: non-reducing conditions.

          Target Information

          ICAM-1 (CD54) is an 85-110 kDa single-chain type 1 integral membrane glycoprotein with an extracellular domain of five immunoglobulin superfamily repeats, a transmembrane region and a cytoplasmic domain. ICAM-1 has 7 potential N-linked glycosylation sites and shares considerable amino acid sequence homology with ICAM-3 (CD50) and ICAM-2 (CD102). ICAM-1 binds to integrins of type CD11a/CD18 (leukocyte adhesion molecule, LFA-1), or CD11b/CD18 (Mac-1) and is exploited by Rhinovirus as a receptor. ICAM-1 is expressed by activated endothelial cells and detected on epithelial cells, fibroblasts, chondrocytes, B lymphocytes, T lymphocytes (low), monocytes, macrophages, dendritic cells and neutrophils, with lower levels that increase upon inflammation. ICAM-1 is also detected in some carcinoma and melanoma cells. Soluble ICAM-1 is detectable in the plasma and is elevated in patients with various inflammatory syndromes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD54; cell surface glycoprotein P3.58; epididymis secretory sperm binding protein; Human rhinovirus receptor; ICAM-1; ICAM-1 soluble variant; Intercellular adhesion molecule 1; intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor; intercellular adhesion molecule-1 precursor; Ly 47; Major group rhinovirus receptor; major group rhinovirus receptor precusor; MALA2; sCD54; soluble CD54; Surface antigen of activated B cells; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BB2; CD54; ICAM1; P3.58

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P05362

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3383

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity transmembrane signaling receptor activity integrin binding protein binding signaling receptor activity
          Process(es)
          regulation of leukocyte mediated cytotoxicity immune effector process T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell T cell antigen processing and presentation positive regulation of cellular extravasation immune response cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion membrane to membrane docking cell adhesion mediated by integrin adhesion of symbiont to host viral entry into host cell receptor-mediated virion attachment to host cell leukocyte migration establishment of endothelial barrier positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to glucose stimulus T cell extravasation cell-cell adhesion regulation of ruffle assembly cellular response to oxygen-containing compound negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors cellular response to beta-amyloid cellular response to leukemia inhibitory factor negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-65nqn:80/100.66.78.26:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline