Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD48 Antibodies

          Invitrogen

          CD48 Monoclonal Antibody (MEM-102), Biotin

          View all (94) CD48 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD48 Monoclonal Antibody (MEM-102), Biotin

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD48 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD48 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD48 Antibody (MA1-19500) in Flow

          Separation of human lymphocytes (red-filled) from blood debris (black-dashed) in flow cytometry analysis (surface staining) of human peripheral whole blood stained using anti-human CD48 (MEM-102) Biotin Monoclonal antibody (Product # MA1-19500) (GAM APC, concentration in sample 1.7 µg/mL). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD48 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD48 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          CD48 Monoclonal Antibody (MEM-102), Biotin

          Product Details

          MA1-19500

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Non-human primate

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MEM-102

          Immunogen

          Burkitt's lymphoma cell line Raji.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • Pacific Blue
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1072499

          Product Specific Information

          This antibody reacts with CD48 (Blast-1), a 40-47 kDa GPI-anchored extracellular membrane protein (immunoglobulin supergene family) widely expressed on hematopoietic cells; it is negative on granulocytes, platelets and erythrocytes.

          Target Information

          CD48, also known as Blast-1, is a 45 kDa glycoprotein that is part of the SLAM and Ig superfamilies. It is a GPI-anchored protein broadly expressed on most hematopoietic cells, including lymphocytes and monocytes, but is weakly expressed on granulocytes and absent on platelets, fibroblasts, epithelium, and endothelium. CD48 plays a critical role in adhesion and T cell activation, serving as a high-affinity ligand for 2B4 and a low-affinity ligand for CD2. The interaction between 2B4 and CD48 among NK and NK-T cells regulates cell proliferation. CD48 is involved in eosinophil activation and its expression increases in several infectious diseases. It is also a marker for detecting defects in the GPI anchoring structure in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobulinuria (PNH). Recent studies have highlighted the differential expression of SLAM family members, including CD48, CD150, and CD244, among bone marrow hematopoietic progenitors. This provides a useful tool for predicting the primitiveness of hematopoietic progenitors: hematopoietic stem cells (HSCs) are CD150(+)CD244(-)CD48(-), non-self-renewing multipotent progenitors (MPPs) are CD244(+)CD150(-)CD48(-), and the most restricted progenitors are CD48(+)CD244(+)CD150(-). Additionally, the 2B4-CD48 interaction may be involved in the pathology of allergic airway diseases, offering a potential pharmacological target for treating conditions like allergic rhinitis and asthma.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B-cell activation marker; B-lymphocyte activation marker BLAST-1; BCM1 surface antigen; CD48; CD48 antigen (B cell membrane protein); CD48 antigen (B-cell membrane protein); CD48d; leukocyte antigen MEM-102; sCD 48; sCD48; signaling lymphocytic activation molecule 2; Signaling lymphocytic activation molecule 2 (SLAMF2); SLAM family member 2; soluble CD 48; soluble CD48; TCT.1

          View more View less

          Gene Aliases: BCM1; BLAST; BLAST1; hCD48; mCD48; MEM-102; SLAMF2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P09326

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 962

          View more View less

          Function(s)
          protein binding receptor agonist activity
          Process(es)
          defense response immune response signal transduction natural killer cell activation leukocyte activation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-ncdd4:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline