Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Calcitonin Antibodies

          Invitrogen

          Calcitonin Monoclonal Antibody (13B9)

          View all (32) Calcitonin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Calcitonin Monoclonal Antibody (13B9)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Calcitonin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Calcitonin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Calcitonin Antibody (MA1-20285) in WB

          Detection of human recombinant PCT in Western blotting by monoclonal antibodies specific to calcitonin following 15% SDS-PAGE in reducing conditions. Antigen loaded - 100 ng/lane; Lane 1: Calcitonin Monoclonal Antibody (13B9) (Product # MA1-20285); Lane 2: Calcitonin Monoclonal Antibody (13f2) (Product # MA1-20890); Lane 3: Calcitonin antibody [13G11] (Product # MA1-20891); Lane 4: Calcitonin antibody [14A2] (Product # MA1-20290); Lane 5: Calcitonin antibody [16B5] (Product # MA1-20288); Lane 6: Calcitonin Monoclonal Antibody (24B2) (Produ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Calcitonin Antibody in Western Blot (WB)
          Calcitonin Antibody in ELISA (ELISA)

          Product Details

          MA1-20285

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          13B9

          Immunogen

          Calcitonin conjugated with carrier protein.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          5.0 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_557859

          Product Specific Information

          This antibody may be used in a sandwich ELISA when paired with MA1-20291 as the capture antibody.

          Target Information

          Calcitonin is a 32 amino acid peptide which can be demonstrated in C cells of the normal and hyperplastic thyroid. Staining for calcitonin may be used for the identification of a spectrum of C cell proliferative abnormalities ranging from C cell hyperplasia to invasive tumors. Staining for calcitonin in medullary carcinoma of the thyroid produces a fine granular pattern in the cytoplasm. Amyloid deposits within the tumor may also exhibit varying degrees of calcitonin activity.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Alpha CGRP; Alpha type CGRP; Alpha-type CGRP; Calcitonin; calcitonin 1; calcitonin gene related peptide 1; calcitonin gene related protein; Calcitonin gene-related peptide 1; Calcitonin gene-related peptide I; calcitonin precursor; calcitonin/calcitonin-related polypeptide, alpha; CGRP-I; CGRP1; katacalcin; katacalcin (KC); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CALC1; CALCA; CGRP; CGRP-alpha; CGRP-I; CGRP1; CT; KC; PCT

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P06881

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 796

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding hormone activity protein binding calcitonin receptor binding identical protein binding macromolecular complex binding receptor agonist activity
          Process(es)
          response to yeast endothelial cell proliferation vasculature development neurological system process involved in regulation of systemic arterial blood pressure G-protein coupled receptor internalization monocyte chemotaxis protein phosphorylation leukocyte cell-cell adhesion adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway activation of adenylate cyclase activity phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration cell-cell signaling embryo implantation regulation of blood pressure negative regulation of calcium ion transport into cytosol antibacterial humoral response antifungal humoral response receptor internalization activation of protein kinase activity positive regulation of interleukin-1 alpha production positive regulation of interleukin-8 production vasodilation endothelial cell migration innate immune response positive regulation of macrophage differentiation negative regulation of osteoclast differentiation negative regulation of blood pressure negative regulation of bone resorption negative regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of smooth muscle contraction defense response to Gram-negative bacterium defense response to Gram-positive bacterium regulation of cytosolic calcium ion concentration antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide cellular response to tumor necrosis factor calcitonin family receptor signaling pathway amylin receptor 1 signaling pathway amylin receptor 2 signaling pathway cellular response to nerve growth factor stimulus calcitonin gene-related peptide receptor signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-gkxk9:80/100.66.77.77:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline