Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • BAFF (BLyS) Antibodies

          Invitrogen

          BAFF Monoclonal Antibody (Buffy-1), FITC

          View all (38) BAFF (BLyS) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite BAFF Monoclonal Antibody (Buffy-1), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          BAFF Monoclonal Antibody (Buffy-1), FITC

          Product Details

          MA1-25955

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          4 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          Buffy-1

          Immunogen

          Recombinant human soluble BAFF (aa. 83-285).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Purification

          IgG fraction

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_779346

          Product Specific Information

          MA1-25955 detects BAFF from human samples.

          Target Information

          BAFF is a membrane bound cytokine expressed by B cell lineage cells. The soluble form of the cytokine binds to the receptors TNFRSF13B/TACI, TNFRSF17/BCMA, and TNFRSF13C/BAFFR. BAFF is a potent B cell activator, and important for the proliferation and differentiation of B cells. BAFF is also expressed by T lymphocytes and has been shown to promote T cell activation and survival. Isoforms representing alternatively spliced, and glycosylated variants have been identified.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ApoL related ligand TALL-1; B lymphocyte stimulator; B-cell activating factor; B-cell-activating factor; B-lymphocyte stimulator; BAFF; BLyS; CD257; delta BAFF; Delta4 BAFF; Dendritic cell-derived TNF-like molecule; epididymis secretory sperm binding protein; TALL-1; TNF and ApoL-related leukocyte expressed ligand 1; TNF homolog that activates apoptosis; TNF ligand superfamily member; TNF- and APOL-related leukocyte expressed ligand 1; TNF-like cytokine; TNFSF13B; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13b; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 20; tumor necrosis factor ligand 7A; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13B; tumor necrosis factor superfamily member 13b; tumor necrosis factor-like protein ZTNF4

          View more View less

          Gene Aliases: BAFF; BLYS; CD257; DTL; TALL-1; TALL1; THANK; TNFSF13B; TNFSF20; TNLG7A; UNQ401/PRO738; ZTNF4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9Y275

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10673

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding cytokine activity tumor necrosis factor receptor binding protein binding
          Process(es)
          B cell homeostasis lymphocyte homeostasis transitional one stage B cell differentiation immune system process germinal center formation positive regulation of germinal center formation immune response cell communication signal transduction signaling B cell differentiation positive regulation of B cell proliferation T cell costimulation B cell costimulation tumor necrosis factor-mediated signaling pathway T cell proliferation B cell proliferation positive regulation of T cell proliferation skin development regulation of immune response
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline