Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Progesterone Receptor Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-Progesterone Receptor (Ser190) Monoclonal Antibody (1154)

          Advanced Verification
          3 References
          View all (82) Progesterone Receptor antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-Progesterone Receptor (Ser190) Monoclonal Antibody (1154)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Advanced Verification (2)
          Phospho-Progesterone Receptor (Ser190) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Progesterone Receptor (Ser190) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-Progesterone Receptor (Ser190) Antibody (MA1-413) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Phospho-Progesterone Receptor pSer190 in untreated T47D cells (left panel) or stimulated cells with 100 nM of Progesterone (right panel). Formalin-fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 5-10 minutes at room temperature and blocked with 3% BSA-PBS for 30 minutes at room temperature. Cells were probed with a Phospho-Progesterone Receptor pSer190 Monclona... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-Progesterone Receptor (Ser190) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-Progesterone Receptor (Ser190) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-Progesterone Receptor (Ser190) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Progesterone Receptor (Ser190) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Progesterone Receptor (Ser190) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Progesterone Receptor (Ser190) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Progesterone Receptor (Ser190) Antibody
          Phospho-Progesterone Receptor (Ser190) Antibody
          Phospho-Progesterone Receptor (Ser190) Monoclonal Antibody (1154)

          Product Details

          MA1-413

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          4 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          2-4 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:100
          View 1 publication 1 publication

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1154

          Immunogen

          Synthetic phosphopeptide corresponding to residues V(184) L P R G L S(p) P A R Q L L(196) of human Progesterone Receptor.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_325315

          Product Specific Information

          MA1-413 detects phospho-progesterone receptor (pSer190) from human samples.

          MA1-413 has been successfully used in Western blot, immunohistochemistry, ELISA, immunofluorescence, and immunoprecipitation procedures. By Western blot, this antibody detects ~81 and ~116 kDa proteins representing phospho-progesterone receptor (pSer190) A and B from T47D cell and human breast carcinoma extracts. Immunohistochemical staining of phospho-progesterone receptor (pSer190) (paraffin samples) can be performed using MA1-413.

          The MA1-413 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues V(184) L P R G L S(p) P A R Q L L(196) of human Progesterone Receptor.

          Target Information

          The progesterone receptor (PR) is a member of the steroid family of nuclear receptors. The PR mediates the physiological effects of progesterone, which plays a central role in reproductive events associated with the establishment and maintenance of pregnancy. PR is found as a 94 kDa protein (Form A) or a 120 kDa protein (Form B) due to the use of alternative translation initiation sites. PR-B is the transcriptionally active form and is responsible for activating genes for the maintenance of the endometrium, maintenance of pregnancy, and inhibition of ovulation. PR-A is identical to PR-B except for a 165 amino acid deletion at the N-terminus. This deletion exposes a 140 amino acid inhibitory domain (ID) that acts as a repressor of steroid hormone transcriptional activity. In its inactive state, PgR forms a multiprotein complex which includes heat shock proteins and immunophins. Upon binding of progesterone hormone to its receptor, there is a conformational change that allows dimerization and binding of the receptor to progesterone response elements (PRE) sequences, resulting in activated transcription. A Null mutation in the PGR gene leads to pleiotrophic reproductive abnormalities.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Nuclear receptor subfamily 3 group C member 3; PR; Progesterone receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: NR3C3; PGR; PR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P06401

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5241

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding steroid hormone receptor activity RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding receptor binding steroid binding protein binding zinc ion binding lipid binding enzyme binding estrogen response element binding identical protein binding sequence-specific DNA binding metal ion binding ATPase binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          ovulation from ovarian follicle epithelial cell maturation glandular epithelial cell maturation regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter signal transduction cell-cell signaling positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression intracellular steroid hormone receptor signaling pathway mammary gland development paracrine signaling steroid hormone mediated signaling pathway positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter lung alveolus development regulation of epithelial cell proliferation progesterone receptor signaling pathway maintenance of protein location in nucleus tertiary branching involved in mammary gland duct morphogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0