Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • AHR Antibodies

          Invitrogen

          AHR Monoclonal Antibody (RPT1)

          Advanced Verification
          39 Published Figures
          63 References
          View all (37) AHR antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite AHR Monoclonal Antibody (RPT1)

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (10)
          • Published Figures (39)
          • Advanced Verification (5)
          AHR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          AHR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 54

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          AHR Antibody (MA1-514) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of AHR was performed using 70% confluent log phase A-375 cells. The cells were fixed with 4% Paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 2% BSA for 10 minutes at room temperature. The cells were labeled with AHR Monoclonal Antibody (RPT1) (Product # MA1-514) at 1:200 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degree Celsius overnight and then labeled with Goat anti-Mouse IgG (H+L), Superclonal™ Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor 488 (Product # A28175... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          AHR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          AHR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          AHR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          AHR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          AHR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AHR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          AHR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          AHR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          AHR Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed), Immunocytochemistry (IHC (PFA), ICC/IF)
          AHR Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          AHR Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC, IHC (PFA))
          AHR Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC, IHC (PFA))
          AHR Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          AHR Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          AHR Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          AHR Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          AHR Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          AHR Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (PFA fixed) (WB, IHC (PFA))
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in Western Blot (WB)
          AHR Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          AHR Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          AHR Antibody
          AHR Antibody
          AHR Antibody
          AHR Antibody
          AHR Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          AHR Monoclonal Antibody (RPT1)

          Product Details

          MA1-514

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 38 publications 38 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 7 publications 7 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:10 - 1:100
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          View 4 publications 4 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          View 2 publications 2 publications

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 5 publications 5 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Non-human primate, Pig

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          RPT1

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues R(12) K R R K P(17) V(22) K P I P A E G I K(31) of human AhR.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2273723

          Product Specific Information

          MA1-514 detects the aryl hydrocarbon receptor (AhR) from human, mouse, and rat cells.

          MA1-514 has been successfully used in Western blotting, immunoprecipitation, immunofluorescence and immunohistochemistry procedures. By Western blot, this antibody detects an ~96 kDa protein representing AhR, with some minor non-specific bands observed in certain samples.

          MA1-514 immunogen is residues 12-31 from the human AhR protein with amino acids 18-21 being omitted.

          Target Information

          AHR (Ah Receptor) belongs to a family of proteins comprised of its dimerization partner ARNT (HIF-1 Beta) and the Drosophila proteins PER and SIM. AHR contains an N-terminal sequence of approximately 200 amino acids termed the PAS domain. AHR, found in a variety of tissues, binds to a specific DNA enhancer sequence and initiates transcription of the mRNA for the cytochrome P-450 (CYPIA1) gene. The gene for AHR encodes a ligand-activated transcription factor involved in the regulation of biological responses to planar aromatic hydrocarbons. AHR has been shown to regulate xenobiotic-metabolizing enzymes such as cytochrome P450, and its ligands included a variety of aromatic hydrocarbons. AHR is a ligand-activated helix/loop/helix transcription factor found in a variety of vertebrate species. The known ligands for AHR are foreign planar aromatic compounds, such as polycyclic aromatic compounds and halogenated aromatic compounds such as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). Unlike the steroid/thyroid hormone receptors, there is no known physiological ligand for AHR. Studies indicate that in non-ligand activated cells, AHR is found complexed with HSP90 predominantly in the cytoplasm. Upon binding to an agonist, the ligand-activated AhR is believed to transform to a nuclear, DNA binding form, and this transformation process appears to involve dissociation of HSP90 from AhR followed by formation of a heterodimer with AhR nuclear translocator protein (Arnt). Diseases associated with AHR include eosinophilic fasciitis and seborrheic dermatitis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ah receptor; AH-receptor; AHR; aromatic hydrocarbon receptor; class E basic helix-loop-helix protein 76; dioxin receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Ah; Ahh; Ahre; bHLHe76; FVH3; In; RP85

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P35869, (Mouse) P30561

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 196, (Mouse) 11622, (Rat) 25690

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding core promoter proximal region sequence-specific DNA binding TFIID-class transcription factor binding transcription coactivator binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding protein binding TBP-class protein binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity protein dimerization activity Hsp90 protein binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding E-box binding sequence-specific double-stranded DNA binding toxic substance binding aryl hydrocarbon receptor binding identical protein binding sequence-specific DNA binding chaperone binding arachidonic acid omega-hydroxylase activity promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          blood vessel development regulation of adaptive immune response negative regulation of T cell mediated immune response to tumor cell regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter xenobiotic metabolic process apoptotic process response to xenobiotic stimulus response to toxic substance regulation of gene expression intracellular receptor signaling pathway regulation of B cell proliferation circadian regulation of gene expression negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of inflammatory response regulation of multicellular organismal process cellular response to molecule of bacterial origin cellular response to cAMP cellular response to forskolin cellular response to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioxine negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell morphogenesis ovarian follicle development patterning of blood vessels conditioned taste aversion B cell homeostasis regulation of cytokine production liver development B-1 B cell homeostasis vasculature development blood vessel remodeling lymphocyte homeostasis immune system process negative regulation of systemic arterial blood pressure cardiac left ventricle morphogenesis circumferential growth involved in left ventricle morphogenesis transcription from RNA polymerase II promoter blood circulation B cell differentiation intracellular estrogen receptor signaling pathway prostate gland development negative regulation of osteoblast proliferation protein localization to nucleus post-embryonic hemopoiesis tube development positive regulation of growth rate camera-type eye development T cell homeostasis positive regulation of apoptotic process negative regulation of osteoblast differentiation positive regulation of cell size positive regulation of mating-type specific transcription, DNA-templated positive regulation of RNA polymerase II transcriptional preinitiation complex assembly negative regulation of vasoconstriction animal organ development blood vessel morphogenesis spleen development reproductive structure development gland development tissue remodeling negative regulation of epithelial cell proliferation contact inhibition regulation of heart growth developmental growth involved in morphogenesis intestinal epithelial structure maintenance mammary duct terminal end bud growth kidney morphogenesis glomerulus morphogenesis cellular response to toxic substance omega-hydroxylase P450 pathway negative regulation of calcium ion transmembrane transport reactive oxygen species biosynthetic process regulation of eating behavior cellular response to 3-methylcholanthrene negative regulation of DNA biosynthetic process female pregnancy circadian rhythm response to estradiol nitric oxide metabolic process response to arsenic-containing substance regulation of cell cycle cellular response to glucocorticoid stimulus cellular response to dexamethasone stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-l8rg4:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0