Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • B7-H4 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          B7-H4 Monoclonal Antibody (MIH43)

          View all (42) B7-H4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite B7-H4 Monoclonal Antibody (MIH43)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          MA1-74440

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:50
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:25-1:50
          -
          Product Specifications

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MIH43

          Immunogen

          Human B7-H4.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Storage conditions

          4°C or -20°C if preferred

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2216016

          Product Specific Information

          For FACS analysis, use 10ul of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100ul. A suggested positive control for immunohistochemical applications is tonsil or breast carcinoma. This product does not require protein digestion pre-treatment of paraffin embedded sections. This product does not require antigen retrieval using heat treatment prior to staining of paraffin embedded sections.

          Target Information

          B7-H4 (B7x, VTCN1) a costimulatory protein which is reported to function as a negative regulator of T-cell mediated immunity. Although B7-H4 binds an unknown receptor, it is thought to deliver an inhibitory signal to T-cells preventing their proliferation, cell cycle progression and interleukin-2 production. B7-H4 deficient mice are only minimally affected; suggesting B7-H4 is important in the fine tuning of the T-cell mediated immune response. B7-H4 is expressed on activated T-cells, B-cells, monocytes and dendritic cells. Aberrant expression has been associated with cancers of the lung, breast and ovary in humans. B7-H4 is expressed primarily on the membrane of lymphoid cells, and as an immunoinhibitory protein that interacts with receptors on the surface of T lymphocytes, it is involved in mediating cellular and humoral immune responses. Overexpression of B7-H4 is associated with certain malignancies, including ovarian and breast cancer, which may be a mechanism by which tumor cells suppress T cell immunity and facilitate tumor progression. Further, VTCN1 may be a useful biomarker for the early detection of ovarian cancer and Renal Cell Carcinoma (RCC).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline