Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD103 (Integrin alpha E) Antibodies

          Invitrogen

          CD103 Monoclonal Antibody (LF61), PE

          View all (82) CD103 (Integrin alpha E) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD103 Monoclonal Antibody (LF61), PE

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          CD103 Monoclonal Antibody (LF61), PE

          Product Details

          MA1-81008

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Neat
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          LF61

          Immunogen

          Hairy cell leukemia cells.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 1% BSA, 5% sucrose

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_927380

          Product Specific Information

          Reconstitute with 1 mL of distilled water. After reconstitution, store product undiluted at 4°C in the dark.

          For FACS analysis, use 10 µL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 µL.

          Mouse anti Human CD103 antibody, clone LF61 recognizes the human CD103 cell surface antigen, a glycoprotein expressed by approximately 1% of peripheral blood lymphocytes, activated T lymphocytes and by hairy cell leukemia cells.

          Target Information

          CD103, also known as ITGAE or Integrin alpha E, is a molecule that non-covalently associates with integrin beta 7 to form a heterodimeric integral membrane protein. This protein is part of the integrin family, characterized by an alpha chain and a beta chain. Specifically, CD103 includes a 150 kDa alpha chain and a 120 kDa beta chain, with the alpha integrin undergoing post-translational cleavage in the extracellular domain to yield disulfide-linked heavy and light chains. CD103 is primarily expressed on mucosa-associated T lymphocytes, intraepithelial lymphocytes (IELs), and activated cells, as well as a subset of TGF beta-1 cells. It is preferentially found in human intestinal IELs, where it plays a role in adhesion and may serve as an accessory molecule for IEL activation. CD103 binds to epithelial cell antigen E-cadherin, mediating the homing of lymphocytes to the intestinal epithelium. In peripheral blood and lymphoid organs, CD103 is expressed by 0.5 to 2% of resting lymphocytes, and its expression can be upregulated in vitro by stimulating human T cells with mitogens. CD103 is also expressed by hairy cell leukemia (HCL) and some chronic B cell lymphocytic leukemias. The CD103 antibody stains a few bone marrow cells and, rarely, peripheral blood lymphocytes. Diseases associated with CD103 dysfunction include hairy cell leukemia and splenic marginal zone lymphoma.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alpha polypeptide; DC; DCs; HML-1 antigen; human mucosal lymphocyte antigen 1, alpha polypeptide; integrin alpha-IEL; integrin, alpha E (antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alpha polypeptide); Intregrin alpha E2; MGC141996; mucosal lymphocyte 1 antigen

          View more View less

          Gene Aliases: CD103; HUMINAE

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P38570

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3682

          View more View less

          Function(s)
          signaling receptor activity
          Process(es)
          cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway cell-cell adhesion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-zrl6d:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline