Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin Pan Type I/II Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for will be discontinued once stock is depleted. Please check out our other {{productObj.targetName}} {{productObj.pendingDiscontinuationTargetLabel}} Please check out our other {{productDetailViewModel.formattedProductSubType.equals('ELISA') ? 'ELISA kits' : 'antibodies'}} or contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          Cytokeratin Pan Type I/II Antibody Cocktail

          Advanced Verification
          2 Published Figures
          109 References
          View all (65) Cytokeratin Pan Type I/II antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite Cytokeratin Pan Type I/II Antibody Cocktail

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (2)
          • Advanced Verification (3)
          Cytokeratin Pan Type I/II Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cytokeratin Pan Type I/II Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Cytokeratin Pan Type I/II Antibody (MA1-82041) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Cytokeratin Pan Type I/II was performed using 70% confluent log phase A-431 cells. The cells were fixed and permeabilized with ice-cold acetone at 4°C for 5 minutes and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Cytokeratin Pan Type I/II Antibody Cocktail (Product # MA1-82041, 1:100 dilution) in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overn... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Cytokeratin Pan Type I/II Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cytokeratin Pan Type I/II Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cytokeratin Pan Type I/II Antibody in Western Blot (WB)
          Cytokeratin Pan Type I/II Antibody in Western Blot (WB)
          Cytokeratin Pan Type I/II Antibody in Western Blot (WB)
          Cytokeratin Pan Type I/II Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Cytokeratin Pan Type I/II Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Cytokeratin Pan Type I/II Antibody
          Cytokeratin Pan Type I/II Antibody
          Cytokeratin Pan Type I/II Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          MA1-82041

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:200-1:1,000
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 76 publications 76 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:10-1:40
          View 15 publications 15 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:10-1:40
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          View 11 publications 11 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Proximity Ligation Assay (PLA) (PLA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Published species

          Chicken, Horse, Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Sheep, Zebrafish

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Cocktail

          Type

          Antibody

          Clone

          AE1/AE3

          Immunogen

          Human epidermal keratins.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Storage conditions

          4°C or -20°C if preferred

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2281092

          Product Specific Information

          Heat-mediated antigen retrieval is recommended for the staining of paraffin sections. A suggested positive control is human skin.

          This antibody detects the acidic and basic (Type I and II) cytokeratins: Cytokeratin 1, Cytokeratin 2, Cytokeratin 3, Cytokeratin 4, Cytokeratin 5, Cytokeratin 6, Cytokeratin 7, Cytokeratin 8, Cytokeratin 10, Cytokeratin 14, Cytokeratin 15, Cytokeratin 16 and Cytokeratin 19.

          Mouse anti Human Cytokeratin (Pan) antibody, clone AE1/AE3 is a pan-cytokeratin reagent, being a cocktail of clones AE1 and AE3 which provides the broadest spectrum of reactivity to the 19 known human epidermal keratins.

          Target Information

          Cytokeratin pan is part of a subfamily of intermediate filament proteins that are characterized by remarkable biochemical diversity, and represented in human epithelial tissues by at least 20 different polypeptides. Cytokeratins range in molecular weight between 40 kDa- 68 kDa, and an isoelectric pH between 4.9-7.8. The individual human cytokeratins are numbered 1 to 20. The various epithelia in the human body usually express cytokeratins which are not only characteristic of the type of epithelium, but also related to the degree of maturation or differentiation within an epithelium. Cytokeratin subtype expression patterns are used to an increasing extent in the distinction of different types of epithelial malignancies. The cytokeratin antibodies are not only of assistance in the differential diagnosis of tumors using immunohistochemistry on tissue sections, but are also a useful tool in cytopathology and flow cytometric assays. The composition of cytokeratin pairs vary with the epithelial cell type, stage of differentiation, cellular growth environment, and disease state. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-vlj45:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline