Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD31 (PECAM-1) Antibodies

          Invitrogen

          CD31 Monoclonal Antibody (WM59), PE

          Advanced Verification
          View all (241) CD31 (PECAM-1) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD31 Monoclonal Antibody (WM59), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Advanced Verification (1)
          CD31 Antibody
          Group 53 Created with Sketch.
          CD31 Antibody
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD31 Antibody (MA1-82380)

          Antibody clone (WM-59(WM59)) specificity was demonstrated by CRISPR-Cas9 mediated knockout of target protein. Loss of signal was observed for target protein in CD31 KO cells (blue histogram) compared to the control Cas9 cells (pink histogram) using CD31 antibody (WM-59(WM59)). Yellow histogram represents staining with the isotype control. {KO} {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD31 Antibody

          Product Details

          MA1-82380

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Neat
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          WM59

          Immunogen

          Proprietary Immunogen.

          Conjugate

          PE PE PE
          • Biotin 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 1% BSA, 5% sucrose

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2160877

          Product Specific Information

          Reconstitute with 1 mL of distilled water. After reconstitution, store product undiluted at 4°C in the dark.

          For FACS analysis, use 10 µL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 µL.

          Mouse anti Human CD31 monoclonal antibody, clone WM59 recognizes the human CD31 antigen, a approximately 130 kDa single pass type I transmembrane glycoprotein bearing six C2 immunoglobulin domains.

          Target Information

          CD31 (platelet endothelial cell adhesion molecule-1, PECAM-1) is an inhibitory coreceptor involved in regulation of T cell and B cell signaling by a dual immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) that upon associated kinases-mediated phosphorylation provide docking sites for protein-tyrosine phosphatases. CD31 is expressed ubiquitously within the vascular compartment and is located mainly at junctions between adjacent cells. N-terminal Ig-like domain of CD31 is responsible for its homophilic binding, which plays an important role in cell-cell interactions. CD31 is a multifunctional molecule with diverse roles in modulation of integrin-mediated cell adhesion, transendothelial migration, angiogenesis, apoptosis, negative regulation of immunoreceptor signaling, autoimmunity, macrophage phagocytosis, IgE-mediated anaphylaxis and thrombosis. It is one of key regulatory molecules in vascular system.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: adhesion molecule; CD31; CD31 antigen; EndoCAM; GPIIA'; PECA1; PECAM-1; PECAM-1 precursor; Platelet endothelial cell adhesion molecule; platelet endothelial cell adhesion molecule-1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD31; CD31/EndoCAM; endoCAM; GPIIA'; PECA1; PECAM-1; PECAM1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16284

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5175

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding protein homodimerization activity
          Process(es)
          angiogenesis blood vessel development endothelial cell development endothelial cell morphogenesis phagocytosis immune response cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion signal transduction cell surface receptor signaling pathway Rho protein signal transduction cell recognition cell migration regulation of cell migration positive regulation of cell migration maintenance of blood-brain barrier monocyte extravasation wound healing vasodilation positive regulation of MAPK cascade endothelial cell migration diapedesis detection of mechanical stimulus positive regulation of protein kinase B signaling establishment of endothelial barrier bicellular tight junction assembly cellular response to mechanical stimulus glomerular endothelium development neutrophil extravasation endothelial cell-matrix adhesion cell-cell adhesion cell-cell adhesion via plasma-membrane adhesion molecules positive regulation of protein localization to cell-cell junction positive regulation of intracellular signal transduction
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-xpf7q:80/100.66.79.76:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline