Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • gamma Tubulin Antibodies

          Invitrogen

          gamma Tubulin Monoclonal Antibody (4D11)

          Advanced Verification
          8 Published Figures
          30 References
          View all (24) gamma Tubulin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite gamma Tubulin Monoclonal Antibody (4D11)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Published Figures (8)
          • Advanced Verification (1)
          gamma Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          gamma Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 15

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          gamma Tubulin Antibody (MA1-850) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of g-Tubulin using anti-g-Tubulin monoclonal antibody (Product # MA1-850, Clone 4D11) (shown in green) in HeLa (A) and U2-OS cells (B). Formalin fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature. Cells were then blocked with 1% Blocker BSA (Product # 37525) for 15 minutes at room temperature. Cells were probed with a mouse monoclonal a... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          gamma Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          gamma Tubulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          gamma Tubulin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          gamma Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          gamma Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          gamma Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          gamma Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          gamma Tubulin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          gamma Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          gamma Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          gamma Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          gamma Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          gamma Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          gamma Tubulin Antibody in Western Blot (WB)
          gamma Tubulin Antibody
          gamma Tubulin Monoclonal Antibody (4D11)

          Product Details

          MA1-850

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 23 publications 23 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Published species

          Fruit fly, Human, Mouse, Non-human primate, Plant

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          4D11

          Immunogen

          Recombinant protein containing residues A A T R P D Y I S W G T Q E Q of human gamma Tubulin.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 555 
          • Alexa Fluor 647 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2211249

          Product Specific Information

          MA1-850 detects gamma Tubulin from human, mouse, monkey, and rat samples.

          MA1-850 has been successfully used in Western blot, immunoprecipitation, and immunofluorescence procedures.

          The MA1-850 immunogen is a recombinant protein containing residues A A T R P D Y I S W G T Q E Q of human gamma Tubulin.

          Target Information

          This gene encodes a protein that interacts with thyroid hormone receptors, also known as hormone-dependent transcription factors. The gene product interacts specifically with the ligand binding domain. This gene is one of several that may play a role in early-stage non-small cell lung cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: centrosome marker; Gamma-1-tubulin; Gamma-2-tubulin; Gamma-tubulin complex component 1; GCP-1; TUBG1; tubulin gamma 2 chain; Tubulin gamma-1 chain; Tubulin gamma-2 chain; tubulin, gamma polypeptide; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1500010O08Rik; AI451582; AI503389; AI504772; CDCBM4; GCP-1; TUBG; TUBG1; TUBG2; TUBGCP1; Tubgl

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P23258, (Human) Q9NRH3, (Mouse) P83887, (Rat) P83888, (Mouse) Q8VCK3

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7283, (Human) 27175, (Mouse) 103733, (Rat) 252921, (Rat) 680991, (Mouse) 103768

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding structural constituent of cytoskeleton protein binding GTP binding identical protein binding microtubule nucleator activity structural molecule activity GTPase activity tubulin
          Process(es)
          mitotic sister chromatid segregation meiotic spindle organization microtubule cytoskeleton organization mitotic cell cycle microtubule-based process microtubule nucleation mitotic spindle organization cytoplasmic microtubule organization regulation of mitotic nuclear division protein polymerization metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0