Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • PLK1 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for will be discontinued once stock is depleted. Please check out our other {{productObj.targetName}} {{productObj.pendingDiscontinuationTargetLabel}} Please check out our other {{productDetailViewModel.formattedProductSubType.equals('ELISA') ? 'ELISA kits' : 'antibodies'}} or contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          PLK1 Antibody Cocktail

          View all (47) PLK1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite PLK1 Antibody Cocktail

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          PLK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PLK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PLK1 Antibody (MA1-90827) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of HeLa cells using PLK1 Antibody Cocktail (Product # MA1-90827). Dilution: 1 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PLK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PLK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PLK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PLK1 Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          MA1-90827

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2-5 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.1-1 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          2-5 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Host/Isotype

          Mouse / IgG, kappa

          Class

          Cocktail

          Type

          Antibody

          Clone

          Mixed clones

          Immunogen

          Fusion protein: DPACIPIFWVS KWVDYSDKYG LGYQLCDNS VGVLFNDST RLILYNDGDSL QYIERDGTESY LTVSSHPNSLM KKITLLKYFRN YMSEHLLKAGA NITPREGDELA RLPYLRTWF RTRSAIILH LSNGSVQINFF QDHTKLILCP LMAAVTYIDE KRDFRTYRLS LLEEYGCCKE LASRLRYARTM VDKLLSSRSAS NRLKAS, corresponding to amino acids 402-603 of Human Plk1

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_1959821

          Product Specific Information

          MA1-90827 detects Plk1 from human samples.

          MA1-90827 has been successfully used in immunofluorescence, immunoprecipitation, Western blot applications.

          The MA1-90827 immunogen is a fusion protein: DPACIPIFWVS KWVDYSDKYG LGYQLCDNS VGVLFNDST RLILYNDGDSL QYIERDGTESY LTVSSHPNSLM KKITLLKYFRN YMSEHLLKAGA NITPREGDELA RLPYLRTWF RTRSAIILH LSNGSVQINFF QDHTKLILCP LMAAVTYIDE KRDFRTYRLS LLEEYGCCKE LASRLRYARTM VDKLLSSRSAS NRLKAS, corresponding to amino acids 402-603 of Human Plk1.

          Target Information

          PLK1 is a serine/threonine kinase that is thought to function in cell mitosis and regarded as a marker of cell proliferation. It has been found to play a critical role in carcinogenesis. Polo-like kinase proteins acts by binding and phosphorylating proteins are that already phosphorylated on a specific motif recognized by the POLO box domains. Phosphorylates BORA, BUB1B/BUBR1, CCNB1, CDC25C, CEP55, ECT2, ERCC6L, FBXO5/EMI1, FOXM1, KIF20A/MKLP2, CENPU, NEDD1, NINL, NPM1, NUDC, PKMYT1/MYT1, KIZ, PPP1R12A/MYPT1, PRC1, RACGAP1/CYK4, SGOL1, STAG2/SA2, TEX14, TOPORS, p73/TP73, TPT1 and WEE1. Plays a key role in centrosome functions and the assembly of bipolar spindles by phosphorylating KIZ, NEDD1 and NINL.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-79565875f6-l699q:80/100.66.79.160:80.
          git-commit: 280dcbe45276d5d6e613c14d399020b8a49b7116
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.57.0-Offline