Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Endothelin 1 Antibodies

          Invitrogen

          Endothelin 1 Monoclonal Antibody (TR.ET.48.5)

          7 Published Figures
          41 References
          View all (14) Endothelin 1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Endothelin 1 Monoclonal Antibody (TR.ET.48.5)

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (9)
          • Published Figures (7)
          Endothelin 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Endothelin 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 16

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Endothelin 1 Antibody (MA3-005) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Endothelin 1 (green) showing positive staining in the secretion of HUVEC cells (right) compared with a negative control in the absence of primary antibody (left). Formalin-fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 5-10 minutes, blocked with 3% BSA-PBS for 30 minutes at room temperature and probed with an Endothelin 1 monoclonal antibody (Product # MA3-005... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Endothelin 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Endothelin 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Endothelin 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Endothelin 1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Endothelin 1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Endothelin 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Endothelin 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Endothelin 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Endothelin 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Endothelin 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Endothelin 1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Endothelin 1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Endothelin 1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Endothelin 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Endothelin 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Endothelin 1 Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          MA3-005

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:100-1:1,000
          View 10 publications 10 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 28 publications 28 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:250
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:250
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 1 publication 1 publication

          Radioimmune Assays (RIA)

          1:25,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Sheep, Rat

          Published species

          Chicken, Dog, Human, Mouse, Pig, Rat, Sheep

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          TR.ET.48.5

          Immunogen

          Pure endothelin-1 conjugated to KLH.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          2.5 mg/mL

          Amount

          250 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2096246

          Product Specific Information

          MA3-005 detects ET-1 from human, sheep, mouse and rat tissues. This antibody shows little cross-reactivity to related peptides and no known cross-reactivity to non-related peptides.

          MA3-005 has been successfully used in Western blot, flow cytometry, immunofluorescence, immunohistochemistry, immunocytochemistry, and radioimmune assay procedures. Immunohistochemical staining of ET-1 in human corpus cavernosum tissue with MA3-005 results in staining of endothelial cells. Radioimmune assays using MA3-005 can be used to concentrate ET-1 in solution (e.g. serµm/plasma, milk, urine). This antibody is not recommended for human placenta tissue or HepG2 cells in Western blot applications.

          For immunohistochemistry with MA3-005 formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections has been used.

          The MA3-005 antigen is purified human endothelin-1. Studies suggest that this antibody binds to an epitope in the region of ET-1 represented by amino acids 8-16.

          Target Information

          The protein encoded by this gene is proteolytically processed to release a secreted peptide termed endothelin 1. This peptide is a potent vasoconstrictor and is produced by vascular endothelial cells. Endothelin 1 also can affect the central nervous system. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Big endothelin 1; Big ET; Big ET 1; Big ET1; BigET; EDN1; Et; ET-1; ppET-1; PPET1; preproendothelin-1; preproET-1; vasoconstrictor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ARCND3; ET-1; ET1; HDLCQ7; PPET-1; PPET1; preproET; QME

          View more View less

          UniProt ID: (Sheep) Q9BG76, (Human) P05305, (Rat) P22388, (Mouse) P22387

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Sheep) 443498, (Human) 1906, (Rat) 24323, (Mouse) 13614

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding cytokine activity hormone activity protein binding endothelin A receptor binding endothelin B receptor binding receptor agonist activity peptide hormone
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade response to hypoxia histamine secretion response to amphetamine heart process glomerular filtration regulation of systemic arterial blood pressure by endothelin cardiac neural crest cell migration involved in outflow tract morphogenesis noradrenergic neuron differentiation transcription from RNA polymerase II promoter cellular calcium ion homeostasis mitochondrion organization cell surface receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration cell-cell signaling axon guidance regulation of blood pressure positive regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus response to ozone positive regulation of heart rate gene expression positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of cardiac muscle hypertrophy negative regulation of gene expression neural crest cell differentiation neural crest cell fate commitment response to activity artery smooth muscle contraction vein smooth muscle contraction regulation of vasoconstriction calcium-mediated signaling signal transduction involved in regulation of gene expression peptide hormone secretion nitric oxide transport negative regulation of blood coagulation positive regulation of cell migration neutrophil chemotaxis thyroid gland development neuron projection development positive regulation of prostaglandin biosynthetic process positive regulation of prostaglandin secretion response to lipopolysaccharide response to testosterone negative regulation of smooth muscle cell apoptotic process response to prostaglandin F embryonic heart tube development response to nicotine intracellular signal transduction response to muscle stretch epithelial fluid transport vasoconstriction positive regulation of odontogenesis superoxide anion generation response to amino acid positive regulation of MAPK cascade protein kinase B signaling response to leptin cellular response to human chorionic gonadotropin stimulus leukocyte activation positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of cell size positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of smooth muscle contraction positive regulation of JNK cascade positive regulation of hormone secretion negative regulation of hormone secretion positive regulation of smooth muscle cell proliferation axon extension positive regulation of calcium-mediated signaling negative regulation of protein metabolic process membrane depolarization canonical Wnt signaling pathway maternal process involved in parturition positive regulation of sarcomere organization axonogenesis involved in innervation positive regulation of cell growth involved in cardiac muscle cell development pharyngeal arch artery morphogenesis positive regulation of chemokine-mediated signaling pathway renal sodium ion absorption cellular response to hydrogen peroxide ERK1 and ERK2 cascade calcium ion transmembrane transport cellular response to calcium ion cellular response to interferon-gamma cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor cellular response to follicle-stimulating hormone stimulus cellular response to luteinizing hormone stimulus cellular response to peptide hormone stimulus cellular response to glucocorticoid stimulus cellular response to mineralocorticoid stimulus cellular response to fatty acid cellular response to hypoxia cellular response to xenobiotic stimulus semaphorin-plexin signaling pathway response to dexamethasone response to transforming growth factor beta cellular response to transforming growth factor beta stimulus glomerular endothelium development glomerular visceral epithelial cell differentiation endothelin receptor signaling pathway positive regulation of neutrophil chemotaxis cellular response to toxic substance sympathetic neuron axon guidance cAMP/PKA signal transduction negative regulation of phospholipase C/protein kinase C signal transduction positive regulation of protein localization to nucleus positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling response to salt meiotic cell cycle process involved in oocyte maturation positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation positive regulation of artery morphogenesis skeletal system development patterning of blood vessels in utero embryonic development protein phosphorylation regulation of pH adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway heart development respiratory gaseous exchange body fluid secretion dorsal/ventral pattern formation regulation of glucose transport neural crest cell development phospholipase D-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of urine volume positive regulation of renal sodium excretion middle ear morphogenesis rhythmic excitation blood vessel morphogenesis cartilage development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7bf6cff7cf-v8ns5:80/100.66.75.228:80.
          git-commit: cd21911f92a61daaa7859949453b3286702c44a2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.7.0-2026.11.47-1.0