Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • GAPDH Antibodies

          Invitrogen

          GAPDH Loading Control Monoclonal Antibody (GA1R)

          Advanced Verification
          82 Published Figures
          672 References
          View all (112) GAPDH antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GAPDH Loading Control Monoclonal Antibody (GA1R)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (16)
          • Published Figures (82)
          • Advanced Verification (1)
          GAPDH Loading Control Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GAPDH Loading Control Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 99

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GAPDH Loading Control Antibody (MA5-15738) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of GAPDH (green) in HeLa. Formalin-fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature and blocked with 5% normal goat serum (Product # 31873) for 15 minutes at room temperature. Cells were probed with a GAPDH monoclonal antibody (Product # MA5-15738) at a dilution of 1:100 for at least 1 hour at room temperature, washed with PBS, and in... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GAPDH Loading Control Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GAPDH Loading Control Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GAPDH Loading Control Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GAPDH Loading Control Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GAPDH Loading Control Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GAPDH Loading Control Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GAPDH Loading Control Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GAPDH Loading Control Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody

          Product Details

          MA5-15738

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:10,000
          View 575 publications 575 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          View 67 publications 67 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          2 µg/test
          View 2 publications 2 publications

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Proximity Ligation Assay (PLA) (PLA)

          -
          View 2 publications 2 publications

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 17 publications 17 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bacteria, Dog, Chicken, Hamster, Human, Insect, Mouse, Rabbit, Rat, Yeast

          Published species

          Bacteria, Bovine, C. elegans, Chicken, Dog, Fruit fly, Hamster, Horse, Human, Mouse, Non-human primate, Pig, Protozoa, Rabbit, Rat, Rhesus monkey, Rodent, Sheep, Virus, Yeast, Zebrafish

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          GA1R

          Immunogen

          Recombinant GAPDH

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 555 
          • Alexa Fluor 647 
          • Biotin 
          • DyLight 488
          • DyLight 550
          • DyLight 650
          • DyLight 680
          • DyLight 800 4X PEG
          • HRP
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10977387

          Product Specific Information

          This antibody detects GAPDH from BL-21 bacteria, Sf9 insect, Saccharomyces cerevisiae (yeast), human, mouse, rat, rabbit, hamster, and chicken samples.

          MA5-15738 has been successfully used in Western blot, ICC, IF, IHC (P), FACS and ELISA.

          MA5-15738 may be stored at 4°C short term. Add 0.05% sodium azide if desired. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Target Information

          GAPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) is a catalytic enzyme commonly known to be involved in glycolysis. GAPDH exists as a tetramer of identical 37-kDa subunits and catalyzes the reversible reduction of 1,3-bisphosphoglycerate to glyceraldehyde 3-phosphophate in the presence of NADPH. Apart from playing a key role in glycolysis, GAPDH is ubiquitously expressed and displays other activities unrelated to its glycolytic function. GAPDH is reported to be involved in the processes of DNA replication, DNA repair, nuclear RNA export, membrane fusion and microtubule bundling. Studies provide evidence of GAPDH playing an essential part in gene expression observed in apoptosis and as part of the cellular phenotype of age-related neurodegenerative diseases. Further, GAPDH is involved in other cellular processes ranging from membrane fusion, and neuronal apoptosis in cancer. GAPDH is reported to bind to a variety of other proteins, including the amyloid precursor protein, mutations in which cause some forms of Alzheimer's disease (AD), and the polyglutamine tracts of Huntingtin, the protein product aberrant forms of which are causative of Huntington's disease. Associations between GAPDH, actin and tubulin have also be reported. Since GAPDH is expressed at high levels in most tissues, it is useful as protein loading control in Western Blot analysis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 38 kDa BFA-dependent ADP-ribosylation substrate; AAG9; aging-associated gene 9 protein; BARS-38; EC 1.2.1.12; epididymis secretory protein Li 278; epididymis secretory sperm binding protein Li 162eP; GAPA; GAPA-1; GAPC; GAPC-1; GAPC1; GAPCP-1; GAPCp1; GAPD; GAPDH; GAPDH-2; GAPDH-A; glceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (EC 1.2.1.12); Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (EC 1.2.1.12); glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase type 2; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, spermatogenic; Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, testis-specific; HGNC:4141; MGC88685; multifunctional protein, glycolytic enzyme; OCAS, p38 component; Oct1 coactivator in S phase, 38 Kd component; Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH; similar to Homo sapiens glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) mRNA with GenBank Accession Number M33197.1; Spermatogenic cell-specific glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 2; Spermatogenic glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BARS-38; CDABP0047; G3PD; GAPD; Gapd-s; GAPD2; GAPDH; GAPDH-2; GAPDH2; GAPDHS; GAPDS; HEL-S-162eP; HEL-S-278; HSD-35; HSD35; I79_001391; KNC-NDS6; OK/SW-cl.12

          View more View less

          UniProt ID: (Rabbit) P46406, (Human) P04406, (Chicken) P00356, (Human) O14556, (Mouse) P16858, (Chinese hamster) P17244, (Rat) P04797, (Rat) Q9ESV6, (Mouse) Q64467

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rabbit) 100009074, (Human) 2597, (Chicken) 374193, (Dog) 403755, (Dog) 476483, (Human) 26330, (Rabbit) 100352213, (Mouse) 14433, (Chinese hamster) 100736557, (Rat) 24383, (Chinese hamster) 100767862, (Rat) 66020, (Mouse) 14447

          View more View less

          Function(s)
          glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (NAD+) (phosphorylating) activity protein binding microtubule binding oxidoreductase activity oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, NAD or NADP as acceptor transferase activity aspartic-type endopeptidase inhibitor activity peptidyl-cysteine S-nitrosylase activity identical protein binding NADP binding NAD binding disordered domain specific binding molecular_function dehydrogenase
          Process(es)
          microtubule cytoskeleton organization positive regulation of cytokine production immune system process glucose metabolic process glycolytic process regulation of translation apoptotic process negative regulation of endopeptidase activity regulation of macroautophagy negative regulation of translation killing of cells of other organism positive regulation of type I interferon production peptidyl-cysteine S-trans-nitrosylation positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling innate immune response protein stabilization defense response to fungus neuron apoptotic process killing by host of symbiont cells antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide cellular response to interferon-gamma nuclear membrane fusion gluconeogenesis negative regulation of apoptotic process positive regulation of cytokine secretion positive regulation by organism of apoptotic process in other organism involved in symbiotic interaction oxidation-reduction process sperm motility positive regulation of glycolytic process carbohydrate metabolic process multicellular organism development response to ammonium ion spermatid development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5df784475-tf4rf:80/100.66.79.197:80.
          git-commit: 61700cebeb8889bf3cb500b1da5d059e71269fa5
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline