Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Caspase 8 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for is temporarily unavailable. A suggested replacement is cat # {{productObj.replacementProductId}}. Please contact Technical Support for other suitable replacement options.

          Invitrogen

          Caspase 8 Monoclonal Antibody (8CSP03 (4.1.20))

          Advanced Verification
          2 References
          View all (40) Caspase 8 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Caspase 8 Monoclonal Antibody (8CSP03 (4.1.20))

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          Caspase 8 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Caspase 8 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Caspase 8 Antibody (MA5-11558) in WB

          Western blot analysis was performed on whole cell extracts (30 µg lysate) of Jurkat (Lane 1), Jurkat treated for overnight with 3 uM of Staurosporine (Lane 2), HeLa (Lane 3), HeLa treated for overnight with 3 uM of Staurosporine (lane 4), A549 (lane 5), PC-3 (lane 6) and MDA-MB-231 (lane 7). The blots were probed with Anti-Caspase 8 Mouse Monoclonal Antibody (Product # MA5-11558, 2-4 µg/mL) and detected by chemiluminescence using Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP conjugate (Product # 62-6520, 1:4000 dilution). A 55 kDa band... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Caspase 8 Antibody in Western Blot (WB)
          Caspase 8 Antibody in Western Blot (WB)
          Caspase 8 Antibody
          Caspase 8 Monoclonal Antibody (8CSP03 (4.1.20))

          Product Details

          MA5-11558

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2-4 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          2 µg/mL
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          8CSP03 (4.1.20)

          Immunogen

          Recombinant full length human Caspase 8 protein
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10987477

          Product Specific Information

          MA5-11558 targets Caspase 8 in IP and WB applications and shows reactivity with Human samples.

          The MA5-11558 immunogen is recombinant full length human Caspase 8 protein.

          Target Information

          Caspase 8 (CASP8) is a member of the cysteine-aspartic acid protease (caspase) family. Sequential activation of caspases play a central role in the execution-phase of cell apoptosis. Caspases exist as inactive proenzymes composed of a pro-domain, a large protease subunit, and a small protease subunit. Activation of caspases requires proteolytic processing at conserved internal aspartic residues to generate a heterodimeric enzyme consisting of the large and small subunits. Caspase 8 is involved in the programmed cell death induced by Fas and various apoptotic stimuli. The N-terminal FADD-like death effector domain of Caspase 8 suggests that it may interact with Fas-interacting protein FADD. Caspase 8 was detected in the insoluble fraction of the affected brain region from Huntington disease patients but not in those from normal controls, which implicated the role in neurodegenerative diseases. Caspase 8 binds to the death effector domain (DED) of FADD through an analogous DED domain present in tandem in the pro-form of the Caspase 8 protein. Activated Caspase 8 then activates other downstream caspases including Caspase 9, thereby committing the cell to undergo apoptosis. In addition, Caspase 8 also reacts with Jurkat cells and Tonsil. Overexpression of Caspase 8 induces apoptosis, which can be blocked by inhibitors specific for the ICE family. Many alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for Caspase 8, however, not all variants have had their full-length sequences determined.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Apoptotic cysteine protease; Apoptotic protease Mch-5; CAP4; CASP-8; caspase 8, apoptosis-related cysteine peptidase; caspase 8, apoptosis-related cysteine protease; caspase precursor; Caspase-8; Caspase-8 precursor; Caspase8; EC 3.4.22.61; FADD-homologous ICE/CED-3-like protease; FADD-like ICE; FLICE; FLJ17672; ICE-like apoptotic protease 5; ICE8; MACH; MACH-alpha-1/2/3 protein; MACH-beta-1/2/3/4 protein; MGC78473; MORT1-associated ced-3 homolog; OTTHUMP00000163720; OTTHUMP00000165063; OTTHUMP00000206557; OTTHUMP00000206581

          View more View less

          Gene Aliases: ALPS2B; CAP4; Casp-8; CASP8; FLICE; MACH; MCH5

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q14790

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 841

          View more View less

          Function(s)
          cysteine-type endopeptidase activity death receptor binding tumor necrosis factor receptor binding protein binding peptidase activity cysteine-type peptidase activity hydrolase activity ubiquitin protein ligase binding death effector domain binding identical protein binding macromolecular complex binding scaffold protein binding
          Process(es)
          autophagosome assembly angiogenesis regulation of cytokine production regulation of immune system process proteolysis apoptotic process heart development extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors positive regulation of signal transduction regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway protein processing natural killer cell activation cell differentiation macrophage differentiation positive regulation of cell migration response to cobalt ion response to estradiol response to lipopolysaccharide positive regulation of interleukin-1 beta production response to tumor necrosis factor TRAIL-activated apoptotic signaling pathway T cell activation B cell activation regulation of apoptotic process chordate embryonic development positive regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of neuron apoptotic process regulation of innate immune response response to ethanol positive regulation of macrophage differentiation positive regulation of proteolysis animal organ development proteolysis involved in cellular protein catabolic process protein maturation negative regulation of necroptotic process syncytiotrophoblast cell differentiation involved in labyrinthine layer development pyroptosis cellular response to mechanical stimulus response to anesthetic apoptotic signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway execution phase of apoptosis self proteolysis positive regulation of pyroptotic inflammatory response positive regulation of execution phase of apoptosis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0