Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin 14 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          Cytokeratin 14 Monoclonal Antibody (LL002), Biotin

          Advanced Verification
          83 References
          View all (90) Cytokeratin 14 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite Cytokeratin 14 Monoclonal Antibody (LL002), Biotin

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          Cytokeratin 14 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cytokeratin 14 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Cytokeratin 14 Antibody (MA5-11596) in WB

          Western blot analysis was performed on whole cell extracts (30 µg lysate) of A-431 (Lane 1), Hep G2 (Lane 2), tissue extracts (30 µg lysate) of Mouse Skin (Lane 3) and Mouse Liver (Lane 4). The blot was probed with Mouse Anti-Cytokeratin 14 Monoclonal Antibody (Product # MA5-11596, 1 µg/mL) and detected by chemiluminescence using Goat anti-Mouse IgG (H+L) Superclonal™ Secondary Antibody, HRP conjugate (Product # A28177, 0.25 µg/mL, 1:4000 dilution). A 52 kDa band corresponding to Cytokeratin 14 was observed in A-431 and Mouse Skin, but not... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Cytokeratin 14 Antibody in Western Blot (WB)
          Cytokeratin 14 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 14 Antibody

          Product Details

          MA5-11596

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1 µg/mL
          View 8 publications 8 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 64 publications 64 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1 µg/mL
          View 3 publications 3 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Published species

          Cat, Dog, Human, Mouse, Rat, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Mouse / IgG3

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          LL002

          Immunogen

          A synthetic peptide of 15 amino acid residues from the C-terminus of human keratin 14

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_10984146

          Product Specific Information

          MA5-11596 targets Cytokeratin 14 in IHC (P) and WB applications and shows reactivity with Human and Rat samples.

          The MA5-11596 immunogen is a synthetic peptide of 15 amino acid residues from the C-terminus of human keratin 14.

          Target Information

          Cytokeratins (CK) are intermediate filaments of epithelial cells, both in keratinizing tissue (ie. skin) and non-keratinizing cells (ie. mesothelial cells). At least 20 different CKs can be identified. Biochemically, most members of the CK family fall into one of two classes, type I (acidic polypeptides) and type II (basic polypeptides). Belonging to the type I subfamily of low molecular weight keratins and existing in combination with keratin 5, keratin 14 distinguishes stratified epithelial cells from simple epithelial cells and is useful in identification of squamous cell carcinomas. It is considered a prognostic marker in breast carcinomas. At least one member of the acidic family and one member of the basic family is expressed in all epithelial cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0