Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Actin Antibodies

          Invitrogen

          Actin Monoclonal Antibody (ACTN05 (C4))

          66 Published Figures
          392 References
          View all (22) Actin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Actin Monoclonal Antibody (ACTN05 (C4))

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (11)
          • Published Figures (66)
          Actin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Actin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 77

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Actin Antibody (MA5-11869) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Actin pan (green) showing staining in the cytoplasm of T-47D cells (right) compared to a negative control without primary antibody (left). Formalin-fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 5-10 minutes and blocked with 3% BSA-PBS for 30 minutes at room temperature. Cells were probed with an Actin pan monoclonal antibody (Product # MA5-11869) in 3% BSA-PBS at a dilution of 1:100 and incubated overnight at 4 °C in a humidified chamber. Cells were washed with PBST and incubated with a DyLi... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Actin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Actin Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Actin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Actin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Actin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Actin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Actin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Actin Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Actin Monoclonal Antibody (ACTN05 (C4))

          Product Details

          MA5-11869

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5 µg/mL
          View 369 publications 369 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:400
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:200
          View 6 publications 6 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          2 µg
          View 6 publications 6 publications

          Immunomicroscopy (IM)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 4 publications 4 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Dog, Chicken, Human, Mouse, Pig, Protozoa, Rabbit, Rat

          Published species

          C. elegans, Chicken, Chordate, Dog, Ferret, Fish, Fruit fly, Hamster, Human, Insect, Invertebrate, Mouse, Non-human primate, Pig, Rabbit, Rat, Rhesus monkey, Tag, Xenopus, Yeast, Zebrafish

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          ACTN05 (C4)

          Immunogen

          Chicken gizzard actin
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11004139

          Product Specific Information

          MA5-11869 reacts with all six known vertebrate isoforms of actin (MW ~42kDa), and with two cytoplasmic actins (beta and gamma), which are highly homologous to each other but differ from the muscle actins by ~25 amino acid residues. This product is highly recommended for monitoring total protein load on Western blots.

          Staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues requires boiling tissue sections in 10mM citrate buffer, pH 6.0 for 10-20 minutes, followed by cooling at room temperature for 20 minutes. Suggested positive controls are HeLa cells and skeletal muscle.

          MA5-11869 is a suggested replacement to Product # 82353, clone # C4.

          Target Information

          Actin exists as a ubiquitous protein involved with filament formation that make up large portions of the cytoskeleton. Actin filaments interact with myosin to assist in muscle contraction as well as aiding in cell motility and cytokinesis. In vertebrates there are three groups of actin isoforms: alpha, beta and gamma. The alpha actins are found in muscle tissues and are a major constituent of the contractile apparatus. The beta and gamma actins co-exists in most cell types as components of the cytoskeleton and as mediators of internal cell motility.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: a-actin; A-X actin; A-X actin-like protein; ACTA1; ACTA2; ACTB; ACTC; ACTG2; actin; actin alpha 1; actin alpha cardiac; Actin is a protein with a high degree of evolutionary conservation that undergoes polymerization to generate filaments, which subsequently assemble into interconnected networks within the cytoplasm of cells.; actin, alpha 1, skeletal muscle; actin, alpha 2, smooth muscle, aorta; Actin, alpha skeletal muscle; actin, alpha, cardiac 1; actin, alpha, vascular smooth muscle; actin, beta, cytoplasmic; actin, cytoplasmic 2; actin, cytoplasmic, type 5; actin, gamma 1 propeptide; actin, gamma 2, smooth muscle, enteric; actin, gamma, cytoplasmic 1; actin-like protein; alpha actin 1; alpha actin 2; alpha-actin; alpha-actin cardiac; Alpha-actin-1; alpha-actin-2; alpha-actin-3; alpha-cardiac actin; alpha-sma; alpha-smooth muscle actin; alphac-actin; Atcb; B-actin; Bact; actin; beta actin; beta cytoskeletal actin; beta-actin; beta-actin FE-3; cardiac actin; cardiac muscle alpha actin 1; cell growth-inhibiting gene 46 protein; cytoplasmic 1; cytoplasmic 2; cytoplasmic beta-actin; cytoplasmic protein; cytoplasmic type 5; cytoskeletal beta actin; cytoskeletal gamma-actin; epididymis luminal protein 176; gamma 1 propeptide; gamma non-muscle actin; gamma-2-actin; gamma-actin; gamma-enteric smooth muscle actin; GIG46; I(2)-actin; melanoma X-actin; nemaline myopathy type 3; pan actin; PS1TP5-binding protein 1; skeletal alpha actin; skeletal muscle alpha-actin; smooth muscle alpha-actin; smooth muscle gamma-actin; type 5; unnamed protein product; vascular smooth muscle alpha-actin

          View more View less

          Gene Aliases: 0610041G09Rik; a-SMA; ACT; ACT-4; ACT-5; Act4; ACTA; Acta-2; ACTA1; ACTA3; ACTC; Actc-1; ACTE; ACTG; ACTGE; actin; Actl; ACTL3; Acts; ACTSA; ACTSG; Actsk-1; Actvs; Actx; alphaSMA; ASD5; ASMA; Bact; beta-actin; BKRNS; BNS; BRWS1; CFTD; CFTD1; CFTDM; CMD1R; CMH11; CMYO2A; CMYO2B; CMYO2C; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; CSMH; DDS1; DFNA20; DFNA26; E430023M04Rik; E51; GAMMA-ACTIN; HEL-176; LVNC4; MMIHS5; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; PS1TP5BP1; SHPM; SMAalpha; SMalphaA; SMDYS; SMGA; THC8; VSCM; VSCM1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P68133, (Chicken) P68139, (Bovine) P68138, (Rabbit) P68135, (Pig) P68137, (Rabbit) P62740, (Chicken) P08023, (Bovine) P62739, (Human) P62736, (Rabbit) P29751, (Bovine) P60712, (Pig) Q6QAQ1, (Human) P60709, (Chicken) P60706, (Dog) O18840, (Bovine) Q3ZC07, (Chicken) P68034, (Human) P68032, (Chicken) P53478, (Human) P63261, (Bovine) P63258, (Bovine) Q5E9B5, (Chicken) P63270, (Human) P63267, (Mouse) P68134, (Rat) P68136, (Rat) P62738, (Mouse) P62737, (Rat) P60711, (Mouse) P60710, (Rat) P68035, (Mouse) P68033, (Mouse) P63260, (Rat) P63259, (Rat) P63269, (Mouse) P63268

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 58, (Chicken) 421534, (Bovine) 281592, (Rabbit) 100009506, (Pig) 100154254, (Dog) 488984, (Pig) 733615, (Dog) 477587, (Rabbit) 100009271, (Chicken) 423787, (Bovine) 515610, (Human) 59, (Rabbit) 100009272, (Bovine) 280979, (Pig) 414396, (Human) 60, (Chicken) 396526, (Dog) 403580, (Dog) 478250, (Bovine) 533219, (Chicken) 423298, (Human) 70, (Rabbit) 100340339, (Pig) 100152267, (Chicken) 415296, (Dog) 475923, (Human) 71, (Bovine) 404122, (Pig) 397653, (Bovine) 281595, (Chicken) 396084, (Pig) 100520667, (Human) 72, (Rabbit) 100350318, (Dog) 475792, (Mouse) 11459, (Rat) 29437, (Rat) 81633, (Mouse) 11475, (Rat) 81822, (Mouse) 11461, (Rat) 29275, (Mouse) 11464, (Mouse) 11465, (Rat) 287876, (Rat) 25365, (Mouse) 11468

          View more View less

          Function(s)
          structural constituent of cytoskeleton protein binding ATP binding ATPase activity myosin binding ADP binding protein kinase binding kinesin binding Tat protein binding identical protein binding nitric-oxide synthase binding nitric-oxide synthase regulator activity nucleosomal DNA binding tau protein binding structural constituent of postsynaptic actin cytoskeleton transporter regulator activity microfilament motor activity profilin binding ubiquitin protein ligase binding actin and actin related protein actin or actin-binding cytoskeletal protein cytoskeletal protein
          Process(es)
          muscle contraction positive regulation of gene expression skeletal muscle thin filament assembly skeletal muscle fiber development mesenchyme migration regulation of blood pressure response to virus vascular smooth muscle contraction glomerular mesangial cell development cytoskeleton organization positive regulation of hepatic stellate cell migration positive regulation of hepatic stellate cell contraction positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to transforming growth factor beta stimulus juxtaglomerular apparatus development positive regulation of hepatic stellate cell activation morphogenesis of a polarized epithelium establishment or maintenance of cell polarity regulation of transmembrane transporter activity negative regulation of protein binding adherens junction assembly apical protein localization synaptic vesicle endocytosis regulation of norepinephrine uptake protein localization to adherens junction cellular response to cytochalasin B postsynaptic actin cytoskeleton organization regulation of protein localization to plasma membrane chromatin remodeling regulation of transcription from RNA polymerase II promoter microtubule nucleation axonogenesis positive regulation of cell proliferation substantia nigra development regulation of mitotic metaphase/anaphase transition maintenance of blood-brain barrier regulation of apoptotic process positive regulation of T cell differentiation negative regulation of cell differentiation positive regulation of cell differentiation positive regulation of myoblast differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated cell motility positive regulation of norepinephrine uptake regulation of cell cycle regulation of G0 to G1 transition platelet aggregation regulation of transepithelial transport regulation of synaptic vesicle endocytosis positive regulation of stem cell population maintenance positive regulation of double-strand break repair via homologous recombination regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle regulation of double-strand break repair positive regulation of double-strand break repair regulation of nucleotide-excision repair actin filament organization actin-myosin filament sliding heart contraction actin filament-based movement actomyosin structure organization cardiac myofibril assembly cardiac muscle tissue morphogenesis angiogenesis positive regulation of cell migration regulation of stress fiber assembly regulation of focal adhesion assembly positive regulation of wound healing tight junction assembly protein localization to bicellular tight junction response to ethanol cellular response to interleukin-6 cellular response to acetaldehyde response to mechanical stimulus cellular response to potassium ion skeletal muscle fiber adaptation response to steroid hormone circadian rhythm dynein-driven meiotic oscillatory nuclear movement response to immobilization stress retina development in camera-type eye cellular response to electrical stimulus response to xenobiotic stimulus negative regulation of apoptotic process cardiac muscle contraction cytoplasmic actin-based contraction involved in cell motility sarcomere organization cellular response to interferon-gamma response to calcium ion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-jvp9j:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0