Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Androgen Receptor Antibodies

          Invitrogen

          Androgen Receptor Monoclonal Antibody (AR 441)

          Advanced Verification
          10 Published Figures
          75 References
          View all (85) Androgen Receptor antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Androgen Receptor Monoclonal Antibody (AR 441)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          • Published Figures (10)
          • Advanced Verification (2)
          Androgen Receptor Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Androgen Receptor Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 19

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Androgen Receptor Antibody (MA5-13426) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Androgen Receptor (green) in LNCaP (right panel) and negative control U2OS cells (left panel). Formalin-fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature. Cells were blocked with 1% Blocker BSA (Product # 37525) for 15 minutes at room temperature. Cells were probed with an Androgen Receptor monoclonal antibody (Product # MA5-13426) ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Androgen Receptor Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Androgen Receptor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Androgen Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          Androgen Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          Androgen Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          Androgen Receptor Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Androgen Receptor Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Androgen Receptor Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          Androgen Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          Androgen Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          Androgen Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          Androgen Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          Androgen Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          Androgen Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          Androgen Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          Androgen Receptor Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Androgen Receptor Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Androgen Receptor Antibody
          Androgen Receptor Antibody
          Androgen Receptor Monoclonal Antibody (AR 441)

          Product Details

          MA5-13426

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:100-1:200
          View 34 publications 34 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 32 publications 32 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:25
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:25-1:50
          View 4 publications 4 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          1:25-1:50
          View 3 publications 3 publications

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse, Yeast

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          AR 441

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to Human Androgen Receptor aa 299-315
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11000751

          Product Specific Information

          MA5-13426 targets Androgen Receptor in ICC/IF, IHC (P), IP, and WB applications and shows reactivity with human samples.

          Target Information

          The androgen receptor (AR) is a member of the steroid-hormone receptor superfamily of nuclear receptors. The receptor is more than 90 kDa and has three major functional domains: the N-terminal domain, DNA-binding domain, and the androgen-binding domain. The androgen receptor is a ligand-activated transcription factor that binds active testosterone (T) and dihydrotestosterone (DHT). Upon binding the hormone ligand, the receptor dissociates from accessory proteins, translocates into the nucleus, dimerizes, and then stimulates transcription of androgen responsive genes. The AR signaling pathway plays a key role in development and function of male reproductive organs, including the prostate and epididymis. AR also plays a role in nonreproductive organs, such as muscle, hair follicles, and brain. Androgen Receptor is a phosphoprotein, and also regulates mitogen-activated protein kinase (MAP kinase). The inhibition of the MEK1/2 pathway correlates directly with a change in phosphorylation state of the androgen receptor. Abnormalities in the AR signaling pathway have been linked to a number of diseases, including prostate cancer, Kennedy's disease, and male infertility. Mutations in this gene are associated with complete androgen insensitivity (CAIS).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Androgen receptor; androgen-receptor; AR-A; Dihydrotestosterone receptor; nuclear receptor; Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4; nuclear receptor; AR3 is also known as AR-V7; RP11-383C12.1; splice variant 8; steroid hormone receptor; steroid hormone receptor; AR; Variant AR45

          View more View less

          Gene Aliases: AIS; AR; AR8; DHTR; HUMARA; HYSP1; KD; NR3C4; SBMA; SMAX1; TFM

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10275

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 367

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA polymerase II general transcription initiation factor binding transcription coactivator binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding steroid hormone receptor activity RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding receptor binding steroid binding androgen binding protein binding beta-catenin binding zinc ion binding lipid binding enzyme binding estrogen response element binding sequence-specific DNA binding metal ion binding ATPase binding binding, bridging RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding POU domain binding molecular condensate scaffold activity sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade in utero embryonic development regulation of systemic arterial blood pressure epithelial cell morphogenesis regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter signal transduction cell-cell signaling spermatogenesis single fertilization positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation male gonad development fertilization gene expression regulation of gene expression positive regulation of gene expression male somatic sex determination intracellular estrogen receptor signaling pathway androgen receptor signaling pathway intracellular receptor signaling pathway positive regulation of intracellular estrogen receptor signaling pathway Leydig cell differentiation response to testosterone multicellular organism growth positive regulation of MAPK cascade positive regulation of insulin-like growth factor receptor signaling pathway positive regulation of cell differentiation positive regulation of integrin biosynthetic process positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of transcription from RNA polymerase III promoter insulin-like growth factor receptor signaling pathway reproductive structure development regulation of developmental growth organ formation male genitalia morphogenesis epithelial cell proliferation negative regulation of epithelial cell proliferation prostate induction morphogenesis of an epithelial fold lateral sprouting involved in mammary gland duct morphogenesis regulation of prostatic bud formation prostate gland growth prostate gland epithelium morphogenesis epithelial cell differentiation involved in prostate gland development tertiary branching involved in mammary gland duct morphogenesis mammary gland alveolus development positive regulation of epithelial cell proliferation involved in prostate gland development reproductive system development cellular response to steroid hormone stimulus cellular response to estrogen stimulus cellular response to testosterone stimulus seminiferous tubule development membraneless organelle assembly positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of protein localization to plasma membrane negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0