Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • c-Abl Antibodies

          Invitrogen

          c-Abl Monoclonal Antibody (8E9)

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          7 References
          View all (51) c-Abl antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite c-Abl Monoclonal Antibody (8E9)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          c-Abl Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          c-Abl Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          c-Abl Antibody (MA5-14398) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of c-Abl (green) showing staining in the cytoplasm of NIH-3T3 cells (right) compared to a negative control without primary antibody (left). Formalin-fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 5-10 minutes and blocked with 3% BSA-PBS for 30 minutes at room temperature. Cells were probed with a c-Abl monoclonal antibody (Product # MA5-14398) in 3% BSA-PBS at a dilution of 1:50 and incubated overnight at 4°C in a humidified chamber. Cells were washed with PBST and incubated with a DyLight-conju... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          c-Abl Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          c-Abl Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          c-Abl Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          c-Abl Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          c-Abl Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          c-Abl Antibody in Western Blot (WB)
          c-Abl Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-Abl Antibody

          Product Details

          MA5-14398

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:50
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:100
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          2 µg/mg protein lysate
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          8E9

          Immunogen

          Recombinant Abl protein

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.4 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10983485

          Product Specific Information

          MA5-14398 targets c-Abl in immunofluorescence, immunoprecipitation, immunohistochemistry (paraffin), and Western blot applications and shows reactivity with Human.

          The MA5-14398 immunogen is recombinant Abl protein.

          Target Information

          The ABL1 proto-oncogene encodes a cytoplasmic and nuclear protein tyrosine kinase that has been implicated in processes of cell differentiation, cell division, cell adhesion, and stress response. Activity of c-Abl protein is negatively regulated by its SH3 domain, and deletion of the SH3 domain turns c-Abl into an oncogene. The DNA-binding activity of the ubiquitously expressed ABL1 tyrosine kinase is regulated by CDC2-mediated phosphorylation, suggesting a cell cycle function for c-Abl. In chronic myelogenous leukemia and a subset of acute lymphoblastic leukemias, the c-Abl proto oncogene undergoes a (9;22) chromosomal translocation producing a novel rearranged chromosome (the Philadelphia chromosome). As the result of the fusion of c-Abl sequences from chromosome 9 to the Bcr gene on chromosome 22. The c-Abl oncogene was initially identified as the viral transforming gene of Abelson murine leukemia virus (A-MuLV). c-ABL potentially regulates DNA repair by activating the proapoptotic pathway when the DNA damage is too severe to be repaired.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1; Abelson tyrosine-protein kinase 1; Abl 1 antib; ABL kinase domain; abl protein; ABL protooncogene 1 nonreceptor tyrosine kinase; ABL1; ABL2; ABLL; ARG; B30; BCR-ABL1 p190; BCR/ABL e8a2 fusion; BCR/ABL1 e1a2 fusion protein; BCR/ABL1 fusion; bcr/c-abl oncogene protein; c-abl oncogene 1, receptor tyrosine kinase; chimeric BCR::ABL1 protein; non-receptor tyrosine kinase; p150; p190; Proto-oncogene c-Abl; proto-oncogene tyrosine-protein kinase ABL1; RP11-83J21.1; Tyrosine kinase ARG; tyrosine kinase protein; Tyrosine-protein kinase ABL1; unnamed protein product; v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1

          View more View less

          Gene Aliases: ABL; ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; c-ABL; c-ABL1; CHDSKM; JTK7; p150; v-abl

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P00519

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 25

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding four-way junction DNA binding bubble DNA binding phosphotyrosine binding DNA binding transcription coactivator activity actin monomer binding nicotinate-nucleotide adenylyltransferase activity protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity protein kinase C binding protein binding ATP binding enzyme activator activity kinase activity transferase activity enzyme binding protein kinase binding protein domain specific binding syntaxin binding manganese ion binding neuropilin binding SH2 domain binding protein serine/threonine kinase activator activity metal ion binding ephrin receptor binding actin filament binding mitogen-activated protein kinase binding proline-rich region binding delta-catenin binding supercoiled DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          mitotic cell cycle neural tube closure B-1 B cell homeostasis immune effector process B cell proliferation involved in immune response transitional one stage B cell differentiation immune response-activating cell surface receptor signaling pathway DNA repair mismatch repair regulation of transcription, DNA-templated endocytosis phagocytosis autophagy apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus response to oxidative stress cell adhesion epidermal growth factor receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration integrin-mediated signaling pathway I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling learning or memory associative learning intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to xenobiotic stimulus post-embryonic development regulation of gene expression regulation of autophagy positive regulation of macromolecule biosynthetic process positive regulation of endothelial cell migration cerebellum morphogenesis negative regulation of cell-cell adhesion microspike assembly actin cytoskeleton organization actin filament polymerization regulation of endocytosis regulation of cell adhesion neuron differentiation BMP signaling pathway negative regulation of BMP signaling pathway regulation of axon extension phospholipase C-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway regulation of microtubule polymerization regulation of Cdc42 protein signal transduction positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-2 production regulation of actin cytoskeleton organization cellular response to stress positive regulation of osteoblast proliferation substrate adhesion-dependent cell spreading cellular response to oxidative stress response to endoplasmic reticulum stress intracellular signal transduction platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway protein modification process Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis neuropilin signaling pathway B cell proliferation regulation of cell proliferation signal transduction in response to DNA damage positive regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of neuron apoptotic process endothelial cell migration regulation of T cell differentiation regulation of cell differentiation positive regulation of cell adhesion positive regulation of vasoconstriction negative regulation of mitotic cell cycle positive regulation of mitotic cell cycle positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter alpha-beta T cell differentiation platelet-derived growth factor receptor signaling pathway ephrin receptor signaling pathway positive regulation of fibroblast proliferation spleen development thymus development activated T cell proliferation T cell receptor signaling pathway B cell receptor signaling pathway neuromuscular process controlling balance positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol neuron apoptotic process negative regulation of ubiquitin-protein transferase activity myoblast proliferation positive regulation of stress fiber assembly establishment of localization in cell regulation of cell cycle mitochondrial depolarization positive regulation of focal adhesion assembly Bergmann glial cell differentiation cardiac muscle cell proliferation neuroepithelial cell differentiation cellular response to hydrogen peroxide ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade DNA conformation change cellular response to lipopolysaccharide cellular response to transforming growth factor beta stimulus response to epinephrine circulatory system development positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis cellular senescence vascular endothelial cell response to oscillatory fluid shear stress cell-cell adhesion regulation of postsynaptic specialization assembly positive regulation of phospholipase C/protein kinase C signal transduction positive regulation of dendrite development positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading negative regulation of long-term synaptic potentiation cellular response to oxygen-containing compound regulation of hematopoietic stem cell differentiation regulation of intracellular signal transduction regulation of extracellular matrix organization positive regulation of extracellular matrix organization glomerular visceral epithelial cell apoptotic process cellular response to dopamine positive regulation of establishment of T cell polarity DN4 thymocyte differentiation protein localization to cytoplasmic microtubule plus-end regulation of modification of synaptic structure positive regulation of blood vessel branching negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination positive regulation of Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway regulation of cell motility negative regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of T cell migration regulation of cellular senescence negative regulation of cellular senescence
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline