Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • TLR4 (CD284) Antibodies

          Invitrogen

          TLR4 Monoclonal Antibody (MTS510), FITC

          1 Reference
          View all (67) TLR4 (CD284) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TLR4 Monoclonal Antibody (MTS510), FITC

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          TLR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          TLR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TLR4 Antibody (MA5-16212) in Flow

          Flow cytometry analysis of TLR4 in mouse splenocytes. Samples were incubated with TLR4 monoclonal antibody (Product # MA5-16212) using a dilution of 2 µg. Cells were stimulated with 1 µg/mL anti-CD3 for 72 hours. Shaded histogram represents cells without antibody, green represents rat IgG2a FITC isotype control, red represents this antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TLR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          TLR4 Monoclonal Antibody (MTS510), FITC

          Product Details

          MA5-16212

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:100-1:2,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:500
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µL/10^6 cells
          View 1 publication 1 publication

          ELISA (ELISA)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MTS510

          Immunogen

          Ba/F3 cell line expressing mouse TLR4 and MD-2.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.69 mg/mL

          Amount

          69 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          50mM sodium borate

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2537730

          Target Information

          TLR4 is member of the Toll like receptor (TLR) family which plays a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLRs are highly conserved from Drosophila to humans and share structural and functional similarities. This receptor is most abundantly expressed in placenta, and in myelomonocytic subpopulation of the leukocytes. Mammalian cells respond to LPS by activating TLR4. TLR4 belongs to the multi-protein complex of lipopolysaccharide (LPS) receptor, containing CD14, LY96 and TLR4, and is involved in signal transduction events induced by lipopolysaccharide (LPS) found in most gram-negative bacteria. TLR4 aids in the recognition of pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) that are expressed on infectious agents, and mediate the production of cytokines necessary for the development of effective immunity. The various TLRs exhibit different patterns of expression. Mutations in the TLR4 gene have been associated with differences in LPS responsiveness. Also, several transcript variants of the TLR4 gene have been found, but the protein coding potential of most of them is uncertain. TLR4 is expressed by peripheral blood monocytes and a small population of B-cells and is also expressed in human placenta. Studies with TLR4-deficient mice indicate that the main ligand for TLR is lipopolysaccharide. Consequently, these mice also showed increased susceptibility to Gram-negative sepsis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: homolog of Drosophila toll; hToll; lipopolysaccharide response; similar to the Drosophila Toll protein; LRR motif; similar to the cytoplasmic domain of IL-1 receptor; TLR4; Tlr4; similar to Toll/IL-1 superfamily; toll homolog; Toll like receptor 4; toll like receptor 4 protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ARMD10; CD284; Lps; Ly87; Ran/M1; Rasl2-8; TLR-4; TOLL

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O00206, (Mouse) Q9QUK6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7099, (Mouse) 21898

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide binding beta-amyloid binding lipopolysaccharide receptor activity transmembrane signaling receptor activity receptor binding protein binding signaling receptor activity identical protein binding protein heterodimerization activity phosphatidylinositol 3-kinase binding
          Process(es)
          microglial cell activation positive regulation of cytokine production activation of innate immune response toll-like receptor signaling pathway wound healing involved in inflammatory response immune effector process B cell proliferation involved in immune response nitric oxide production involved in inflammatory response regulation of dendritic cell cytokine production MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway innate immune response-activating signal transduction growth plate cartilage morphogenesis leukotriene metabolic process phagocytosis inflammatory response immune response response to oxidative stress signal transduction I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling activation of NF-kappaB-inducing kinase activity I-kappaB phosphorylation response to bacterium gene expression positive regulation of platelet activation positive regulation of gene expression astrocyte development microglia differentiation positive regulation of smooth muscle cell migration neurogenesis signal transduction involved in regulation of gene expression positive regulation of cell migration positive regulation of B cell proliferation lipopolysaccharide-mediated signaling pathway response to lipopolysaccharide detection of lipopolysaccharide regulation of tumor necrosis factor production negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-17 production negative regulation of interleukin-23 production negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-alpha production positive regulation of interferon-beta production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-1 production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-13 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of stress-activated MAPK cascade toll-like receptor 4 signaling pathway regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway cellular response to platelet-derived growth factor stimulus macrophage activation defense response to bacterium positive regulation of macrophage activation positive regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling innate immune response leukocyte activation positive regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process response to ethanol mast cell activation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade positive regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of lymphocyte proliferation regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation defense response to Gram-negative bacterium detection of temperature stimulus involved in sensory perception of pain detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of pain NK T cell activation detection of stimulus bone morphogenesis intestinal epithelial structure maintenance positive regulation of macrophage cytokine production ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 1 signaling pathway positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway response to fatty acid cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to mechanical stimulus cellular response to interferon-gamma negative regulation of cold-induced thermogenesis cellular response to oxidised low-density lipoprotein particle stimulus negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process positive regulation of cellular response to macrophage colony-stimulating factor stimulus positive regulation of matrix metallopeptidase secretion cellular response to beta-amyloid positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway detection of fungus T-helper 1 type immune response negative regulation of osteoclast differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-6qggw:80/100.66.76.149:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline