Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD8 Antibodies

          Invitrogen

          CD8 alpha Monoclonal Antibody (MIL12), PE

          View all (504) CD8 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD8 alpha Monoclonal Antibody (MIL12), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          MA5-16850

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Neat
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Pig

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MIL12

          Immunogen

          Porcine mesenteric lymphocytes

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 1% BSA, 5% sucrose

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2538329

          Product Specific Information

          Reconstitute with 1 mL of distilled water. After reconstitution, store product undiluted at 4°C in the dark.

          For FACS analysis, use 10 µL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 µL.

          Mouse anti Pig wCD8 alpha antibody, clone MIL12 recognizes an epitope on the alpha chain of porcine wCD8.

          Target Information

          CD8, also known as cluster of differentiation 8, is a type I transmembrane glycoprotein of the immunoglobulin family that plays a crucial role in T cell differentiation, activation, and signal transduction. It is expressed as either a heterodimer (CD8 alpha beta) or a homodimer (CD8 alpha alpha). The CD8 alpha beta form is predominantly found on the majority of thymocytes and a subpopulation of mature alpha beta TCR T cells, while the CD8 alpha alpha form is expressed on gamma delta TCR T cells, a subset of intestinal intraepithelial lymphocytes (IELs), and dendritic cells. CD8 functions as a co-receptor for major histocompatibility complex class I (MHC-I) molecules, working alongside the T cell receptor (TCR). The CD8 alpha chain is essential for binding to MHC-I. CD8 is also expressed on a subset of T cells, NK cells, monocytes, and dendritic cells as disulfide-linked homodimers of CD8 alpha. Upon ligation of MHC-I/peptide complexes presented by antigen-presenting cells (APCs), CD8 recruits lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck), leading to lymphokine production, increased motility, and activation of cytotoxic T lymphocytes (CTLs). Activated CTLs are vital for clearing pathogens and tumor cells. The differentiation of naive CD8+ T cells into CTLs is strongly enhanced by cytokines such as IL-2, IL-12, and TGF-beta1. Through its interactions with MHC-I and association with protein tyrosine kinase p56lck, CD8 plays a significant role in T cell development and the activation of mature T cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD8 antigen alpha polypeptide; CD8 antigen beta polypeptide; CD8A; T-cell surface glycoprotein; CD8alpha; CD8beta; fCD8; Leu-2; leu-2a; T-cell surface glycoprotein

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Pig) 396627, (Pig) 396636

          View more View less

          Function(s)
          defense/immunity protein immunoglobulin receptor superfamily
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-llv6k:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0