Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • HLA-DR/DP/DQ Antibodies

          Invitrogen

          HLA-DR/DP/DQ Monoclonal Antibody (WR18), FITC

          View all (27) HLA-DR/DP/DQ antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HLA-DR/DP/DQ Monoclonal Antibody (WR18), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          MA5-16983

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Neat-1:10
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          WR18

          Immunogen

          Human HLA Class II (DP, DQ, DR)

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS with 1% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2538456

          Product Specific Information

          For FACS analysis, use 10 µL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 µL.

          Target Information

          MHC class II molecules are transmembrane glycoproteins composed of an alpha chain (36 kDa) and a beta chain (27 kDa). They are expressed primarily on antigen presenting cells such as B lymphocytes, monocytes, macrophages, thymic epithelial cells and activated T lymphocytes. Three loci, DR, DQ and DP, encode the major expressed products of the human class II region. The human MHC class II molecules bind intracellularly processed peptides and present them to T-helper cells. They therefore have a critical role in the initiation of the immune response.

          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cell surface glycoprotein; integral membrane protein; class II HLA histocompatibility antigen; DP beta 1 domain protein; DR beta-5; DR7 beta-chain glycoprotein; DRB1; DRB52; DRw53 beta-chain glycoprotein; ERLA-005; FLJ75017; FLJ76359; histocompatibility antigen HLA-DR alpha; HLA class II histocompatibility antigen, DP(W4) beta chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 3 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 4 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR-1 beta chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR-5 beta chain; HLA DP4 beta-chain; HLA-D; HLA-DP histocompatibility type, beta-1 subunit; HLA-DQ; HLA-DQ-beta-1 cell surface glycoprotein; HLA-DQB1; HLA-DR; HLA-DR alpha-chain; hla-dr antigen alpha chain; hla-dr antigen beta chain; hla-dr antigen heavy chain; HLA-DR-alpha chain precursor; HLA-DR-beta chain; HLA-DR11-14N allele; HLA-DRA; HLA-DRB1; human leucocyte antigen; human leucocyte antigen DRB1; human leucocyte antigen DRB3; leukocyte antigen; light chain; lymphocyte antigen DRB1; major histocompatibility complex, class II, DRB3; MHC Class 2; MHC class II; MHC class II antigen; MHC class II antigen DPB1; MHC class II antigen DQB1; MHC class II antigen DR beta 3 chain; MHC class II antigen DRA; MHC class II antigen DRB3; MHC class II antigen DRB4; MHC class II antigen DRB5; MHC class II antigen HLA-DQ-beta-1; MHC class II DQ beta chain; MHC class II DQ-beta protein precursor; MHC class II DQ3.1ER protein; MHC class II DR beta chain; MHC class II HLA-DP-beta-1; MHC class II HLA-DQ beta glycoprotein; MHC class II HLA-DR beta 1 chain; MHC class II HLA-DR beta 3 chain; MHC class II HLA-DR4 protein; MHC class II HLA-DR4/w53 protein; MHC class II protein; MHC DQ beta protein precursor; MHC DQ-beta chain; MHC DQw1-beta surface glycoprotein; MHC DR beta protein precursor; MHC DR-beta; MHC DR7-beta-1 chain; MHC DR7-beta-2 chain; MHC HLA DPB1; MHC HLA DR5 cell surface glycoprotein beta chain precursor; MHC HLA-D; MHC HLA-DC-beta chain precursor; MHC HLA-DPw4b-beta chain precursor; MHC HLA-DQ-beta cell surface glycoprotein; MHC HLA-DQ-beta chain precursor old gene name 'HLA-DQB'; MHC HLA-DQ-beta precursor; MHC HLA-DQB1-beta protein; MHC HLA-DR-beta chain; MHC HLA-DR-beta chain precursor; MHC HLA-DR-beta chain precursor old gene name 'HLA-DRA1'; MHC HLA-DR-beta surface glycoprotein; MHC HLA-DR-beta-1 chain; MHC HLA-DR-beta-1 precursor; MHC HLA-DR-beta-2 precursor; MHC HLA-DR1-beta; MHC HLA-DR2 (non-Dw2/non-Dw12)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw12)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw12)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw2)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw2)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(non-Dw2/non-Dw12)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DRQ-beta chain; MHC HLA-DRw10-beta-2 protein precursor; MHC HLA-SB-beta chain I; MHC II HLA; SB-beta chain; unnamed protein product; XXbac-BPG161M6.1

          View more View less

          Gene Aliases: CELIAC1; DPB1; DR4; DRB1; DRB3; DRB4; DRB5; HLA DRB3; HLA-DP; HLA-DP1B; HLA-DPB; HLA-DQB; HLA-DR1B; HLA-DR3B; HLA-DR4B; HLA-DRA1; HLA-DRB; HLA-DRB3*; HLA-DRB4*; HLA-DRB5*; IDDM1; SS1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04440, (Human) P01920, (Human) P01903, (Human) P01911, (Human) P79483, (Human) P13762, (Human) Q30154

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3115, (Human) 3119, (Human) 3122, (Human) 3123, (Human) 3125, (Human) 3126, (Human) 3127

          View more View less

          Function(s)
          protein binding MHC class II protein complex binding peptide antigen binding MHC class II receptor activity polysaccharide binding T cell receptor binding structural constituent of cytoskeleton CD4 receptor binding
          Process(es)
          peptide antigen assembly with MHC class II protein complex immune response antigen processing and presentation antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of T cell proliferation positive regulation of immune response T cell receptor signaling pathway positive regulation of T cell activation positive regulation of T cell mediated cytotoxicity myeloid dendritic cell antigen processing and presentation antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class II antigen processing and presentation of peptide or polysaccharide antigen via MHC class II positive regulation of CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation positive regulation of memory T cell differentiation regulation of T-helper cell differentiation cognition positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell activation positive regulation of T cell mediated immune response to tumor cell signal transduction humoral immune response inflammatory response to antigenic stimulus negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus cytoskeleton organization epidermis development detection of bacterium macrophage differentiation regulation of interleukin-10 production regulation of interleukin-4 production negative regulation of interferon-gamma production positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus T-helper 1 type immune response negative regulation of T cell proliferation positive regulation of monocyte differentiation protein tetramerization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-76c4fffd86-cbn8l:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: bdc067a1e9e92d056899a2dda64af631988aa8a1
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.54.0-Offline