Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD25 Antibodies

          Invitrogen

          CD25 Monoclonal Antibody (YTH906.9HL), FITC

          View all (249) CD25 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD25 Monoclonal Antibody (YTH906.9HL), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD25 Antibody (MA5-17680) in Flow

          Flow cytometric analysis of Human T-cell Blasts staining using anti-CD25/IL-2R alpha chain Monoclonal Antibody (Product # MA5-17680) at a 0.5 µg/10^6 cells dilution. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Monoclonal Antibody (YTH906.9HL), FITC

          Product Details

          MA5-17680

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          YTH906.9HL

          Immunogen

          Rat monoclonal antibody raised against activated human T lymphocytes
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS with 4-5mg/mL BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2539070

          Product Specific Information

          MA5-17680 targets CD25/IL-2R alpha chain in FACS and WB applications and shows reactivity with Human samples.

          The MA5-17680 immunogen is rat monoclonal antibody raised against activated human T lymphocytes.

          Target Information

          CD25 (IL2 receptor alpha chain/IL2RA) is a cytokine that plays a role in the proliferation of T and B lymphocytes. The receptor of this cytokine (IL2RA) is a heterotrimeric protein complex with a gamma chain also shared by interleukin 4 (IL4) and interleukin 7 (IL7). IL2RA, IL2R beta chain (IL2RB), and the IL2R gamma chain (IL2RG), constitute the high-affinity IL2 receptor. Homodimeric IL2RA chains result in low-affinity receptor, while homodimeric IL2RB chains produce a medium-affinity receptor. The expression of IL2 in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. IL2 is primarily produced by mature T cells. IL2 plays an important role as a growth factor, differentiation factor, and regulator of cell death. IL-2 stimulates the proliferation of B cells, augments natural killer cell activity, and inhibits granulocyte macrophage colony formation. The targeted disruption of a similar gene in mice leads to ulcerative colitis-like disease, which suggests a role in the immune response to antigenic stimuli. Mutations in this gene are associated with interleukin 2 receptor alpha deficiency.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD25; IL 2 RA; IL 2 receptor; IL 2R; IL 2R subunit alpha; il-2 receptor alpha; IL-2 receptor subunit alpha; IL-2R subunit alpha; IL2 RA; IL2 RA antibody; IL2 receptor; IL2 receptor subunit alpha; IL2R subunit alpha; Il2ra antibody; interleukin 2 receptor, alpha; interleukin-2 receptor alpha; interleukin-2 receptor precursor; Interleukin-2 receptor subunit alpha; Interleukin2 receptor subunit alpha; p55; sIL 2R; soluble IL 2 receptor; TAC antigen; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD25; IDDM10; IL2R; IL2RA; IMD41; p55; TCGFR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01589

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3559

          View more View less

          Function(s)
          interleukin-2 receptor activity protein binding interleukin-2 binding
          Process(es)
          immune system process inflammatory response to antigenic stimulus regulation of T cell tolerance induction regulation of immune system process apoptotic process activation-induced cell death of T cells inflammatory response immune response cell surface receptor signaling pathway Notch signaling pathway interleukin-2-mediated signaling pathway positive regulation of T cell proliferation positive regulation of activated T cell proliferation negative regulation of T cell proliferation T cell homeostasis positive regulation of T cell differentiation regulation of T cell homeostatic proliferation lymphocyte proliferation negative regulation of lymphocyte proliferation negative regulation of inflammatory response activated T cell proliferation regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-gkxk9:80/100.66.77.77:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline