Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Histone H2B Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-Histone H2B (Ser14) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (RM238)

          View all (52) Histone H2B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-Histone H2B (Ser14) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (RM238)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Phospho-Histone H2B (Ser14) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Histone H2B (Ser14) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-Histone H2B (Ser14) Antibody (MA5-24699) in ICC/IF

          Immunocytochemistry anaylsis of HeLa cells, using Phospho-Histone H2B (Ser14) Recombinant Monoclonal antibody (Product # MA5-24699) at a dilution of (red). Actin filaments have been labeled with fluorescein phalloidin (green), DAPI (blue). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-Histone H2B (Ser14) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-Histone H2B (Ser14) Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Phospho-Histone H2B (Ser14) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (RM238)

          Product Details

          MA5-24699

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-2 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-2 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.2-1 µg/mL
          -

          Luminex (Luminex)

          0.1-1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          RM238

          Immunogen

          Phospho-peptide corresponding to Phospho-Histone H2B (Ser14).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2-7.4, with 1% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2661893

          Product Specific Information

          This antibody reacts to Histone H2B only when phosphorylated at serine 14. No cross reactivity with other phosphorylated histones.

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Nucleosomes consist of approximately 146 bp of DNA wrapped around a histone octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The nucleosomes wrap further and compact DNA into chromotin, limiting DNA accessibility to the cellular machineries which require DNA as a template. Histones play a central role in transciption regulation, DNA repair, DNA replication, and chromosomal stability. H2B has a broad antibacterial activity.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Acetyl-Histone H2; H2B GL105 antibody; H2B histone family member M; H2B histone family member W, testis specific; H2B histone family, member A; H2B histone family, member B; H2B histone family, member C; H2B histone family, member D; H2B histone family, member E; H2B histone family, member F; H2B histone family, member J; H2B histone family, member K; H2B histone family, member L; H2B histone family, member N; H2B histone family, member Q; H2B histone family, member R; H2B histone family, member T; H2B histone family, member U, (testis-specific); H2B K; H2B type 12; H2B.1 antibody; H2B.E variant histone 1; H2B.M histone; H2B.U histone 1; H2B/I; H2BK12ac; H2BK15ac; H2BK5ac; H2BS14; H2BS14p; HIRA-interacting protein 1; HIRA-interacting protein 2; HIST1H2BB antibody; HIST1H3I; HIST2H2BE; histone 1, H2ba; histone 1, H2bb; histone 1, H2bc; histone 1, H2bd; histone 1, H2bg; histone 1, H2bh; histone 1, H2bi; histone 1, H2bj; histone 1, H2bk; histone 1, H2bl; histone 1, H2bm; histone 1, H2bn; histone 1, H2bo; histone 2, H2be; Histone 2B; histone 3, H2bb; histone cluster 1 H2B family member a; histone cluster 1 H2B family member b; histone cluster 1 H2B family member c; histone cluster 1 H2B family member d; histone cluster 1 H2B family member g; histone cluster 1 H2B family member h; histone cluster 1 H2B family member i; histone cluster 1 H2B family member j; histone cluster 1 H2B family member k; histone cluster 1 H2B family member l; histone cluster 1 H2B family member m; histone cluster 1 H2B family member n; histone cluster 1 H2B family member o; histone cluster 1, H2ba; histone cluster 1, H2bb; histone cluster 1, H2bc; histone cluster 1, H2bd; histone cluster 1, H2bg; histone cluster 1, H2bh; histone cluster 1, H2bi; histone cluster 1, H2bj; histone cluster 1, H2bk; histone cluster 1, H2bl; histone cluster 1, H2bm; histone cluster 1, H2bn; histone cluster 1, H2bo; histone cluster 2 H2B family member e; histone cluster 2 H2B family member f; histone cluster 2, H2be; histone cluster 2, H2bf; histone cluster 3 H2B family member b; histone cluster 3, H2bb; histone family member; Histone H2B type 1-C/E/F/G/I; histone H2B type 2-E1; histone H2B, testis; histone H2B-GL105; histone H2B.1; Histone H2B.1 A; histone H2B.1 B; histone H2B.2; Histone H2B.a; histone H2B.b; histone H2B.c; histone H2B.d; histone H2B.e; histone H2B.f; Histone H2B.g; Histone H2B.h; Histone H2B.I; histone H2B.j; Histone H2B.k; Histone H2B.l; histone H2B.n; histone H2B.q; histone H2B.r; histone H2B.s; MGC125414; MGC125415; MGC125416; MGC9388; novel histone H2B-like protein; RP1-193B12.10; testis-specific histone H2B; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: bA317E16.3; dJ160A22.3; dJ193B12.2; dJ221C16.3; dJ221C16.6; dJ221C16.8; dJ97D16.4; GL105; H2B; H2B-GL105; H2B.1; H2B.1A; H2B.1B; H2B.2; H2B/a; H2B/b; H2B/c; H2B/d; H2B/e; H2B/f; H2B/g; H2B/h; H2B/j; H2B/k; H2B/l; H2B/n; H2B/r; H2B/S; H2Bb; H2BC10; H2BC4; H2BC6; H2BC7; H2BC8; H2BE; H2BE1; H2BFA; H2BFAiii; H2BFB; H2BFC; H2BFD; H2BFE; H2BFF; H2BFG; H2BFH; H2BFJ; H2BFK; H2BFL; H2BFM; H2BFN; H2BFQ; H2BFR; H2BFT; H2BFU; H2BFWT; H2BGL105; H2BJ; H2BK; H2BM; H2BQ; H2BU1; HIRIP2; HIST1H2BA; HIST1H2BB; HIST1H2BC; HIST1H2BD; HIST1H2BE; HIST1H2BF; HIST1H2BG; HIST1H2BH; HIST1H2BI; HIST1H2BJ; HIST1H2BK; HIST1H2BL; HIST1H2BM; HIST1H2BN; HIST1H2BO; HIST2H2BE; HIST2H2BF; HIST3H2BB; hTSH2B; STBP; TH2B; TH2B-175; TSH2B; TSH2B.1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q96A08, (Human) P62807, (Human) P06899, (Human) O60814, (Human) Q99880, (Human) Q99879, (Human) Q99877, (Human) P23527, (Human) Q5QNW6, (Human) Q16778, (Human) Q8N257, (Human) P33778, (Human) P58876, (Human) Q93079, (Human) A0A2R8Y619, (Human) Q7Z2G1, (Human) P0C1H6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 255626, (Human) 8346, (Human) 8970, (Human) 85236, (Human) 8340, (Human) 8342, (Human) 8341, (Human) 8348, (Human) 440689, (Human) 8349, (Human) 128312, (Human) 3018, (Human) 8347, (Human) 3017, (Human) 8339, (Human) 8345, (Human) 114483833, (Human) 158983, (Human) 286436, (Human) 102724334

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding structural constituent of chromatin histone binding protein heterodimerization activity protein binding identical protein binding lipopolysaccharide binding enzyme binding ubiquitin-like protein ligase binding STAT family protein binding
          Process(es)
          innate immune response in mucosa chromatin organization antibacterial humoral response antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide nucleosome assembly defense response to Gram-positive bacterium mitotic chromosome condensation negative regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway killing of cells of other organism defense response to Gram-negative bacterium protein localization to CENP-A containing chromatin nucleosome disassembly sperm chromatin condensation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-swbc5:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0