Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TUBB2B Antibodies

          Invitrogen

          TUBB2B Monoclonal Antibody (OTI6D11)

          View all (21) TUBB2B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TUBB2B Monoclonal Antibody (OTI6D11)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          TUBB2B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TUBB2B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TUBB2B Antibody (MA5-26266) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of TUBB2B in COS7 cells. Cells were transfected with a plasmid overexpressing TUBB2B and probed with a TUBB2B monoclonal antibody (Product # MA5-26266). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TUBB2B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TUBB2B Antibody in Western Blot (WB)
          TUBB2B Antibody in Western Blot (WB)
          TUBB2B Monoclonal Antibody (OTI6D11)

          Product Details

          MA5-26266

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:400-1:2,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OTI6D11

          Immunogen

          Full length human recombinant protein of TUBB2B produced in HEK293T cell
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 1% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2725600

          Target Information

          MA1-82191 recognizes class III beta-tubulin whixh is reported to be restricted to neuronal tissue. Clone TU-20 has been used to investigate tumors of neuronal origin including neuroblastoma and ganglioneuroma. Class III beta tubulin has not been detected in tumors of non neuronal origin.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: class II beta-tubulin isotype; class IIb beta-tubulin; epididymis secretory sperm binding protein; MGC8685; similar to beta tubulin; Tubulin beta-2B chain; tubulin, beta 2B; tubulin, beta polypeptide paralog; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: bA506K6.1; CDCBM7; PMGYSA; TUBB2B

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9BVA1

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 347733

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activity structural constituent of cytoskeleton protein binding GTP binding metal ion binding protein heterodimerization activity
          Process(es)
          microtubule cytoskeleton organization mitotic cell cycle neuron migration microtubule-based process nervous system development cerebral cortex development modulation of synaptic transmission positive regulation of axon guidance embryonic brain development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline