Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Histone H3 Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-Histone H3 (Ser28) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HisH3S28-D6)

          View all (225) Histone H3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-Histone H3 (Ser28) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HisH3S28-D6)

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (5)
          Phospho-Histone H3 (Ser28) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Histone H3 (Ser28) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-Histone H3 (Ser28) Antibody (MA5-28013) in WB

          Western blot analysis of Phospho-Histone H3 (Ser28) using HeLa cell extract. Samples were untreated or treated (0.4 µg/mL of nocodazole, 6 hrs), and incubated in monoclonal Phospho-Histone H3 (Ser28) antibody (Product # MA5-36939) with a dilution of 1 ng/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-Histone H3 (Ser28) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Histone H3 (Ser28) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Histone H3 (Ser28) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Histone H3 (Ser28) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Histone H3 (Ser28) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Phospho-Histone H3 (Ser28) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HisH3S28-D6)

          Product Details

          MA5-28013

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-1,000 ng/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HisH3S28-D6

          Immunogen

          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser28 of human phospho Histone H3.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 0.1% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2745021

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          Histone H3 is one of the DNA-binding proteins found in the chromatin of all eukaryotic cells. H3 along with four core histone proteins binds to DNA forming the structure of the nucleosome. Histones play a central role in transcription regulation, DNA repair, DNA replication and chromosomal stability. Post translationally, histones are modified in a variety of ways to either directly change the chromatin structure or allow for the binding of specific transcription factors. The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of post-translational modification that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: H3 histone family, member A; H3 histone family, member B; H3 histone family, member C; H3 histone family, member D; H3 histone family, member F; H3 histone family, member H; H3 histone family, member I; H3 histone family, member J; H3 histone family, member K; H3 histone family, member L; H3 histone family, member M; H3 histone, family 2; H3-clustered histone 13; H3-clustered histone 14; H3-clustered histone 15; H3-clustered histone 2; H3-clustered histone 3; H3-clustered histone 4; H3-clustered histone 6; H3-clustered histone 7; H3/b; H3/d; H3/f; H3/j; HIST1H3A; HIST1H3E; HIST1H3F; histone 1, H3a; histone 1, H3b; histone 1, H3c; histone 1, H3d; histone 1, H3e; histone 1, H3f; histone 1, H3g; histone 1, H3h; histone 1, H3i; histone 1, H3j; histone 2, H3a; histone 2, H3c; histone 2, H3c1; histone 2, H3c2; histone 2, H3ca1; histone 2, H3ca2; histone 2, H3d; Histone 3; histone 4, H4; histone cluster 1 H3 family member a; histone cluster 1 H3 family member b; histone cluster 1 H3 family member c; histone cluster 1 H3 family member d; histone cluster 1 H3 family member e; histone cluster 1 H3 family member f; histone cluster 1 H3 family member g; histone cluster 1 H3 family member h; histone cluster 1 H3 family member i; histone cluster 1 H3 family member j; histone cluster 1, H3a; histone cluster 1, H3b; histone cluster 1, H3c; histone cluster 1, H3d; histone cluster 1, H3e; histone cluster 1, H3f; histone cluster 1, H3g; histone cluster 1, H3h; histone cluster 1, H3i; histone cluster 1, H3j; histone cluster 2 H3 family member a; histone cluster 2 H3 family member c; histone cluster 2 H3 family member d; histone cluster 2, H3a; histone cluster 2, H3b; histone cluster 2, H3c; histone cluster 2, H3c1; histone cluster 2, H3c2, pseudogene; histone cluster 2, H3d; histone cluster 4 H4; histone cluster 4, H4; histone gene complex 1; histone H3; histone H3/a; histone H3/b; histone H3/c; histone H3/d; histone H3/f; histone H3/h; histone H3/i; histone H3/j; histone H3/k; histone H3/l; histone H3/m; histone H3/o; histone protein Hist2h2bb; histone1, H3c; histone1, H3d; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: B130044J01Rik; H3; H3-143; H3-291; H3-53; H3-614; H3-615; H3-616; H3-b; H3-f; H3-H; H3.1; H3.1-221; H3.2; H3.2-221; H3.2-614; H3.f; H3/A; H3/b; H3/c; H3/d; H3/f; H3/h; H3/i; H3/j; H3/k; H3/l; H3/M; H3/n; H3/o; H3c1; H3c10; H3c11; H3c13; H3c14; H3c15; H3c2; H3c3; H3c4; H3c6; H3c7; H3c8; H3F1K; H3F2; H3FA; H3FB; H3FC; H3FD; H3FF; H3FH; H3FI; H3FJ; H3FK; H3FL; H3FM; H3FN; H4-16; H4/p; H4c1; H4c11; H4c12; H4c14; H4c2; H4c3; H4c4; H4c6; H4c8; H4c9; H4f16; Hist1; HIST1H3A; HIST1H3B; HIST1H3C; HIST1H3D; HIST1H3E; HIST1H3F; HIST1H3G; HIST1H3H; HIST1H3I; HIST1H3J; HIST2H3A; Hist2h3b; HIST2H3C; Hist2h3c1; Hist2h3c2; Hist2h3c2-ps; Hist2h3ca1; HIST2H3D; HIST4H4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P68431, (Human) Q71DI3, (Mouse) P68433, (Mouse) P84228, (Human) P62805, (Mouse) P62806

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8350, (Human) 8357, (Human) 8354, (Human) 8356, (Human) 653604, (Human) 126961, (Human) 333932, (Human) 8358, (Human) 8352, (Human) 8351, (Human) 8353, (Human) 8968, (Human) 8355, (Mouse) 360198, (Mouse) 319152, (Mouse) 319153, (Mouse) 319154, (Mouse) 15077, (Mouse) 97114, (Mouse) 319150, (Mouse) 319148, (Mouse) 319149, (Mouse) 319151, (Mouse) 260423, (Mouse) 97908, (Human) 121504, (Mouse) 320332

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding protein binding structural constituent of chromatin nucleosomal DNA binding cadherin binding protein heterodimerization activity RNA binding
          Process(es)
          chromatin organization nucleosome assembly heterochromatin assembly telomere organization regulation of gene expression, epigenetic negative regulation of megakaryocyte differentiation protein localization to CENP-A containing chromatin
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0