Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • KHDRBS2 Antibodies

          Invitrogen

          KHDRBS2 Monoclonal Antibody (7G8C10)

          View all (4) KHDRBS2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite KHDRBS2 Monoclonal Antibody (7G8C10)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          KHDRBS2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          KHDRBS2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          KHDRBS2 Antibody (MA5-31786) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of KHDRBS2 in paraffin-embedded cervical cancer tissue. Sample was incubated with KHDRBS2 monoclonal antibody (Product # MA5-31786) using a dilution of 1:200-1:1000 followed by DAB staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          KHDRBS2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KHDRBS2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KHDRBS2 Antibody in Western Blot (WB)
          KHDRBS2 Antibody in Western Blot (WB)
          KHDRBS2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          KHDRBS2 Antibody in ELISA (ELISA)
          KHDRBS2 Monoclonal Antibody (7G8C10)

          Product Details

          MA5-31786

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:1,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:200-1:400
          -

          ELISA (ELISA)

          1:10,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          7G8C10

          Immunogen

          Purified recombinant fragment of human KHDRBS2 (AA: 160-349) expressed in E. coli.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2787409

          Product Specific Information

          MA5-31786 has been tested in indirect ELISA.

          Target Information

          RNA-binding protein that plays a role in the regulation of alternative splicing and influences mRNA splice site selection and exon inclusion. Binds both poly(A) and poly(U) homopolymers. Phosphorylation by PTK6 inhibits its RNA-binding ability. Induces an increased concentration-dependent incorporation of exon in CD44 pre-mRNA by direct binding to purine-rich exonic enhancer. Can regulate alternative splicing of NRXN1 in the laminin G-like domain 6 containing the evolutionary conserved neurexin alternative spliced segment 4 (AS4) involved in neurexin selective targeting to postsynaptic partners. Regulates cell-type specific alternative splicing of NRXN1 at AS4 and acts synergistically with SAM68 in exon skipping. In contrast acts antagonistically with SAM68 in NRXN3 exon skipping at AS4. Its phosphorylation by FYN inhibits its ability to regulate splice site selection. May function as an adapter protein for Src kinases during mitosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: hSLM-1; KH domain containing, RNA binding, signal transduction associated 2; KH domain-containing, RNA-binding, signal transduction-associated protein 2; KHDRBS2 3'UTR overlapping transcript 1; mSLM-1; Sam68-like mammalian protein 1; signaling molecule; SLM-1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 6330586C16Rik; KHDRBS2; KHDRBS2-OT; KHDRBS2-OT1; Slim1; SLM-1; SLM1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q5VWX1, (Mouse) Q9WU01

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 202559, (Mouse) 170771

          View more View less

          Function(s)
          nucleic acid binding RNA binding mRNA binding protein binding poly(A) binding poly(U) RNA binding SH3 domain binding SH2 domain binding SH3/SH2 adaptor activity protein heterodimerization activity RNA splicing factor
          Process(es)
          regulation of alternative mRNA splicing, via spliceosome mRNA processing regulation of mRNA splicing, via spliceosome transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of signal transduction
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-8pzg4:80/100.66.75.138:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline