Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • ATF2 Antibodies

          Invitrogen

          ATF2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3D12)

          Advanced Verification
          2 Published Figures
          1 Reference
          View all (72) ATF2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ATF2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3D12)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Published Figures (2)
          • Advanced Verification (1)
          ATF2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ATF2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ATF2 Antibody (MA5-33115) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-2 was performed using 70% confluent log phase FaDu cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with ATF2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Product # MA5-33115) at 5 µg/mL in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Superclonal™ Recombinant Se... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ATF2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ATF2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ATF2 Antibody in Western Blot (WB)
          ATF2 Antibody in Western Blot (WB)
          ATF2 Antibody in Western Blot (WB)
          ATF2 Antibody in Western Blot (WB)
          ATF2 Antibody
          ATF2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3D12)

          Product Details

          MA5-33115

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:5,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3D12

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human ATF2
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.4 mg/mL

          Amount

          40 µg

          Purification

          Protein G, Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 150mM NaCl

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2811931

          Target Information

          The transcription factor ATF-2 (also called CRE-BP1) binds to both AP-1 and CRE DNA response elements and is a member of the ATF/CREB family of leucine zipper proteins. ATF-2 interacts with a variety of viral oncoproteins and cellular tumor suppressors and is a target of the SAPK/JNK and p38 MAP kinase signaling pathways. Various forms of cellular stress, including genotoxic agents, inflammatory cytokines and UV irradiation, stimulate the transcriptional activity of ATF-2. Cellular stress activates ATF-2 by phosphorylation of Thr69 and Thr71. Both SAPK and p38 MAPK have been shown to phosphorylate ATF-2 at these sites in vitro and in cells transfected with ATF-2.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Activating 2; Activating transcription factor 2; ATF2; bZIP transcription factor; cAMP response element-binding protein CRE-BP1; cAMP responsive element binding protein 2, formerly; cAMP-dependent transcription factor ATF-2; CREB-2; cyclic AMP response element-binding protein (HB16); Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-2; Cyclic AMP-responsive element-binding protein 2; HB16; histone acetyltransferase ATF2; MGC111558; MXBP protein; OTTHUMP00000205345; OTTHUMP00000205347; OTTHUMP00000205348; OTTHUMP00000205350; OTTHUMP00000205352; OTTHUMP00000205353; OTTHUMP00000205354; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Atf-2; ATF2; CRE-BP; CRE-BP1; CREB-2; CREB2; CREBP1; D130078H02Rik; D18875; HB16; mXBP; Tg(Gzma-Klra1)7Wum; TREB7

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P15336, (Rat) Q00969, (Mouse) P16951

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1386, (Rat) 81647, (Mouse) 11909

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding core promoter proximal region sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding histone acetyltransferase activity protein binding cAMP response element binding protein binding zinc ion binding H4 histone acetyltransferase activity protein kinase binding cAMP response element binding identical protein binding protein homodimerization activity leucine zipper domain binding sequence-specific DNA binding histone H2B acetyltransferase activity metal ion binding protein heterodimerization activity RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding RNA polymerase II activating transcription factor binding enhancer sequence-specific DNA binding nucleic acid binding transferase activity basic leucine zipper transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade in utero embryonic development NK T cell differentiation liver development hematopoietic progenitor cell differentiation outflow tract morphogenesis brainstem development growth plate cartilage chondrocyte differentiation growth plate cartilage chondrocyte proliferation regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein import into nucleus lipid metabolic process apoptotic process response to osmotic stress cellular response to DNA damage stimulus vacuole organization JNK cascade heart development gene expression positive regulation of gene expression negative regulation of angiogenesis peptidyl-threonine phosphorylation abducens nucleus development hypoglossal nucleus development facial nucleus development BMP signaling pathway intra-S DNA damage checkpoint positive regulation of transforming growth factor beta2 production cellular response to oxidative stress p38MAPK cascade mRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of gene expression, epigenetic positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter white fat cell differentiation positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity neurofilament cytoskeleton organization detection of cell density adipose tissue development cellular response to anisomycin motor neuron apoptotic process hepatocyte apoptotic process cellular response to virus positive regulation of cardiac muscle myoblast proliferation positive regulation of mitochondrial membrane permeability involved in apoptotic process apoptotic process involved in development intrinsic apoptotic signaling pathway in response to hypoxia cellular response to leucine starvation transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter histone acetylation fat cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-65nqn:80/100.66.78.26:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline