Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • p53 Antibodies

          Invitrogen

          Acetyl-p53 (Lys382) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SD0801)

          View all (273) p53 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Acetyl-p53 (Lys382) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SD0801)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          Acetyl-p53 (Lys382) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Acetyl-p53 (Lys382) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Acetyl-p53 (Lys382) Antibody (MA5-41085) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis of p53 in HepG2 cells (green). Formalin fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature and blocked with 1% Blocker BSA for 15 minutes at room temperature. Cells were probed with Acetyl-p53 (Lys382) Recombinant Monoclonal Antibody (Product # MA5-41085) at a dilution of 1:50 for 1 hour at room temperature, washed ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Acetyl-p53 (Lys382) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Acetyl-p53 (Lys382) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Acetyl-p53 (Lys382) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Acetyl-p53 (Lys382) Antibody in Western Blot (WB)
          Acetyl-p53 (Lys382) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SD0801)

          Product Details

          MA5-41085

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          SD0801

          Immunogen

          Synthetic peptide within Human p53 aa 350 to the C-terminus (acetyl K382).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          TBS, pH 7.4, with 40% glycerol, 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2898839

          Target Information

          The tumor suppressor protein, p53, is a sequence specific transcription factor that is activated by cellular stress. p53 mediates cell cycle arrest or apoptosis in response to DNA damage or starvation for pyrimidine nucleotides. p53 is up-regulated in response to stress signals and stimulated to activate transcription of specific genes, resulting in expression of p21waf1 and other proteins involved in G1 or G2/M arrest. The structure of p53 comprises an N-terminal transactivation domain, a central DNA-binding domain, an oligomerisation domain, and a C-terminal regulatory domain. There are various phosphorylation sites on p53, of which the phosphorylation at Ser15 is important for p53 activation and stabilization. p53 has been characterized to play a role in blocking the proliferative action of damaged cells and act as an anticancer agent. Phosphorylation of Ser392 in p53 has been shown to associate with the formation of human tumors. In addition, p53 has also been linked to the effects of aging and oxidative stress and an increase in p53 has been linked to deficits in LTP (Long Term Potentiation) in learning and memory. p53 is found in very low levels in normal cells, however, in a variety of transformed cell lines, it is expressed in high amounts, and believed to contribute to transformation and malignancy. Mutants of p53 that frequently occur in a number of different human cancers fail to bind the consensus DNA binding site, and cause the loss of tumor suppressor activity. Alterations of the TP53 gene occur not only as somatic mutations in human malignancies, but also as germline mutations in some cancer-prone families such as Li-Fraumeni syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Antigen NY-CO-13; Cellular tumor antigen p53; Cys 51 Stop; FLJ92943; HGNC11998; mutant tumor protein 53; OTTMUSP00000006194; p53 antigen; Phosphoprotein p53; transcription factor; transcription factor; truncated protein; transformation-related protein 53; tumor protein 53; tumor suppressor; Tumor suppressor p53; tumor supressor p53; Tumour Protein p53; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BCC7; BMFS5; LFS1; P53; TP53; TRP53

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04637

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7157

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding core promoter proximal region sequence-specific DNA binding core promoter sequence-specific DNA binding TFIID-class transcription factor binding transcription coactivator binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding protease binding p53 binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding mRNA 3'-UTR binding copper ion binding protein binding zinc ion binding enzyme binding receptor tyrosine kinase binding ubiquitin protein ligase binding histone deacetylase regulator activity annealing helicase activity identical protein binding histone deacetylase binding metal ion binding protein heterodimerization activity chaperone binding protein phosphatase 2A binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding 14-3-3 protein binding MDM2/MDM4 family protein binding disordered domain specific binding general transcription initiation factor binding molecular function activator activity molecular condensate scaffold activity promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter mitophagy in utero embryonic development somitogenesis release of cytochrome c from mitochondria hematopoietic progenitor cell differentiation T cell proliferation involved in immune response B cell lineage commitment T cell lineage commitment response to ischemia nucleotide-excision repair double-strand break repair regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein import into nucleus autophagy apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus response to oxidative stress ER overload response transforming growth factor beta receptor signaling pathway Ras protein signal transduction regulation of mitotic cell cycle gastrulation neuroblast proliferation negative regulation of neuroblast proliferation central nervous system development heart development circadian rhythm protein localization negative regulation of DNA replication cell proliferation negative regulation of cell proliferation determination of adult lifespan mRNA transcription rRNA transcription response to xenobiotic stimulus response to UV response to salt stress embryo development ending in birth or egg hatching response to X-ray response to ionizing radiation response to gamma radiation positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression cardiac muscle cell apoptotic process positive regulation of cardiac muscle cell apoptotic process programmed cell death glial cell proliferation viral process glucose catabolic process to lactate via pyruvate cerebellum development negative regulation of cell growth DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway mitotic G1 DNA damage checkpoint negative regulation of telomere maintenance via telomerase T cell differentiation in thymus tumor necrosis factor-mediated signaling pathway cellular response to stress regulation of tissue remodeling cellular response to UV multicellular organism growth positive regulation of mitochondrial membrane permeability regulation of cell proliferation cellular response to glucose starvation intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process entrainment of circadian clock by photoperiod mitochondrial DNA repair regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator regulation of neuron apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process positive regulation of gene expression, epigenetic negative regulation of proteolysis negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of RNA polymerase II transcriptional preinitiation complex assembly negative regulation of mitotic cell cycle positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to antibiotic fibroblast proliferation negative regulation of fibroblast proliferation rhythmic process circadian behavior bone marrow development embryonic organ development protein stabilization negative regulation of DNA metabolic process negative regulation of helicase activity protein tetramerization chromosome organization neuron apoptotic process regulation of cell cycle hematopoietic stem cell differentiation negative regulation of glial cell proliferation interferon-gamma-mediated signaling pathway cardiac septum morphogenesis positive regulation of programmed necrotic cell death protein-containing complex assembly intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress thymocyte apoptotic process regulation of thymocyte apoptotic process positive regulation of thymocyte apoptotic process necroptotic process cellular response to hypoxia cellular response to xenobiotic stimulus cellular response to ionizing radiation cellular response to gamma radiation cellular response to UV-C stem cell proliferation signal transduction by p53 class mediator intrinsic apoptotic signaling pathway by p53 class mediator reactive oxygen species metabolic process cellular response to actinomycin D positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria cellular senescence replicative senescence oxidative stress-induced premature senescence apoptotic signaling pathway intrinsic apoptotic signaling pathway oligodendrocyte apoptotic process positive regulation of execution phase of apoptosis negative regulation of macromitophagy regulation of mitochondrial membrane permeability involved in apoptotic process regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway by p53 class mediator regulation of cell cycle G2/M phase transition positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of G1 to G0 transition negative regulation of production of miRNAs involved in gene silencing by miRNA negative regulation of glucose catabolic process to lactate via pyruvate negative regulation of pentose-phosphate shunt intrinsic apoptotic signaling pathway in response to hypoxia regulation of fibroblast apoptotic process negative regulation of reactive oxygen species metabolic process positive regulation of reactive oxygen species metabolic process negative regulation of stem cell proliferation regulation of cellular senescence positive regulation of cellular senescence regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline