Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Vimentin Antibodies

          Invitrogen

          Vimentin Monoclonal Antibody (2D1)

          View all (138) Vimentin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Vimentin Monoclonal Antibody (2D1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Vimentin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Vimentin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Vimentin Antibody (MA5-47303) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Vimentin in cortical neuron-glial cell cultures from E20 rat. Samples were stained with Vimentin monoclonal antibody (Product # MA5-47401) using a dilution of 1:2,000 (red). Costained with chicken pAb to glial fibrillary acidic protein (GFAP) dilution 1:5,000, in green. The blue is DAPI staining of nuclear DNA. Fibroblastic and other developing cells express only vimentin and appear red. Astrocytes that express GFAP only are green while those that express both GFAP and vimentinappear golden yellow. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Vimentin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Vimentin Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Vimentin Monoclonal Antibody (2D1)

          Product Details

          MA5-47303

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:10,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:1,000-1:2,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:1,000-1:2,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2D1

          Immunogen

          Full length recombinant human vimentin expressed in and purified from E. coli
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS with 50% glycerol

          Contains

          5mM sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2942285

          Target Information

          Vimentin is a developmentally regulated intermediate filament protein (IFP) found in cells of mesenchymal origin. It is believed to be involved with the intracellular transport of proteins between the nucleus and plasma membrane. Unlike other IFP proteins, vimentin is expressed, along with desmin, during the early stages of cellular development. During the development process, vimentin is exchanged for new, tissue-specific IFPs. Vimentin has been implicated to be involved in the rate of steroid synthesis via its role as a storage network for steroidogenic cholesterol containing lipid droplets. Vimentin phosphorylation by a protein kinase causes the breakdown of intermediate filaments and activation of an ATP and myosin light chain dependent contractile event. This results in cytoskeletal changes that facilitate the interaction of the lipid droplets within mitochondria, and subsequent transport of cholesterol to the organelles leading to an increase in steroid synthesis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; FLJ36605; Hel113; RP11-124N14.1; unnamed protein product; VIM; VIME; vimentin

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08670, (Rat) P31000

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7431, (Rat) 81818

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding double-stranded RNA binding structural constituent of cytoskeleton structural constituent of eye lens protein binding protein domain specific binding identical protein binding binding, bridging scaffold protein binding keratin filament binding structural molecule activity kinase binding protein phosphatase 2A binding protein tyrosine kinase binding
          Process(es)
          response to zinc ion response to selenium ion positive regulation of gene expression positive regulation of epithelial cell migration negative regulation of neuron projection development astrocyte development response to estradiol positive regulation of collagen biosynthetic process response to vitamin D skeletal muscle tissue regeneration regulation of mRNA stability cellular response to fibroblast growth factor stimulus intermediate filament-based process intermediate filament organization fat cell differentiation positive regulation of axon extension decidualization regulation of axonogenesis Bergmann glial cell differentiation positive regulation of glial cell proliferation lens fiber cell development cellular response to lipopolysaccharide cellular response to muramyl dipeptide cellular response to interferon-gamma regulation of Schwann cell migration positive regulation of cellular protein localization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-hpwvt:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0