Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • COL1A1 Antibodies

          Invitrogen

          COL1A1 Monoclonal Antibody (C1)

          View all (21) COL1A1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite COL1A1 Monoclonal Antibody (C1)

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          COL1A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          COL1A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          COL1A1 Antibody (MA5-50846) in IHC (P)

          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis of COL1A1 in human small intestine tissue using COL1A1 Monoclonal Antibody (C1) (Product # MA5-50845) (30 µg/mL) and using PBS intead of the primary antibody as a control. The sample was then stained with HRP-Goat anti-Mouse IgG polyclonal secondary antibody (2 µg/mL). DAB staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          COL1A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          COL1A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          COL1A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          COL1A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          COL1A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          COL1A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          COL1A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          COL1A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          COL1A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          COL1A1 Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          COL1A1 Monoclonal Antibody (C1)

          Product Details

          MA5-50846

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.01-3 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          5-30 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          C1

          Immunogen

          Recombinant Human COL1a1 protein, Arg253-Ala471 (Accession #P02452)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.05% Proclin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3090592

          Target Information

          The protein encoded by this gene is the pro-alpha1 chain of type I collagen whose triple helix comprises two alpha1 chains and one alpha2 chain. Type I is a fibril-forming collagen found in most connective tissues and is abundant in bone, cornea, dermis and tendon. Mutations in this gene are associated with osteogenesis imperfecta types I-IV, Ehlers-Danlos syndrome type VIIA, Ehlers-Danlos syndrome Classical type, Caffey Disease and idiopathic osteoporosis. Reciprocal translocations between chromosomes 17 and 22, where this gene and the gene for platelet-derived growth factor beta are located, are associated with a particular type of skin tumor called dermatofibrosarcoma protuberans, resulting from unregulated expression of the growth factor. Two transcripts, resulting from the use of alternate polyadenylation signals, have been identified for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alpha 1 (I) chain propeptide; alpha-1 collagen type 1; alpha-1 collagen type I; alpha-1 type I collagen; alpha1(I) procollagen; COL1A; COL1A1; Collagen 1; collagen alpha 1 chain type I; collagen alpha-1(I) chain preproprotein; collagen Col1-ColIII-1; collagen Col1-ColIII-2; Collagen I; collagen of skin, tendon and bone, alpha-1 chain; collagen, type I, alpha 1; Collagen1A1; pro-alpha-1 collagen type 1; Type I Collagen; type I proalpha 1; type I procollagen alpha 1 chain; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CAFYD; EDSARTH1; EDSC; OI1; OI2; OI3; OI4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P02452

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1277

          View more View less

          Function(s)
          protease binding extracellular matrix structural constituent protein binding extracellular matrix structural constituent conferring tensile strength identical protein binding platelet-derived growth factor binding
          Process(es)
          skeletal system development ossification blood vessel development osteoblast differentiation response to nutrient visual perception sensory perception of sound response to xenobiotic stimulus response to mechanical stimulus positive regulation of epithelial to mesenchymal transition collagen fibril organization positive regulation of cell migration response to nutrient levels response to estradiol response to insulin collagen biosynthetic process protein localization to nucleus tooth mineralization response to hydrogen peroxide response to peptide hormone skin morphogenesis cellular response to fibroblast growth factor stimulus positive regulation of transcription, DNA-templated animal organ development response to steroid hormone embryonic skeletal system development system development response to cAMP response to hyperoxia cellular response to mechanical stimulus cellular response to retinoic acid cellular response to vitamin E cellular response to glucose stimulus cellular response to tumor necrosis factor cellular response to epidermal growth factor stimulus cellular response to transforming growth factor beta stimulus positive regulation of canonical Wnt signaling pathway response to fluoride cellular response to fluoride cellular response to acetaldehyde
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-6qggw:80/100.66.76.149:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline