Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • HSP27 Antibodies

          Invitrogen

          HSP27 Monoclonal Antibody (C1)

          View all (98) HSP27 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HSP27 Monoclonal Antibody (C1)

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          HSP27 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          HSP27 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HSP27 Antibody (MA5-50980) in IHC (P)

          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis of HSP27 in human lung cancer tissue using HSP27 Monoclonal Antibody (C1) (Product # MA5-50979) (30 µg/mL) and using PBS intead of the primary antibody as a control. The sample was then stained with HRP-Goat anti-Mouse IgG polyclonal secondary antibody (2 µg/mL). DAB staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HSP27 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP27 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP27 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP27 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP27 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP27 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP27 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP27 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          HSP27 Monoclonal Antibody (C1)

          Product Details

          MA5-50980

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.01-3 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          5-30 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Pig

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          C1

          Immunogen

          Recombinant Human Hsp27 protein, Thr2-Lys205 (Accession #p04792)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.05% Proclin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3093470

          Target Information

          In response to adverse changes in their environment, cells from many organisms increase the expression of a class of proteins referred to as heat shock or stress proteins. HSPB1 (heat shock protein beta-1 or HSP27) is a small heat shock protein which functions as a molecular chaperone that maintains denatured proteins in a folding-competent state. It plays a role in stress resistance and actin organization. Through its molecular chaperone activity, HSP27 regulates numerous biological processes including the phosphorylation and the axonal transport of neurofilament proteins. Mutations in the gene can result in Charcot-Marie-Tooth disease 2F and Neuronopathy distal hereditary motor 2B.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 27 kDa heat shock protein 1; 27-kda heat shock protein; 28 kDa heat shock protein; DKFZp586P1322; epididymis secretory protein Li 102; estrogen-regulated 24 kDa protein; heat shock 27 kDa protein; heat shock 27kD protein 1; heat shock 27kDa protein 1; Heat shock protein; heat shock protein family B member 1; HS; HSP; HSP 27; HSP27; HSPB1; HSPB1; mammalian small heat shock protein; Phospho-HSP 27; stress-responsive protein 27; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CMT2F; HEL-S-102; HMN2B; HMND3; HS.76067; Hsp25; HSP27; HSP28; SRP27

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04792, (Pig) Q5S1U1

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3315, (Pig) 493184

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding protein kinase C binding protein binding protein kinase C inhibitor activity protein kinase binding identical protein binding protein homodimerization activity ubiquitin binding protein binding involved in protein folding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding
          Process(es)
          regulation of protein phosphorylation regulation of translational initiation protein folding response to unfolded protein response to heat response to virus regulation of autophagy positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of tumor necrosis factor production intracellular signal transduction cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus protein refolding negative regulation of apoptotic process regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of angiogenesis vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway protein stabilization intestinal epithelial structure maintenance platelet aggregation negative regulation of protein kinase C signaling anterograde axonal protein transport negative regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of endothelial cell chemotaxis chaperone-mediated protein folding
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-ncdd4:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline