Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CCR7 Antibodies

          Invitrogen

          CCR7 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL3074)

          View all (62) CCR7 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CCR7 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL3074)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CCR7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CCR7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CCR7 Antibody (MA5-56632) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of CCR7 using CCR7 Recombinant Monoclonal Antibody (Product # MA5-56632) in Mock and transfected 293T cells fixed in ice-cold MeOH for 5 min. CCR7 antibody diluted at 1:500. Blue: Fluoroshield with DAPI. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CCR7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CCR7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Product Details

          MA5-56632

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HL3074

          Immunogen

          Synthetic peptide encompassing a sequence within the Extracellular domain of human CCR7. The exact sequence is proprietary.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          RRID

          AB_3679658

          Target Information

          CCR7 is a member of the G-protein-coupled chemokine receptor family with seven membrane-spanning domains and functions as a receptor for 6Ckine/SLC (secondary lymphoid-tissue chemokine), CCL19 and CCL21. CCR7 has been shown to be internalized via clathrin-coated pits and the majority recycled back to the plasma membrane. CCR7 is expressed on T cells and can be used to distinguish populations of naive from central and effector memory T cells. CCR7 has been shown to play a role in migration of memory T cells to inflamed tissue. Expression of CCR7 is also found on DC's. During DC maturation CCR7 expression increases and is thought to be involved in a variety of functions: chemotaxis to the lymph node, cellular architecture, rate of endocytosis, survival and maturation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BLR2; Bukitt's lymphoma receptor 2; C-C chemokine receptor type 7; C-C CKR-7; CC chemokine receptor 7; CD197; CDw197; chemokine (C-C motif) receptor 7; EBI1; EBV-induced G protein-coupled receptor 1; Epstein-Barr virus induced gene 1; Epstein-Barr virus-induced G-protein coupled receptor 1; G-protein coupled receptor; CCR7; lymphocyte-specific G protein-coupled peptide receptor; MIP-3 beta receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BLR2; CC-CKR-7; CCR-7; CCR7; CD197; CDw197; CMKBR7; EBI1; EVI1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P32248

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1236

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity chemokine receptor activity C-C chemokine receptor activity chemokine (C-C motif) ligand 19 binding chemokine (C-C motif) ligand 21 binding C-C motif chemokine 19 receptor activity C-C motif chemokine 21 receptor activity
          Process(es)
          establishment of T cell polarity positive regulation of cell-matrix adhesion dendritic cell chemotaxis myeloid dendritic cell chemotaxis positive regulation of dendritic cell antigen processing and presentation positive regulation of hypersensitivity positive regulation of humoral immune response chemotaxis inflammatory response immune response signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration calcium-mediated signaling positive regulation of actin filament polymerization positive regulation of pseudopodium assembly ruffle organization regulation of Cdc42 protein signal transduction response to lipopolysaccharide regulation of interferon-gamma production regulation of interleukin-1 beta production negative regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of Rac protein signal transduction CCL19-activated CCR7 signaling pathway CCL21-activated CCR7 signaling pathway positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative thymic T cell selection positive regulation of cell adhesion positive regulation of JNK cascade positive regulation of receptor-mediated endocytosis homeostasis of number of cells positive regulation of T cell receptor signaling pathway release of sequestered calcium ion into cytosol positive regulation of filopodium assembly positive regulation of protein kinase B signaling cell chemotaxis positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to cytokine stimulus cellular response to prostaglandin E stimulus response to nitric oxide positive regulation of neutrophil chemotaxis lymphocyte migration into lymph node mature conventional dendritic cell differentiation positive regulation of phospholipase C/protein kinase C signal transduction positive regulation of cell motility positive regulation of dendritic cell chemotaxis positive regulation of immunological synapse formation positive regulation of T cell costimulation positive regulation of glycoprotein biosynthetic process involved in immunological synapse formation regulation of dendritic cell dendrite assembly negative regulation of dendritic cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-bxd7r:80/100.66.79.78:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline