Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CREB Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-CREB (Ser133) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2776)

          View all (64) CREB antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-CREB (Ser133) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2776)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Phospho-CREB (Ser133) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-CREB (Ser133) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-CREB (Ser133) Antibody (MA5-56657) in IHC (P)

          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis of Phospho-CREB (Ser133) stained by Phospho-CREB (Ser133) Recombinant Monoclonal Antibody (Product # MA5-56657). Phospho-CREB (Ser133) antibody detects CREB (phospho Ser133) protein at nucleus on Paraffin-embedded human oral carcinoma diluted at 1:100. Antigen Retrieval: Citrate buffer, pH 6.0, 15 min. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-CREB (Ser133) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-CREB (Ser133) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-CREB (Ser133) Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          MA5-56657

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HL2776

          Immunogen

          Carrier-protein conjugated synthetic peptide surrounding phospho Ser133 of human CREB1. The exact sequence is proprietary.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          RRID

          AB_3679683

          Target Information

          CREB (Cyclic AMP response element binding protein) is a 43 kDa basic/leucine zipper transcription factor that binds the cyclic AMP response element (CRE) and activates transcription in response to a variety of extracellular signals including neurotransmitters, hormones, membrane depolarization, and growth and neurotrophic factors. Activation of CREB is dependent upon the phosphorylation of serine 133. Phosphorylation of CREB occurs via p44/42 MAP kinase and p90RSK, and via p38 MAP kinase and MSK1. Although CREB will bind DNA independent of its phosphorylation state, only the phosphorylated form is competent as a transcription factor. CREB binding protein (CBP), a transcriptional coactivator that directly interacts with CREB, binds to CREB in the region of serine 133. CREB is involved in different cellular processes including the synchronization of circadian rhythmicity, differentiation of adipose cells, and learning and memory. In humans, the gene is located on the q arm of chromosome 2. Diseases associated with CREB dysfunction include Alzheimer's Disease, histiocytoma and soft tissue melanoma.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: active transcription factor CREB; active transcription factor CREB-A; active transcription factor CREB-B; cAMP-response element-binding protein-1; cAMP-responsive element-binding protein 1; CREB-1; CREB1; cyclic adenosine 3',5'-monophosphate response element binding protein; cyclic adenosine 3',5'-monophosphate response element-binding protein CREB; cyclic AMP response element-binding protein-1 alpha isoform; Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1; delta CREB; htCREB; MGC9284; OTTHUMP00000206661; OTTHUMP00000206662; OTTHUMP00000206667; transactivator protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2310001E10Rik; 3526402H21Rik; AV083133; CREB; CREB-1; CREB1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16220, (Mouse) Q01147

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1385, (Mouse) 12912

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding enzyme binding Hsp70 protein binding histone acetyltransferase binding cAMP response element binding identical protein binding sequence-specific DNA binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding arrestin family protein binding sequence-specific double-stranded DNA binding RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding RNA polymerase II activating transcription factor binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription factor binding transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding transcription factor binding transcription regulatory region DNA binding
          Process(es)
          transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter protein phosphorylation transforming growth factor beta receptor signaling pathway axonogenesis lactation memory circadian rhythm regulation of cell size response to organic substance negative regulation of transcription by competitive promoter binding pituitary gland development cell differentiation mammary gland development positive regulation of transforming growth factor beta3 production secretory granule organization response to glucagon positive regulation of multicellular organism growth response to drug regulation of circadian rhythm regulation of apoptotic process positive regulation of fat cell differentiation positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of RNA polymerase II transcriptional preinitiation complex assembly positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of hormone secretion positive regulation of lipid biosynthetic process rhythmic process protein stabilization lung epithelium development lung saccule development Type I pneumocyte differentiation cellular response to zinc ion cellular response to growth factor stimulus response to hypoxia regulation of transcription from RNA polymerase II promoter signal transduction visual learning response to xenobiotic stimulus negative regulation of gene expression response to purine-containing compound response to activity osteoclast differentiation chemotaxis to arachidonic acid response to nicotine cellular response to hepatocyte growth factor stimulus response to erythropoietin cellular response to platelet-derived growth factor stimulus response to cocaine mRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process response to morphine response to ethanol hormone secretion regulation of fibroblast proliferation positive regulation of cardiac muscle tissue development regulation of glial cell proliferation cellular response to retinoic acid cellular response to fatty acid cellular response to transforming growth factor beta stimulus cAMP/PKA signal transduction positive regulation of long-term synaptic potentiation response to L-glutamate response to dehydroepiandrosterone positive regulation of membrane depolarization cellular response to forskolin cellular response to nerve growth factor stimulus cellular response to insulin-like growth factor stimulus cellular response to leukemia inhibitory factor response to hypobaric hypoxia regulation of testosterone biosynthetic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline