Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • ULK1 Antibodies

          Invitrogen

          ULK1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2195)

          View all (42) ULK1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ULK1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2195)

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          ULK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ULK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ULK1 Antibody (MA5-57310) in ICC/IF

          Immunocytochemical staining of ULK1 in HepG2 cells using ULK1 Recombinant Monoclonal Antibody (Product # MA5-57309) at a 1:1,1000 dilution. Nuclei were stained blue with DAPI; ULK1 was stained magenta with Alexa Fluor® 647. Images were taken using Leica stellaris 5. Protein abundance based on laser Intensity and smart gain: Medium. Scale bar: 20 μm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ULK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ULK1 Antibody in Western Blot (WB)
          ULK1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          ULK1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2195)

          Product Details

          MA5-57310

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:5,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:200-1:2,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293F

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          24GB2195

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human ULK1 (aa 950-1050)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.33 mg/mL

          Amount

          6.6 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          RRID

          AB_3680335

          Target Information

          ULK1 is a serine/threonine protein kinase that plays critical role during initial stages of autophagy which is a vital response to nutrient starvation. The conserved C-terminal domain (CTD) of ULK1 controls the regulatory function and localization of the protein. Knockdown of ULK1 inhibits the autophagic response as well as inhibiting rapamycin-induced autophagy consistent with a role downstream of mTOR. ULK1 forms a complex with FIP200 and ATG13 and this complex is essential for starvation-induced autophagy. Both FIP200 and ATG13 are critical for correct localization of ULK1 to the pre-autophagosome and stability of ULK1 protein. ULK1 is phosphorylated by the mTOR pathway in a nutrient starvation-regulated manner.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: APG1; ATG 1; ATG1 autophagy related 1 homolog; autophagy-related protein 1 homolog; C. elegans; EC:2.7.11.1; FLJ38455; serine/threonine-protein kinase Unc51.1; ULK 1; UNC 51; unc-51-like kinase 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ATG1; ATG1A; hATG1; mKIAA0722; UNC51; Unc51.1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O75385, (Mouse) O70405

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8408, (Rat) 360827, (Mouse) 22241

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding small GTPase binding identical protein binding macromolecular complex binding GTPase binding protein serine kinase activity nucleotide binding protein kinase binding Hsp90 protein binding
          Process(es)
          autophagosome assembly mitophagy autophagy signal transduction Ras protein signal transduction axonogenesis axon guidance protein localization negative regulation of cell proliferation regulation of gene expression regulation of autophagy positive regulation of autophagy macroautophagy regulation of macroautophagy peptidyl-serine phosphorylation cerebellar granule cell differentiation radial glia guided migration of cerebellar granule cell neuron projection regeneration neuron projection development negative regulation of protein complex assembly receptor internalization cellular response to nutrient levels cellular response to stress cellular response to amino acid starvation piecemeal microautophagy of nucleus response to starvation protein autophosphorylation negative regulation of collateral sprouting axon extension regulation of neurotrophin TRK receptor signaling pathway reticulophagy response to mitochondrial depolarisation somatic sensory system development regulation of protein lipidation positive regulation of autophagosome assembly protein phosphorylation regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway ubiquitin-dependent protein catabolic process protein-containing complex assembly
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-vlj45:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline