Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • PKC delta Antibodies

          Invitrogen

          PKC delta Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4485)

          View all (39) PKC delta antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PKC delta Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4485)

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          PKC delta Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          PKC delta Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PKC delta Antibody (MA5-57647) in WB

          Western blot analysis of PKC delta. Total cell lysates (30 μg) from C2C12, H9c2, HAP-1, HeLa, HepG2, and HT-1080 cell lines were loaded and separated by SDS-PAGE. The blot was incubated with PKC delta Recombinant Monoclonal Antibody (Product # MA5-57646) at a 1:5,000 dilution and HRP-conjugated goat anti-rabbit secondary antibody at a 1:20,000 dilution respectively. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PKC delta Antibody in Western Blot (WB)
          PKC delta Antibody in Western Blot (WB)
          PKC delta Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          PKC delta Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4485)

          Product Details

          MA5-57647

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:5,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:2,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293F

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          24GB4485

          Immunogen

          Recombinant protein of Mouse PKC delta (aa 540-674)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          RRID

          AB_3680672

          Target Information

          The PKC family of serine/threonine kinases, including PRKCD (PKC delta), is activated intracellularly by signal transduction pathways. In humans, at least 12 different PKC polypeptides have been identified. These isoforms differ in primary structure, tissue distribution, subcellular localization, mode of action in vitro, response to extracellular signals, and substrate specificity. PKC alpha, beta I, beta II, and gamma form the conventional family; their activities are Ca2+- and phospholipid-dependent. Protein kinase C (PKC) can be activated by calcium and the second messenger diacylglycerol. PKC family members phosphorylate a wide variety of protein targets and are known to be involved in diverse cellular signaling pathways. PKC family members also serve as major receptors for phorbol esters, a class of tumor promoters. Each member of the PKC family has a specific expression profile and is believed to play distinct roles in cells. The protein encoded by this gene is one of the PKC family members. Studies both in human and mice demonstrate that this kinase is involved in B cell signaling and in the regulation of growth, apoptosis, and differentiation of a variety of cell types. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 1-May; alternatively spliced; kinase nPKC-delta; KPCD; nPKC-delta; PKCdelta; PKCdeltaVIII; protein kinase C delta subspecies; protein kinase C delta VIII; protein kinase C, delta IV; protein kinase C, delta V; protein kinase C[d]; tyrosine-protein kinase PRKCD; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ALPS3; CVID9; D14Ertd420e; MAY1; nPKC-delta; PKC[d]; PKCD; PKCdelta

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q05655, (Mouse) P28867, (Rat) P09215

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5580, (Mouse) 18753, (Rat) 170538

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein kinase C activity calcium-dependent protein kinase C activity calcium-independent protein kinase C activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity protein binding ATP binding enzyme activator activity enzyme binding protein kinase binding protein tyrosine kinase activator activity insulin receptor substrate binding protein serine kinase activity TIR domain binding protein serine/threonine kinase binding
          Process(es)
          protein phosphorylation apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus signal transduction intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress peptidyl-serine phosphorylation peptidyl-threonine phosphorylation termination of signal transduction negative regulation of actin filament polymerization positive regulation of superoxide anion generation regulation of actin cytoskeleton organization negative regulation of glial cell apoptotic process cellular response to UV intracellular signal transduction Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis neutrophil activation positive regulation of protein import into nucleus defense response to bacterium negative regulation of apoptotic process negative regulation of MAPK cascade regulation of mRNA stability positive regulation of DNA repair negative regulation of smoothened signaling pathway negative regulation of insulin receptor signaling pathway negative regulation of inflammatory response protein stabilization positive regulation of DNA metabolic process negative regulation of filopodium assembly cell chemotaxis cellular response to hydrogen peroxide protein kinase C signaling cellular response to fatty acid cellular response to hydroperoxide negative regulation of platelet aggregation cellular senescence phospholipase C/protein kinase C signal transduction positive regulation of phospholipid scramblase activity cellular response to angiotensin regulation of ceramide biosynthetic process positive regulation of ceramide biosynthetic process positive regulation of glucosylceramide catabolic process positive regulation of sphingomyelin catabolic process response to oxidative stress immunoglobulin mediated immune response collagen metabolic process cellular response to oxidative stress B cell proliferation regulation of phosphorylation positive regulation of apoptotic process positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of MAPK cascade post-translational protein modification positive regulation of glucose import protein autophosphorylation D-aspartate import regulation of platelet aggregation positive regulation of apoptotic signaling pathway response to hypoxia response to xenobiotic stimulus response to mechanical stimulus response to glucose cellular response to insulin stimulus cellular response to glucose starvation response to hydrogen peroxide response to amino acid response to ethanol response to phorbol 13-acetate 12-myristate
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-p95z8:80/100.66.74.151:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline