Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • SFPQ Antibodies

          Invitrogen

          SFPQ Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1220)

          View all (21) SFPQ antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SFPQ Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1220)

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (4)
          SFPQ Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SFPQ Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SFPQ Antibody (MA5-57712) in ICC/IF

          Immunocytochemical staining of SFPQ in HepG2 cells using SFPQ Recombinant Monoclonal Antibody (Product # MA5-57712) at a 1:1,1000 dilution. Nuclei were stained blue with DAPI; SFPQ was stained magenta with Alexa Fluor® 647. Images were taken using Leica stellaris 5. Protein abundance based on laser Intensity and smart gain: High. Scale bar: 20 μm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SFPQ Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SFPQ Antibody in Western Blot (WB)
          SFPQ Antibody in Western Blot (WB)
          SFPQ Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          SFPQ Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1220)

          Product Details

          MA5-57712

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:5,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:2,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293F

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          24GB1220

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human SFPQ (aa 650-707)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          RRID

          AB_3680737

          Target Information

          SFPQ, also named PSF, encodes a nuclear factor implicated in the splicing and regulation of gene expression. SFPQ probably forms a heteromer with NONO and participates in DNA pairing and DNA break repair program. Very recently SFPQ was identified as a downstream target of tau, complete nuclear depletion and cytoplasmic accumulation of SFPQ were shown in the neurons and astrocytes of brains with Alzheimer's disease (AD), more strikingly, reduced SFPQ levels may progress together with tau pathology, these observation strongly suggests the important role of SFPQ pathology in neurodegenerative diseases including AD. SFPQ protein may appears as 47 kDa, 52 kDa or 100 kDa molecules in various cell types.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 100 kDa DNA-pairing protein; DNA-binding p52/p100 complex, 100 kDa subunit; epididymis secretory sperm binding protein; NonO/p54nrb homolog; polypyrimidine tract binding protein associated; polypyrimidine tract-binding protein-associated splicing factor; polypyrimidine tract-binding protein-associated-splicing factor; prolactin- and FGF-2-responsive; protein phosphatase 1, regulatory subunit 140; PSF; PTB-associated splicing factor; splicing factor proline/glutamine rich (polypyrimidine tract binding protein associated); splicing factor proline/glutamine-rich; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1110004P21Rik; 2810416M14Rik; 5730453G22Rik; 9030402K04Rik; D4Ertd314e; Gm12940; POMP100; PPP1R140; PSF; REP1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P23246, (Mouse) Q8VIJ6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6421, (Mouse) 71514, (Rat) 252855

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding nucleic acid binding DNA binding chromatin binding RNA binding protein binding protein homodimerization activity histone deacetylase binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter alternative mRNA splicing, via spliceosome double-strand break repair via homologous recombination activation of innate immune response chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated cellular response to DNA damage stimulus regulation of circadian rhythm negative regulation of circadian rhythm positive regulation of sister chromatid cohesion negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter chromosome organization regulation of cell cycle dendritic transport of messenger ribonucleoprotein complex positive regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway mRNA processing RNA splicing
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8hvc8:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0