Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • IL-6 Receptor (CD126) Antibodies

          Invitrogen

          IL-6 Receptor Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (9S8Q5)

          View all (59) IL-6 Receptor (CD126) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-6 Receptor Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (9S8Q5)

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          IL-6 Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-6 Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-6 Receptor Antibody (MA5-57954) in WB

          Western blot analysis of IL-6 Receptor in Mouse spleen lysates (25 µg/lane). Samples were incubated overnight at 4°C with IL-6 Receptor Recombinant Monoclonal Antibody (Product # MA5-57954) using a dilution of 1:1, 000. Followed by a HRP-conjugated Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody at 1:10,000 dilution. Blocking buffer: 3% nonfat dry milk in TBST; Exposure: 90 seconds. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-6 Receptor Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          IL-6 Receptor Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (9S8Q5)

          Product Details

          MA5-57954

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:2,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:500-1:1,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          9S8Q5

          Immunogen

          Recombinant Protein (or fragment)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.07 mg/mL

          Amount

          107 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 0.05% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          RRID

          AB_3680976

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: LVLGSCRALE VANGTVTSLP GATVTLICPG KEAAGNVTIH WVYSGSQNRE WTTTGNTLVL RDVQLSDTGD YLCSLNDHLV GTVPLLVDVP PEEPKLSCFR KNPLVNAICE WRPSSTPSPT TKAVLFAKKI NTTNGKSDFQ VPCQYSQQLK SFSCQVEILE GDKVYHIVSL CVANSVGSKS SHNEAFHSLK MVQPDPPANL VVSAIPGRPR WLKVSWQHPE TWDPSYYLLQ FQLRYRPVWS KEFTVLLLPV AQYQCVIHDA LRGVKHVVQV RGKEELDLGQ WSEWSPEVTG TPWIAEPRTT PAGILWNPTQ VSVEDSANHE DQYESSTEAT SVLAPVQE

          Target Information

          Interleukin 6 receptor (IL6R), also known as CD126 (Cluster of Differentiation 126), is a type I cytokine receptor. This gene encodes a subunit of the interleukin 6 (IL6) receptor complex. Interleukin 6 is a potent pleiotropic cytokine that regulates cell growth and differentiation and plays an important role in the immune response. The IL6 receptor is a protein complex consisting of this protein and interleukin 6 signal transducer (IL6ST/GP130/IL6-beta), a receptor subunit also shared by many other cytokines. Dysregulated production of IL6 and this receptor are implicated in the pathogenesis of many diseases, such as multiple myeloma, autoimmune diseases and prostate cancer. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. A pseudogene of this gene is found on chromosome 9.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: IL-6 Receptor; il-6 receptor alpha; IL-6 receptor alpha chain; IL-6 receptor subunit alpha; IL-6R 1; IL-6R subunit alpha; ILN; Interleukin; MGC104991; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD126; IL-6R; IL-6R-alpha; IL-6RA; Il6r

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P22272

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16194

          View more View less

          Function(s)
          cytokine receptor activity ciliary neurotrophic factor receptor activity interleukin-6 receptor activity interleukin-11 receptor activity interleukin-6 receptor binding enzyme binding interleukin-11 binding interleukin-6 binding protein homodimerization activity ciliary neurotrophic factor binding
          Process(es)
          JAK-STAT cascade positive regulation of cell proliferation vascular endothelial growth factor production cytokine-mediated signaling pathway endocrine pancreas development developmental process positive regulation of chemokine production positive regulation of interleukin-6 production negative regulation of collagen biosynthetic process response to cytokine autocrine signaling interleukin-11-mediated signaling pathway positive regulation of MAPK cascade developmental growth positive regulation of smooth muscle cell proliferation interleukin-6-mediated signaling pathway ciliary neurotrophic factor-mediated signaling pathway positive regulation of glomerular mesangial cell proliferation T-helper 17 cell lineage commitment receptor signaling pathway via STAT positive regulation of platelet aggregation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-v4tl5:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline