Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • 14-3-3 Pan Antibodies

          Invitrogen

          14-3-3 Pan Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2P9P6)

          View all (7) 14-3-3 Pan antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite 14-3-3 Pan Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2P9P6)

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          14-3-3 Pan Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          14-3-3 Pan Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          14-3-3 Pan Antibody (MA5-58079) in WB

          Western blot analysis of 14-3-3 Pan in Jurkat, HeLa, 293F, NIH/3T3, and H4-II-E (25 µg/lane). Samples were incubated overnight at 4°C with 14-3-3 Pan Recombinant Monoclonal Antibody (Product # MA5-58080) using a dilution of 1:3, 000. Followed by a HRP-conjugated Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody at 1:10,000 dilution. Blocking buffer: 3% nonfat dry milk in TBST; Exposure: 3 seconds. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          14-3-3 Pan Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          MA5-58079

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:3,000-1:18,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2P9P6

          Immunogen

          Synthetic peptide

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.73 mg/mL

          Amount

          34.6 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 0.05% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          RRID

          AB_3681101

          Target Information

          At least seven isoforms comprise the highly conserved 14-3-3 family of homo- and heterodimeric proteins that are abundantly expressed in all eukaryotic cells. Although more than seven isoforms of 14-3-3 have been described, some redundancies have appeared upon sequencing. The 14-3-3s are thought to be key regulators of signal transduction events mediated through their binding to serine-phosphorylated proteins. By interacting with Cdc25C, 14-3-3 regulates entry into the cell cycle and, through interaction with Bad, prevents apoptosis. Other proteins that have been shown to bind to 14-3-3s include members of the protein kinase C family, Cbl, IRS-1, polyoma middle-T antigen, nitrate reductase, S-raf and the IGF-1 receptor. Detection of 14-3-3 proteins in cerebrospinal fluid has been shown to be quite useful in the differential diagnosis of Creutzfeldt-Jakob disease and other prion diseases.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 14-3-3 alpha; 14-3-3 delta; 14-3-3 epsilon; 14-3-3 gamma; 14-3-3 protein beta; 14-3-3 protein beta-subtype; 14-3-3 protein gamma subtype; 14-3-3 protein gamma-subtype; 14-3-3 protein T-cell; 14-3-3 protein tau; 14-3-3 protein zeta; 14-3-3 protein/cytosolic phospholipase A2; 14-3-3 sigma protein; 14-3-3 tau; 14-3-3 theta; 14-3-3 zeta; 14-3-3d; 14-3-3E; 3-monooxgenase/tryptophan 5-monooxgenase activation protein, gamma polypeptide; 3-monooxgenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, gamma polypeptide; 3-monooxygenase/tryptophan 5 monooxygenase activation protein beta polypeptide; 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxgenase activation protein gamma polypeptide; 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, gamma polypeptide; epididymis luminal protein 2; epididymis luminal protein 4; epididymis secretory protein Li 1; epididymis secretory protein Li 3; epididymis secretory protein Li 93; epithelial cell marker protein 1; HS1; KCIP-1; mitochondrial import stimulation factor (MSF) L subunit; mitochondrial import stimulation factor L subunit; mitochondrial import stimulation factor S1 subunit; MME1; MSF L; phospholipase A2; prepronerve growth factor homolog; prepronerve growth factor RNH-1; protein 1054; protein kinase C inhibitor protein 1; protein kinase C inhibitor protein-1; protein phosphatase 1, regulatory subunit 170; protein tau; protein, theta; putative protein kinase C regulatory protein; SEZ-2; SFN; signal transduction phosphoprotein; tryosine 3-monooxgenase/tryptophan 5 monooxgenase activation protein gamma; tryosine 3-monooxgenase/tryptophan 5-monooxgenase activation protein gamma polypeptide; tryosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein beta polypeptide; tryosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein gamma; tyrosine 3-monooxgenase/tryptophan 5 monooxgenase activation protein, beta polypeptide; tyrosine 3-monooxgenase/tryptophan 5-monooxgenase activation protein, gamma polypeptide; tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, alpha polypeptide; tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, beta polypeptide; tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, delta polypeptide; tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, epsilon polypeptide; tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, gamma polypeptide; tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, sigma polypeptide; tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, theta polypeptide; tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, zeta polypeptide; tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activatioprotein epsilon polypeptide; tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activatioprotein, epsilon polypeptide; tyrosine 3/tryptophan 5 -monooxygenase activation protein, beta polypeptide; tyrosine 3/tryptophan 5 -monooxygenase activation protein, epsilon polypeptide; tyrosine 3/tryptophan 5 -monooxygenase activation protein, gamma polypeptide; tyrosine 3/tryptophan 5 -monooxygenase activation protein, zeta polypeptide; unnamed protein product; YWHAG

          View more View less

          Gene Aliases: 1110013I11Rik; 1300003C17Rik; 14-3-3; 14-3-3-zeta; 14-3-3b; 14-3-3E; 14-3-3G; 14-3-3GAMMA; 14-3-3t; 14-3-3z; 14-3-3zeta; 1C5; 2700028P07Rik; D7Bwg1348e; DEE56; EIEE56; Er; GW128; HEL-S-1; HEL-S-3; HEL-S-93; HEL2; HEL4; HS1; KCIP-1; MDCR; MDS; Mme1; POPCHAS; PPP1R170; YWHAA; YWHAD; YWHAS

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P31947, (Mouse) O70456, (Human) P31946, (Human) P62258, (Human) P61981, (Human) P27348, (Human) P63104, (Rat) P35213, (Mouse) Q9CQV8, (Mouse) P62259, (Rat) P62260, (Rat) P61983, (Mouse) P61982, (Rat) P68255, (Mouse) P68254, (Rat) P63102, (Mouse) P63101

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2810, (Mouse) 55948, (Rat) 313017, (Human) 7529, (Human) 7531, (Human) 7532, (Human) 10971, (Human) 7534, (Rat) 56011, (Mouse) 54401, (Mouse) 22627, (Rat) 29753, (Rat) 56010, (Mouse) 22628, (Rat) 25577, (Mouse) 22630, (Rat) 25578, (Mouse) 22631

          View more View less

          Function(s)
          protein binding protein kinase C inhibitor activity protein kinase binding identical protein binding cadherin binding phosphoserine binding phosphoprotein binding protein sequestering activity protein kinase inhibitor activity protein phosphatase inhibitor activity enzyme binding protein domain specific binding histone deacetylase binding macromolecular complex binding RNA binding calcium channel regulator activity potassium channel regulator activity calcium channel inhibitor activity protein phosphatase binding MHC class II protein complex binding ubiquitin protein ligase binding signaling adaptor activity ion channel binding protein heterodimerization activity scaffold protein binding molecular function inhibitor activity protein kinase C binding insulin-like growth factor receptor binding receptor tyrosine kinase binding phosphorylation-dependent protein binding 14-3-3 protein binding DNA-binding transcription factor binding enzyme inhibitor activity actin binding enzyme regulator activity
          Process(es)
          regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity release of cytochrome c from mitochondria keratinocyte development protein export from nucleus signal transduction protein localization intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage regulation of epidermal cell division negative regulation of keratinocyte proliferation regulation of cell-cell adhesion keratinocyte differentiation positive regulation of cell growth keratinization regulation of protein localization positive regulation of hippo signaling defense response to bacterium skin development establishment of protein localization positive regulation of epidermal cell differentiation positive regulation of keratinocyte differentiation positive regulation of cell adhesion negative regulation of innate immune response positive regulation of protein export from nucleus cytolysis in other organism regulation of cell cycle establishment of skin barrier cAMP/PKA signal transduction non-canonical inflammasome complex assembly negative regulation of protein localization to plasma membrane positive regulation of cellular protein localization protein targeting negative regulation of protein import into nucleus negative regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of cell growth involved in contact inhibition positive regulation of T cell mediated immune response to tumor cell positive regulation of cell-cell adhesion cellular response to insulin stimulus cellular response to glucose starvation regulation of neuron differentiation regulation of synaptic plasticity positive regulation of T cell activation negative regulation of TORC1 signaling negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter angiogenesis respiratory system process protein phosphorylation synaptic target recognition lung development regulation of protein stability tube formation negative regulation of apoptotic process establishment of Golgi localization regulation of ERK1 and ERK2 cascade regulation of synapse maturation Golgi reassembly negative regulation of protein localization to nucleus small GTPase mediated signal transduction negative regulation of ion transmembrane transport histamine secretion by mast cell response to xenobiotic stimulus regulation of programmed cell death ERK1 and ERK2 cascade protein localization to mitochondrion cytoplasmic translation negative regulation of T cell mediated immune response to tumor cell SCF-dependent proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process cellular response to nutrient levels cellular response to amino acid starvation TORC1 signaling proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of translational initiation positive regulation of translational initiation protein stabilization negative regulation of T cell activation protein localization to lysosome protein K6-linked ubiquitination positive regulation of TORC1 signaling substantia nigra development MAPK cascade cytoplasmic pattern recognition receptor signaling pathway regulation of heart rate by hormone regulation of mitotic cell cycle cellular potassium ion homeostasis negative regulation of toll-like receptor signaling pathway protein localization to nucleus cellular response to heat intracellular signal transduction regulation of cytosolic calcium ion concentration regulation of membrane repolarization protein localization to endoplasmic reticulum membrane repolarization during cardiac muscle cell action potential regulation of heart rate by cardiac conduction regulation of potassium ion transmembrane transport negative regulation of calcium ion export across plasma membrane neuron migration ER to Golgi vesicle-mediated transport Golgi to plasma membrane transport hippocampus development cerebral cortex development positive regulation of toll-like receptor signaling pathway toll-like receptor 4 signaling pathway hippo signaling protein K11-linked ubiquitination regulation of postsynaptic membrane neurotransmitter receptor levels lysosome organization antibacterial innate immune response regulation of lysosome organization biological_process negative regulation of protein kinase activity regulation of signal transduction
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0